Search
![]() | El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Los métodos de ARNi tradicionales para la reducción génica en células de mamífero implicaban el uso de dúplex de ARN sintético compuestos de dos oligonucleótidos de 21-mer sin modificación para formar juntos ARN de interferencia pequeños (ARNip). Los ARNip Silencer® Select y Stealth RNAi™ mejoran estos dúplex tradicionales mediante modificaciones químicas patentadas para garantizar mejores resultados de ARN de interferencia (ARNi). |
![]() | Busque entre los más de 200.000 ARNip Ambion® mediante nuestra herramienta de selección de ARNip.
|
| Cost-effective siRNA | Good knock-down, low off-target | Highest knock-down, lowest off-target | |
|---|---|---|---|
| Order now | Order now | Order now | |
| Silencer® siRNA Learn more > | Stealth RNAi™ siRNA Learn more > | Silencer® Select siRNA Learn more > | |
| Potency | 100 nM recommended conc. | 20 nM recommended conc. | 5 nM recommended conc. |
| Guarantee
Learn more | 2 of 3 siRNA guaranteed | 2 of 3 siRNA guaranteed | 2 of 2 siRNA guaranteed |
| Target specificity | Moderate | High | Highest |
| Innate immune response | Low | Minimized through chemical modifications | Minimized through chemical modifications |
| Molecular format | Unmodified 21-bp duplex with overhangs | Modified 25-bp duplex with no overhangs | LNA modified 21-bp duplex with overhangs |
| Coverage | Coding RNA | Coding RNA | Coding & non-coding RNA |
| Target species | Human, mouse, rat
(Other species: use custom tool) | Human, mouse, rat
(Other species: use custom tool) | Human, mouse, rat
(Other species: use custom tool) |
| Custom tool | Custom Silencer® siRNA | Custom Stealth RNAi™ siRNA | Custom Silencer® Select siRNA |
| Recommended
Cat. No. | AM16708: Silencer® Pre-designed siIRNA 5 nmol | 1299003: RNA-Stealth Oligos Tube Set | 4392420: Silencer® Select Pre-Designed siRNA 5 nmol |
Conozca a la inventora: Susan Magdaleno analiza la tecnología de ARNip Silencer® Select
El Dr. Gavin Robertson describe cómo la tecnología de ARNip Silencer® Select está desarrollando la investigación sobre melanomas.