Für Ärzte
Informationen für medizinische Fachkräfte  
Erfahren Sie mehr über häufige allergische Erkrankungen, Symptome, Paradigmen für den Umgang mit der Erkrankung und Testüberlegungen.
  Lebensmittel  
  Heuschnupfen  
  Innenraumallergie  
  Allergisches Asthma  
Kommt Ihr Patient für Tests auf spezifisches IgE in Frage?
Finden Sie es heraus 
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Gesamtallergenextrakten und Allergenkomponenten.
Allergenlexikon 
Milchallergien bei Babys: Symptome und Ursachen
November 2024   |  ✓ Medizinisch geprüft von: Gary Falcetano, PA-C, AE-C &  Magnus Borres, Director of Medical Affairs
Mom and babies in the park
Das erste Lächeln Ihres Babys, seine winzigen Finger, die Ihre umklammern, das sanfte Gurren und Weinen – diese Momente sind voller Freude und Staunen. Aber was ist, wenn Sie inmitten dieser wertvollen Erfahrungen bemerken, dass etwas nicht ganz stimmt? Die Fütterungszeiten werden immer unangenehmer, und Ihr Baby zeigt Anzeichen von Unwohlsein, die Sie nicht genau deuten können. Dahinter könnte sich der Beginn einer Milchallergie verbergen, die das Füttern zu einer Herausforderung werden lässt.
Diese unerwartete Entdeckung einer Milchallergie bei Ihrem Baby kann überwältigend und verwirrend sein. Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, dass Sie als frischgebackene Eltern oder als erfahrene Betreuungsperson eine Milchallergie verstehen. In diesem Artikel werden alle Themen von Symptomen und Ursachen bis hin zu Testmöglichkeiten abgedeckt. 
Was ist eine Milchallergie?
Eine Milchallergie ist eine anormale Immunreaktion auf Proteine, die in der Milch vorkommen. Wenn ein Baby mit Milchallergie mit Milch oder Milchprodukten gefüttert wird, identifiziert sein Immunsystem die Proteine fälschlicherweise als schädlich und löst eine allergische Reaktion aus.1
Unterschied zwischen Milchallergie und Laktoseintoleranz
Beide können leicht verwechselt werden!  Bei einer Milchallergie handelt es sich um eine Immunreaktion, während eine Laktoseintoleranz auf die Unfähigkeit des Körpers zurückzuführen ist, Laktose, einen in Milch und Milchprodukten enthaltenen Zucker, zu verdauen.2
Eine Milchallergie ist eine Immunreaktion auf Milchproteine, die Symptome wie Hautreaktionen, Magen-Darm-Probleme, Atemwegsprobleme und möglicherweise schwere Reaktionen wie eine Anaphylaxie verursacht.  Sie tritt häufig bei Säuglingen und Kleinkindern auf.1
Im Gegensatz dazu ist eine Laktoseintoleranz ein Verdauungsproblem, das auf einen Mangel des Enzyms Laktase zurückzuführen ist und nach dem Verzehr von Laktose zu Blähungen, Durchfall und Bauchkrämpfen führt. Eine Laktoseintoleranz tritt häufiger bei Erwachsenen auf und kann durch eine Begrenzung der Laktosezufuhr, die Einnahme von Laktase-Ergänzungsmitteln oder den Verzehr laktosefreier Produkte behandelt werden.2
Zur richtigen Diagnose und Behandlung sollten Sie einen Arzt aufsuchen. 
Wie häufig sind Milchallergien bei Babys und Kindern?
Milchallergien sind relativ häufig.  Etwa 2 – 6 % der Säuglinge und Kleinkinder sind von einer Milchallergie betroffen. 3    Es handelt sich um eine der häufigsten Lebensmittelallergien in dieser Altersgruppe.
Symptome einer Milchallergie bei Babys und Neugeborenen
Die Symptome einer Milchallergie können von leicht bis schwerwiegend reichen und treten in der Regel innerhalb von Minuten bis zu einigen Stunden nach dem Verzehr von Kuhmilch oder milchbasierter Babynahrung auf.3
Wenn diese Symptome beobachtet werden, ist es für eine korrekte Diagnose und Behandlung unerlässlich, einen Arzt aufzusuchen. Mit diesem Fragebogen zu Allergiesymptomen können Sie die Symptome Ihres Babys dokumentieren und ein produktives Gespräch mit Ihrem Arzt führen.  
Symptome bei Verdauungsproblemen3
Bei Babys und Neugeborenen können Symptome bei Verdauungsproblemen aufgrund einer Milchallergie häufiges Erbrechen, weicher und wässriger Stuhl (manchmal mit Blut oder Schleim), Koliken (übermäßiges Weinen aufgrund von Bauchschmerzen), Blähungen und Völlegefühl, Verstopfung und schlechte Nahrungsaufnahme sein, was die Gewichtszunahme und das Wachstum beeinträchtigen kann.
Hautsymptome1.3
Hautsymptome einer Milchallergie können rote, juckende Quaddeln (Nesselsucht), trockene und entzündete Hautstellen (Ekzeme), Schwellungen um die Lippen, im Gesicht oder um die Augen sowie allgemeine Rötungen (Hautausschläge) sein.
Atemwegsbeschwerden3
Zu den Atemwegsbeschwerden einer Milchallergie können Keuchen (pfeifendes Geräusch beim Atmen), anhaltender Husten, eine laufende oder verstopfte Nase, häufiges Niesen und Kurzatmigkeit oder schnelle Atmung gehören.
Schwere Reaktionen können zu einer Anaphylaxie führen, einem lebensbedrohlichen Zustand, der eine sofortige ärztliche Behandlung erfordert.3  Denken Sie daran, dass Sie sofort den Notruf 112 wählen sollten, wenn Ihr Kind Symptome einer schweren allergischen Reaktion auf Milch zeigt, wie z. B. Atemnot oder einen Blutdruckabfall.
Cow figurines in spilled milk
Wie man eine Milchallergie bei Babys und Neugeborenen testet
Zur Auswahl stehen Allergietests, mit deren Hilfe Sie feststellen können, ob Ihr Baby eine Milchallergie hat. Dazu gehören eine Eliminationsdiät, ein Pricktest und ein Bluttest.  
Eliminationsdiät
Bei einer Eliminationsdiät zur Feststellung einer Milchallergie bei Babys werden Milch und Milchprodukte aus der Ernährung des Babys (oder der stillenden Mutter) entfernt und in den folgenden Wochen beobachtet, ob sich die Symptome bessern.  Wenn sich die Symptome lindern, wird die Milch unter ärztlicher Aufsicht allmählich wieder eingeführt, um zu sehen, ob die Symptome zurückkehren und die Allergie bestätigen.1  Diese Vorgehensweise muss von einer medizinischen Fachkraft begleitet werden, da es zu allergischen Reaktionen kommen kann.
Haut-Pricktest 
Bei der Durchführung eines Pricktests wird ein kleiner Tropfen Milcheiweiß-Extrakt auf die Haut des Babys aufgetragen, die dann eingestochen wird, damit das Allergen eindringen kann.  Nach 15 – 20 Minuten wird die Haut auf allergische Reaktionen untersucht.  Eine erhöhte, rote, juckende Beule kann bedeuten, dass Ihr Baby eine Milchallergie hat.4
Bluttests
Ein Allergie-Bluttest, auch spezifischer IgE-Test genannt, ist ein aussagekräftiges diagnostisches Testverfahren. Im Gegensatz zu einem Haut-Pricktest und einer Eliminationsdiät birgt ein Allergie-Bluttest keine Gefahr einer allergischen Reaktion bei Ihrem Säugling.  Eine einfache Blutabnahme wird auf spezifische IgE-Antikörper gegen Milchproteine untersucht; erhöhte Werte bestätigen die Allergie. 4
Mehr darüber erfahren, wie Allergie-Bluttests erhalten werden können.
Alle Testarten sollten unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden, kombiniert mit einer detaillierten Anamnese und körperlichen Untersuchung.   
Häufig gestellte Fragen 
Ja, viele Säuglinge können aus einer Milchallergie herauswachsen.  Es ist durchaus üblich, dass Kinder mit zunehmendem Alter aus einer Milchallergie herauswachsen. Die meisten Kinder, die allergisch auf Milch reagieren, wachsen bis zum Alter von 6 Jahren aus der Allergie heraus, bei einigen kann es jedoch länger dauern.5
Es ist wichtig, die Allergie sorgfältig zu behandeln und einen Arzt oder Allergologen aufzusuchen. Sie können dabei helfen, Milch wieder sicher in den Ernährungsplan aufzunehmen, und die Fortschritte des Kindes überwachen. Befolgen Sie immer die Anweisungen Ihres Arztes bei der Diagnose von Nahrungsmittelallergien bei Kindern.
Ja, eine Milchallergie kann sich zu einem späteren Zeitpunkt im Leben entwickeln, obwohl dies weitaus seltener vorkommt. Milchallergien treten häufiger bei Säuglingen und Kleinkindern auf, aber auch Erwachsene können eine Milchallergie entwickeln.6
Es gibt keine Möglichkeit, eine Milchallergie zu verhindern, aber Sie können das Risiko mit diesen Tipps verringern:
  • Von Geburt an stillen1
  • Verwenden Sie hydrolysierte Säuglingsnahrung, wenn Stillen keine Option ist7
  • Erwägen Sie die frühzeitige Einführung allergener Nahrungsmittel wie Milch unter ärztlicher Anleitung 7
  • Es sollte immer ein Arzt für eine individuelle Beratung aufgesucht werden.
 Um die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes zu gewährleisten, sollten Sie sich stets auf dem Laufenden halten und medizinische Fachkräfte aufsuchen.
Hier erfahren Sie mehr über Allergien bei Kindern.
Informationen zum Verständnis von Allergien
Erfassen Sie Allergiesymptome, und bereiten Sie sich auf Ihren Besuch beim Arzt vor.
Erfahren Sie mehr über konkrete Allergene und häufig auftretende Symptome, Behandlung und Linderung. 
Sind Sie ein Arzt? Finden Sie umfassende Informationen über Hunderte von Allergenen und Allergenkomponenten.
  1. Edwards CW, Younus MA. Cow Milk Allergy. [Aktualisiert am 26. Juni 2023]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Jan 2024. Verfügbar auf: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542243/
  2. US-Gesundheitsministerium. (U.S. Department of Health and Human Services.) (Februar 2018). Symptoms & causes of lactose intolerance - niddk. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/lactose-intolerance/symptoms-causes
  3. Caffarelli C, Baldi F, Bendandi B, Calzone L, Marani M, Pasquinelli P; EWGPAG. Cow's milk protein allergy in children: a practical guide. Ital J Pediatr. 15. Jan 2010; 36:5. DOI: 10.1186/1824-7288-36-5. PMID: 20205781; PMCID: PMC2823764.
  4. Muthupalaniappen L, Jamil A. Prick, patch or blood test? A simple guide to allergy testing. Malaysischer Hausarzt. 2021;16(2). https://doi.org/10.51866/rv1141
  5. Regula P, Agress A, Rosenstreich D, Rubinstein A, Ramesh M. Adult-onset IgE-mediated cow's milk allergy-a rare phenotype. J Allergy Clin Immunol Glob. 8. Jul 2023;2(4):100142. DOI: 10.1016/j.jacig.2023.100142. PMID: 37781661; PMCID: PMC10509834.
  6. Milk allergy: Causes, symptoms, diagnosis & treatment. Cleveland Clinic. (1. Mai 2024). https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11315-milk-allergy
  7. Ulfman L, Tsuang A, Sprikkelman AB, Goh A, van Neerven RJJ. Relevance of Early Introduction of Cow's Milk Proteins for Prevention of Cow's Milk Allergy. Nutrients. 27. Jun 2022;14(13):2659. DOI: 10.3390/nu14132659. PMID: 35807839; PMCID: PMC9268691.