Erfahren Sie mehr über häufige allergische Erkrankungen, Symptome, Paradigmen für den Umgang mit der Erkrankung und Testüberlegungen.
Kommt Ihr Patient für Tests auf spezifisches IgE in Frage?
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Gesamtallergenextrakten und Allergenkomponenten.
Erfahren Sie mehr über häufige allergische Erkrankungen, Symptome, Paradigmen für den Umgang mit der Erkrankung und Testüberlegungen.
Kommt Ihr Patient für Tests auf spezifisches IgE in Frage?
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Gesamtallergenextrakten und Allergenkomponenten.
September 2023 | Luke Lemons | ✓ Medizinisch geprüft von: Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Es ist die klassische Tragödie eines Haustierbesitzers: Sie lieben Ihren haarigen Freund, leiden aber seinetwegen unter Allergiesymptomen. Viele Menschen mit einer Tierhaarallergie glauben, dass die einzige Möglichkeit, einen Hund oder eine Katze zu haben, darin besteht, entweder (1) viele Allergiemedikamente bereitzuhalten oder (2) ganz darauf zu verzichten, ein Tier ins Haus zu holen.
Und wer kann ihnen das verdenken, wenn ihr Haustier eine Reihe von Allergiesymptomen wie laufende oder verstopfte Nase, juckende Augen und Niesen verursachen kann? Ganz zu schweigen davon, dass Haustierallergien auch zu Asthmaanfällen und anderen Asthmasymptomen beitragen können.1-3
Dank der wissenschaftlichen Forschung zur Zusammensetzung von Haustierallergenen wissen wir heute jedoch mehr über die Symptomursachen von Haustierallergien. So stehen Menschen mit Haustierallergien neue Lösungen und Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, in der Nähe von Hunden oder Katzen besser durchzuatmen.
Aufgrund ihrer Beliebtheit gehören Hunde und Katzen zu den häufigsten Haustieren, die Allergien auslösen (was nicht heißen soll, dass Ihr nettes Kaninchen, Meerschweinchen oder Pferd nicht auch daran schuld sein kann). Entgegen der landläufigen Meinung sind es nicht die Haare eines Haustieres, die die Allergiesymptome hervorrufen, sondern die Hautschuppen, die sich auf den losen Haaren befinden. Denn wie Menschen verlieren auch Haustiere abgestorbene Hautzellen. Selbst wenn keine Haare zu finden sind, können also immer noch Allergene im Haus lauern.
Es ist jedoch nicht nur diese abgestorbene Haut, die bei Tierallergikern Reaktionen hervorrufen kann. Auch der Speichel von Haustieren kann Reaktionen hervorrufen, d. h. all die liebevollen „Küsschen“, die Ihnen Ihr Hund oder Ihre Katze gibt, können möglicherweise Symptome verursachen, wie juckende Haut oder Hautausschläge.1,2 Darüber hinaus können Allergene auch im Urin von Haustieren vorkommen, die über das Fell in die Luft gelangen können (eklig, schon klar).6
Verantwortlich dafür sind Allergene, die in den Hautschuppen und im Speichel des Tieres enthalten sind.2 Aber was genau sind diese Allergene, die bei einer Haustierallergie die Symptome verursachen? Die Antwort lautet: Allergenkomponenten von Haustieren.
Stellen Sie sich ein Katzenallergen wie ein riesiges Puzzle vor, das aus vielen kleineren Teilen besteht. Das komplette Puzzle wird das Gesamtallergen genannt, und die einzelnen Teile heißen Allergenkomponenten.
Lange Zeit konnten Ärzte nur testen, ob jemand gegen das Gesamtallergen sensibilisiert war. Heute ist es jedoch möglich, einen einfachen Allergen-Bluttest einzusetzen und so herauszufinden, ob jemand eine potenzielle Allergie gegen eine oder mehrere Allergenkomponenten hat.
Warum sind Allergenkomponenten wichtig, wenn Sie eine Haustierallergie haben? Wenn Sie wissen, ob Sie auf unterschiedliche Arten von Allergenkomponenten allergisch sind, können die Ärzte Ihre Symptome besser verstehen und sogar feststellen, ob die allergischen Reaktionen auf etwas anderes als das Gesamtallergen zurückzuführen sind.1,2
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie wären nur auf ein einziges Protein (eine Allergenkomponente) des großen "Katzenallergenpuzzles" allergisch. Wenn Sie nur getestet wurden, um festzustellen, ob Sie möglicherweise gegen den Allergenextrakt sensibilisiert sind, dann werden Sie nie erfahren, gegen welche speziellen Bestandteile des Allergens Sie sensibilisiert sind. Das bedeutet, dass Sie weniger Informationen zur Linderung der Symptome haben.
Katzenallergenkomponenten liefern eine Reihe von Informationen über Katzenallergien und andere Lebensmittel- oder Atemwegserkrankungen.1-3 Einige dieser Komponenten können darauf hinweisen, ob jemand ein hohes Risiko hat, Asthma zu entwickeln, oder ob er möglicherweise am Katzen-Schweinefleisch-Syndrom leidet, einer Allergie, die durch den Verzehr von Schweinefleisch ausgelöst wird.2 Die Komponenten von Katzenallergenen helfen Allergologen auch bei der Optimierung ihrer Immuntherapie, damit sie die am besten geeignete Therapie einleiten können.1-3
Es ist erwähnenswert, dass die Katzenallergenkomponente Fel d 1, die in den Speichel- und Talgdrüsen der Katze produziert wird, durch Belecken und Kämmen auf das Fell und die Hautschuppen der Katze übertragen werden kann.5 Wenn eine Katze Haare verliert, wird Fel d 1 in Ihrer Wohnung und auf Ihrer Kleidung verteilt.
Ähnlich wie bei den Katzenallergenkomponenten können auch die Hundeallergenkomponenten Ärzten Informationen liefern, die ihnen bei der Entscheidung über die besten Arten der Immuntherapie helfen. Hundeallergenkomponenten helfen auch bei der Bestimmung des Risikos für schweres Asthma, sodass Sie einschätzen können, ob es riskant sein kann, einen Hund in Ihr Haus zu holen.1-3
Entgegen der landläufigen Meinung sind hypoallergene Hunde nicht "allergenfrei".2 Viele dieser Hundetypen, wie z. B. Pudel, haaren einfach weniger, daher werden weniger Tierhaare freigesetzt. Alle Hunderassen produzieren die Proteine, aus denen sich die Allergene in Speichel, Urin und Hautschuppen zusammensetzen. Auch wenn diese Werte variieren können, gibt es keine völlig "allergenfreien" Welpen.2
Die Hundeallergenkomponente Can f 5 wird jedoch nur von männlichen Hunden produziert. Wenn Sie also nur auf diese spezifische Komponente allergisch sind, können Sie möglicherweise eine Hündin tolerieren und haben weniger allergische Reaktionen. Deshalb ist es sinnvoll, sich auf die Allergenkomponenten testen zu lassen, wenn Sie erwägen, einen Hund aufzunehmen.1-3
Die Bewältigung Ihrer Haustierallergien beginnt damit, sie besser zu verstehen, denn Wissen ist Macht. Das bedeutet, dass der erste Schritt auf Ihrem Weg zur Linderung darin bestehen sollte, sich auf eine Sensibilisierung gegen Haustierallergene und deren Komponenten testen zu lassen, um mehr über Ihre möglichen Risiken zu erfahren und einen wirksamen Behandlungsplan zu entwickeln. Ihr Weg zum Allergietest
Nachdem Sie und Ihr Arzt die Ergebnisse Ihres spezifischen IgE-Bluttests des oben beschriebenen einfachen Bluttests erhalten haben, können Sie gemeinsam daran arbeiten, die Belastung durch Haustierallergene auf einige dieser Arten zu reduzieren:2-4
Ein Haustier zu besitzen oder dieses in Erwägung zu ziehen, auf das Sie allergisch reagieren, kann problematisch sein. Es gibt jedoch Möglichkeiten, Ihre Allergiesymptome zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen. Alles beginnt mit einem einfachen Bluttest für die Sensibilisierung auf Haustierallergene und deren Komponenten. Sprechen Sie noch heute mit Ihrem Arzt über einen Bluttest auf Haustierallergenkomponenten. Nutzen Sie unseren Allergiesymptom-Tracker , um sicherzustellen, dass Sie bei Ihrem Termin auf ein informatives Gespräch über Ihre mögliche Haustierallergie vorbereitet sind.
Erfassen Sie Allergiesymptome, und bereiten Sie sich auf Ihren Besuch beim Arzt vor.
Erfahren Sie mehr über konkrete Allergene und häufig auftretende Symptome, Behandlung und Linderung.
Sind Sie ein Arzt? Finden Sie umfassende Informationen über Hunderte von Allergenen und Allergenkomponenten.