Para profesionales sanitarios
Recursos para profesionales médicos  
Conozca mejor la enfermedad alérgica habitual, los síntomas, las estrategias de control y las posibilidades de pruebas.
  Alergia alimentaria  
  Alergia estacional  
  Alergia en interiores  
  Asma alérgica  
¿El paciente es candidato para la prueba de IgE específica?
Más información 
Obtenga información exhaustiva sobre alérgenos completos y componentes de alérgenos.
Enciclopedia de alérgenos 
Cómo solicitar a su médico un análisis de sangre para detectar alergias
Marzo de 2026  |  ✓  Revisión de aspectos médicos a cargo de: Gary Falcetano, PA-C, AE-C 
healthcare provider greeting patient
El picor en los ojos, la congestión nasal y el uso constante de pañuelos de papel pueden llevarle a plantearse la necesidad de un análisis de sangre para detectar alergias.  Es comprensible: un análisis de sangre para detectar IgE específicas es una forma fiable, segura y ampliamente disponible de ayudar a identificar qué puede estar causando sus síntomas. ¿Qué ocurre a continuación?
Primero deberá averiguar quién, o qué centro, ofrece análisis de sangre para detectar alergias en su zona. En muchos casos, lo primero es consultar a su médico sobre un análisis de sangre de IgE específica. Visite la página «Cómo hacerse una prueba de alergia» para conocer las opciones de análisis disponibles en su país.  Dicho esto, en el caso de muchos pacientes, el primer paso que deben dar es hablar con su profesional sanitario.
Si bien algunos profesionales de la salud están muy familiarizados con las pruebas de alergia en sangre, otros pueden tener menos experiencia al respecto. Por eso hemos elaborado esta guía, que incluye algunos pasos para prepararse, siete temas de conversación y datos respaldados por referencias científicas. En su conjunto, estos recursos pueden serle de ayuda para su visita y para mantener una conversación más fluida y productiva con su profesional sanitario.
Cómo preparar su cita médica
Contar con información le ayudará a sentir mayor confianza y a estar mejor preparado a la hora de hablar con su profesional sanitario sobre un análisis de sangre para detectar alergias.
¿En qué consiste el análisis de sangre de IgE específica?
El análisis de sangre de IgE específica se utiliza para ayudar a identificar sustancias –como alimentos, polen o caspa de mascotas– que puedan estar provocando síntomas alérgicos. La prueba mide el nivel de anticuerpos de inmunoglobulina E (IgE) en la sangre que reaccionan ante alérgenos específicos.1 Los resultados pueden ayudar a su profesional sanitario a comprender mejor a qué puede estar sensibilizado y a tomar decisiones fundamentadas sobre los siguientes pasos en su atención o tratamiento.
Anote sus síntomas
Este cuestionario  breve  sobre los síntomas de la alergia contiene una serie de preguntas sobre sus síntomas, como cuándo y dónde se producen, cómo han cambiado con el tiempo, etc. Rellénelo para hacerse una idea más clara y poder transmitirle a su médico una descripción precisa de su situación. Además, puede descargar un resumen de sus respuestas junto con los recursos adicionales que su médico pueda necesitar para solicitar un análisis.
Diferencias entre el análisis de sangre y la prueba cutánea
Los análisis de sangre y las pruebas cutáneas son dos métodos habituales para detectar posibles alergias.  Muchas personas prefieren los análisis de sangre porque solo requieren una única extracción de sangre y no implican la exposición de la piel a los alérgenos durante la visita. También se puede hacer un análisis de sangre para detectar IgE específicas, independientemente de las afecciones cutáneas o de la toma de determinados medicamentos. Consulte con un profesional sanitario para valorar cuál de las opciones de pruebas de alergia puede ser más adecuada en su caso.
Siete temas para tratar con su profesional sanitario 
Explicar los motivos por los que solicita un análisis de sangre, así como la información científica en la que se basa, puede facilitar una conversación más informada con su profesional sanitario. Para ayudarle a presentar su caso, le sugerimos siete temas junto con datos científicos que respaldan cada uno de ellos.
Es posible que sus síntomas no estén causados por una alergia. Hay numerosos factores, como rinitis no alérgica, intolerancia a los alimentos, etc., que pueden desencadenar síntomas. Si no padece alergia, es posible que los métodos de alivio, como los antihistamínicos, no le resulten eficaces. Por eso, es importante hacerse las pruebas.
  • Podría tratarse de una rinitis no alérgica, en lugar de una alergia. Síntomas como la congestión o el goteo nasal, los estornudos, la tos, etc., podrían deberse a una rinitis no alérgica, que puede desencadenarse por factores como las comidas picantes, las infecciones virales, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, el polvo, el humo, los perfumes, los cambios de humedad, etc.3 De hecho, se calcula que el 50 % de los pacientes con síntomas de rinitis (también conocida como fiebre del heno) podrían no padecer rinitis alérgica. En los pacientes con rinitis no alérgica, los antihistamínicos podrían no tener ningún efecto a la hora de aliviar los síntomas. Además, según un estudio, dos tercios de los pacientes que tomaban con frecuencia antihistamínicos con acción sedante baja dieron negativo en inmunoglobulina E (IgE) específica.4
  • En lugar de una alergia alimentaria, es posible que se trate de una intolerancia alimentaria. Las alergias alimentarias y las intolerancias alimentarias suelen confundirse.5 Las primeras afectan al sistema inmunitario y pueden incluir síntomas como urticaria, estornudos, picor en los ojos o la nariz, vómitos, retortijones, diarrea,anafilaxia y otros.5,6 Una intolerancia o sensibilidad alimentaria se produce cuando una persona tiene dificultades para digerir un determinado alimento. Entre los síntomas pueden estar gases intestinales, dolor abdominal o diarrea.5 Un análisis de sangre de IgE específica para detectar alergias puede ayudar a su médico a determinar qué trastorno relacionado con los alimentos padece.  
Para aliviar los síntomas, es útil conocer su causa a fin de elaborar un plan de tratamiento adecuado. Si, como la mayoría de las personas, es alérgico a más de una sustancia, es posible que pueda reducir o eliminar los síntomas manteniéndose por debajo de su umbral de síntomas.8
  • Entre el 70 y el 80 % de las personas que padecen alergia tienen sensibilidad a múltiples alérgenos.7 En algunas, los síntomas solo aparecen cuando se exponen a dos o más agentes a los que son alérgicos al mismo tiempo. Al limitar la exposición a uno o varios de sus alérgenos y reducir la carga total de alérgenos, es posible que puedan controlar mejor sus síntomas y reducir la necesidad de tratamientos farmacológicos.8 Por ejemplo, si una persona es alérgica a los ácaros del polvo, al pólen de amaranto y a la caspa de las mascotas, limitar su exposición a las mascotas durante la temporada de polen podría aliviar los síntomas de la fiebre del heno estacional.
  • Entender cuáles son los agentes desencadenantes alérgicos puede ayudar al tratamiento. Según un informe publicado en la revista Journal of the American Board of Family Medicine, conocer los factores desencadenantes específicos de la alergia (especialmente si se padece asma) puede ayudar a orientar el tratamiento mediante la evitación de alérgenos, los tratamientos farmacológicos y la inmunoterapia.
Las alergias son dinámicas, en el sentido de que pueden desarrollarse y cambiar a lo largo de la vida. Identificar los desencadenantes actuales puede ayudarle a prevenir una reacción grave.
  • La alergia puede variar con el tiempo. De hecho, a veces la alergia desaparece y vuelve años después.2 Por ejemplo, según la organización Food Allergy Research & Education, aunque algunos niños padecen alergia al marisco, el 60 % de los pacientes alérgicos experimentan sus primeras reacciones en edad adulta.10
  • Los síntomas leves pueden volverse graves. Aunque los síntomas de las alergias alimentarias varían de leves a graves, pueden fluctuar. Por ejemplo, un alimento que haya provocado síntomas leves en una ocasión puede causar síntomas más graves, como anafilaxia, en otro momento.11
 Los análisis de sangre para detectar la sensibilización alérgica pueden presentar varias ventajas con respecto a las pruebas cutáneas. Para completar el espacio en blanco, tenga en cuenta al menos uno de los siguientes datos.
  • Según algunos estudios, las pruebas de punción cutánea no son fiables para detectar la sensibilización a determinados alérgenos. Si se sospecha de una posible {f1}alergia alimentaria{/f1}, la {f2}precisión predictiva positiva general de las pruebas de punción cutánea es inferior al 50 %{/f2}.{f3}12{/f3} Además, en pacientes con {f4}alergia a los frutos secos{/f4}, la tasa de detección mediante punción cutánea es de solo el 56 %, en comparación al 71 % de precisión que ofrecen los análisis de sangre de IgE específica.{f5}13{/f5} Cuando se trata de diagnosticar {f6}el síndrome de alfa-gal{/f6} (que puede causar una reacción potencialmente mortal a la carne roja y otros productos de mamíferos), las pruebas de punción cutánea con extractos de carne de cerdo o de ternera no han resultado fiables.{f7}14-16{/f7}
  • Puede ser preferible una única extracción de sangre frente a las 10 a 50 punciones de una prueba cutánea. En una prueba cutánea, el profesional sanitario utiliza una aguja fina para pinchar la piel entre 10 y 50 veces con diferentes alérgenos. También puede colocar gotitas de alérgenos sobre su piel y luego rascarlas para favorecer que los alérgenos penetren en ella.17 Para algunas personas, una simple extracción de sangre puede resultar más cómoda que una prueba cutánea.
  • A diferencia de las pruebas de provocación cutánea, un amplio abanico de profesionales sanitarios (no solo un alergólogo) puede solicitar un análisis de sangre para detectar alergias. Aunque el riesgo es bajo, las pruebas cutáneas pueden provocar una reacción anafiláctica. Dado el riesgo de reacciones graves, las pruebas cutáneas solo las realizan profesionales capacitados tanto en la realización de la prueba como en la interpretación de sus resultados. (Por lo tanto, lo habitual es que las pruebas cutáneas solo las realicen alergólogos o especialistas similares.) Sin embargo, la mayoría de los médicos de cabecera pueden solicitar análisis de sangre, por lo que es posible que no necesite una segunda cita (ni tiempo adicional) para acudir a un especialista.12
  • A diferencia de los resultados de las pruebas de punción cutánea, la precisión de los análisis de sangre no se ve afectada por el estado de la piel y su capacidad de reacción. Para llevar a cabo las pruebas de punción cutánea se necesita una zona de piel sana que garantice su eficacia, lo que implica que los pacientes con determinadas enfermedades cutáneas, como dermatitis atópica activa, no pueden someterse a este tipo de pruebas. Además, según un artículo publicado en la Australian Family Physician (una revista médica con revisión externa), la reactividad de la piel puede reducirse en ancianos y niños muy pequeños, lo que limita la fiabilidad de la prueba.12
  • A diferencia de lo que ocurre con las pruebas de punción cutánea, para los análisis de sangre de IgE específica no es necesario que el paciente deje de tomar la mayoría de los medicamentos, como los antihistamínicos. Para obtener resultados precisos en las pruebas de punción cutánea, los pacientes no pueden tomar antihistamínicos durante al menos siete días antes de la prueba. Además, el uso de betabloqueantes, que a menudo se prescriben para la hipertensión arterial, pueden implicar un mayor riesgo de reacción grave durante las pruebas de punción cutánea.18 Los análisis de sangre de IgE específica le permiten seguir el tratamiento con estos medicamentos (y otros) antes de la prueba. 
Aunque no está garantizado, las pruebas de componentes de alérgenos (que son un tipo de análisis de alergia en sangre) pueden proporcionar información adicional sobre la gravedad y las precauciones para evitar alimentos.
  • Las pruebas de componentes de alérgenos proporcionan información más detallada. Si bien las pruebas de IgE específica ayudan a identificar si una persona padece sensibilidad a un alérgeno, las pruebas de componentes de alérgenos ayudan a determinar las proteínas concretas que provocan las reacciones.
  • Saber exactamente a qué proteínas reacciona puede ayudar al profesional sanitario a determinar si existe un riesgo de una reacción sistémica grave. Algunas proteínas de alérgenos, como las proteínas de almacenamiento en los cacahuetes y las nueces, pueden causar reacciones graves, mientras que otras provocan síntomas mucho más leves. Además, algunas proteínas de alérgenos no se destruyen cuando se exponen al calor (por ejemplo, al cocinar el alimento) y a la digestión, y es más probable que causen reacciones graves.
  • Sin embargo, como se informó en la revista de la Organización Mundial de Alergia, otras proteínas que sí se destruyen a la exposición al calor y durante la digestión pueden causar reacciones locales más leves y fáciles de tolerar.19Así pues, al entender cuáles son exactamente las proteínas a las que reacciona, el profesional sanitario podrá evaluar mejor la posible gravedad de las reacciones alérgicas y desarrollar un plan de tratamiento más eficaz. Además, en el caso de algunas personas, las pruebas pueden ayudar a sus profesionales sanitarios a determinar si pueden tolerar alimentos que antes creían que no podían consumir. 
Las pruebas de IgE específica son una evolución del RAST, que es un tipo de análisis de sangre distinto y mucho más antiguo. Sin embargo, algunos profesionales sanitarios creen, erróneamente, que son lo mismo.
¿Por qué esto es importante para los pacientes con alergia? Cuando un profesional sanitario hace referencia a la literatura científica sobre las pruebas RAST, es posible que la información no corresponda con exactitud al estado y la eficacia de las pruebas hoy en día. En realidad, los análisis de IgE específica pueden ser más eficaces que las pruebas RAST.20
  • Los análisis modernos de IgE específica son diferentes del RAST.  Los análisis de sangre miden la presencia de anticuerpos de IgE específica para determinados alimentos y desencadenantes respiratorios. La IgE es el anticuerpo que desencadena una reacción alérgica. En el pasado, la IgE específica se medía mediante radioactividad, pero las pruebas modernas no utilizan este método.21 Las pruebas actuales, como las que utilizan detección fluorescente (FEIA), pueden resultar más eficaces.
  • La prueba RAST es menos sensible y menos específica. De acuerdo con las directrices sanitarias de diagnóstico y tratamiento de la alergia alimentaria de National Institutes of Health, los ensayos de inmunofluorescencia de IgE in vitro (es decir, los análisis de sangre de IgE específica de hoy en día) son mejores, tanto en sensibilidad como en especificidad, que las pruebas que utilizan un método más antiguo, el método RAST.20 Es decir, las pruebas sanguíneas de IgE específica de hoy en día (FEIA) son más precisas que las pruebas RAST.
Si le hicieron la prueba de niño o hace un par de años, es posible que sus alergias hayan cambiado. Las pruebas ayudarán al profesional sanitario que le atienda a desarrollar un diagnóstico actualizado.
  • Lo recomendable es someterse a las pruebas cada 2 años. Según el American College of Allergy, Asthma, and Immunology, no existe un límite en la frecuencia con la que se pueden practicar las pruebas. Sin embargo, el plazo de dos años es un tiempo razonable, especialmente si ha estado tomando un medicamento para la alergia y siguiendo un plan de prevención de alérgenos durante dos años, y sus síntomas han vuelto o han empeorado.18
  • Las alergias no son estáticas. Según los estudios, las personas pueden desarrollar diferentes tipos de alergia con el tiempo. El hecho de que supiera a qué era alérgico hace un par de años no significa que usted o su médico sepan a qué es alérgico hoy en día. 18 
Hablar con su médico sobre las pruebas de alergia es un paso importante para comprender sus síntomas. Acudir a la consulta con información y preparación puede ayudarle a hacer las preguntas adecuadas y a valorar si un análisis de sangre para detectar alergias podría ser adecuado en su caso. Junto con su profesional de la salud, puede decidir cuáles son los siguientes pasos que mejor se adaptan a su salud y a sus necesidades asistenciales.
Dé el siguiente paso y responda al cuestionario sobre síntomas de alergia.
  1. Siles RI, et al. Allergy blood testing: a practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med. 2011 Sep;78(9):585–592.
  2. American College of Allergy, Asthma & Immunology. Who gets allergies? [Internet]. Arlington Heights (IL): American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2022 [consultado el 16 de enero de 2026]. Consultado en: https://acaai.org/allergies/allergies-101/who-gets-allergies
  3. Mayo Clinic. Nonallergic rhinitis: Symptoms and causes [Internet]. Rochester (MN): Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2022 [consultado el 16 de enero de 2026]. Consultado en: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nonallergic-rhinitis/symptoms-causes/syc-20351229
  4. Szeinbach SL, Williams B, Muntendam P, O’Connor RD. Identification of allergic disease among users of antihistamines. J Manag Care Pharm. 2004 May–Jun;10(3):234–238. doi:10.18553/jmcp.2004.10.3.234. PMID:15228373.
  5. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Food intolerance defined [Internet]. Milwaukee (WI): American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; 2022 [consultado el 16 de enero de 2026]. Consultado en: https://www.aaaai.org/Tools-for-the-Public/Allergy,-Asthma-Immunology-Glossary/Food-Intolerance-Defined
  6. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Food allergy [Internet]. Milwaukee (WI): American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; 2022 [consultado el 16 de enero de 2026]. Consultado en: https://www.aaaai.org/Conditions-Treatments/Allergies/Food-Allergy
  7. Ciprandi G, Incorvaia C, Frati F; Italian Study Group on Polysensitization. Management of polysensitized patients: from molecular diagnostics to biomolecular immunotherapy. Expert Rev Clin Immunol. 2015;11(9):973–976. doi:10.1586/1744666X.2015.1062365. Epub, 4 de julio de 2015. PMID:26144241.
  8. Wickman M. When allergies complicate allergies. Allergy. 2005;60(Suppl 79):14–18. doi:10.1111/j.1398-9995.2005.00852.x. PMID:15842228.
  9. Allen-Ramey F, Schoenwetter WF, Weiss TW, Westerman D, Majid N, Markson LE. Sensitization to common allergens in adults with asthma. J Am Board Fam Pract. 2005 Sep–Oct;18(5):434–439. doi:10.3122/jabfm.18.5.434. PMID:16148256.
  10. Food Allergy Research & Education. Shellfish allergy [Internet]. McLean (VA): Food Allergy Research & Education; 2022 [consultado el 16 de enero de 2026]. Consultado en: https://www.foodallergy.org/living-food-allergies/food-allergy-essentials/common-allergens/shellfish
  11. American College of Allergy, Asthma & Immunology. Food allergy [Internet]. Arlington Heights (IL): American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2022 [consultado el 16 de enero de 2026]. Consultado en: https://acaai.org/allergies/types/food-allergy
  12. Robinson M, Smart J. Allergy testing and referral in children. Aust Fam Physician. 2008 Apr;37(4):210-213. PMID:18398515.
  13. Griffiths RLM, El-Shanawany T, Jolles SRA, Selwood C, Heaps AG, Carne EM, Williams PE. Comparison of the performance of skin prick, ImmunoCAP, and ISAC tests in the diagnosis of patients with allergy. Int Arch Allergy Immunol. 2017;172(4):215–223. doi:10.1159/000464326. Epub 29 de abril de 2017. PMID:28456812.
  14. Centers for Disease Control and Prevention. Alpha-gal syndrome [Internet]. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention; 2019 [actualizado el 6 de octubre de 2020; consultado el 16 de enero de 2026]. Consultado en: https://www.cdc.gov/ticks/alpha-gal/index.html
  15. Mayo Clinic. Alpha-gal syndrome: Symptoms and causes [Internet]. Rochester (MN): Mayo Foundation for Medical Education and Research; 19 de noviembre de 2020 [consultado el 16 de enero de 2026]. Consultado en: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alpha-gal-syndrome/symptoms-causes/syc-20428608
  16. Platts-Mills TAE, Li RC, Keshavarz B, Smith AR, Wilson JM. Diagnosis and management of patients with the α-gal syndrome. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Jan;8(1):15–23.e1. doi:10.1016/j.jaip.2019.09.017. Epub 28 de sep. de 2019 PMID:31568928; PMCID:PMC6980324. Consultado en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6980324/
  17. Cleveland Clinic. Allergy testing [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; 2022 [consultado el 16 de enero de 2026]. Consultado en: https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/21495-allergy-testing
  18. American College of Allergy, Asthma & Immunology. Allergy testing [Internet]. Arlington Heights (IL): American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2022 [consultado el 16 de enero de 2026]. Consultado en: https://acaai.org/resource/allergy-testing
  19. Canonica GW, Ansotegui IJ, Pawankar R, Schmid-Grendelmeier P, van Hage M, Baena-Cagnani CE, et al. A WAO-ARIA-GA²LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J. 3 de oct. de 2013;6(1):17. doi:10.1186/1939-4551-6-17. PMID:24090398; PMCID:PMC3874689.
  20. Kwong KY, Eghrari-Sabet JS, Mendoza GR, Platts-Mills T, Horn R. The benefits of specific immunoglobulin E testing in the primary care setting. Am J Manag Care. 2011 Dec;17(Suppl 17):S447–S459. PMID: 22214511.
  21. Food Allergy Research & Education. Blood tests for food allergy [Internet]. McLean (VA): Food Allergy Research & Education; 2022 [consultado el 16 de enero de 2026]. Consultado en: https://www.foodallergy.org/resources/blood-tests
Herramientas para entender la alergia
Monitorice la información de los síntomas de la alergia para aprovechar al máximo la visita a un profesional sanitario.
Obtenga más información acerca de los alérgenos específicos, incluidos los síntomas comunes, el tratamiento y el alivio. 
¿Es usted es un profesional sanitario? Obtenga información exhaustiva sobre cientos de alérgenos y componentes de alérgenos.
  1. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2022. Consultado en: https://acaai.org/allergies/allergies-101/who-gets-allergies
  2. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2022. Consultado en: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nonallergic-rhinitis/symptoms-causes/syc-20351229
  3. Szeinbach SL, Williams B, Muntendam P, O'Connor RD. Identification of allergic disease among users of antihistamines. J Manag Care Pharm. Mayo-junio de 2004;10(3):234–8. doi:10.18553/jmcp.2004.10.3.234. PMID: 15228373.
  4. American Academy of Allergy Asthma & Immunology (1) [Internet]. Milwaukee, WI: American Academy of Allergy Asthma & Immunology; 2022. Consultado en: https://www.aaaai.org/Tools-for-the-Public/Allergy,-Asthma-Immunology-Glossary/Food-Intolerance-Defined
  5. American Academy of Allergy Asthma & Immunology (2) [Internet]. Milwaukee, WI: American Academy of Allergy Asthma & Immunology; 2022. Consultado en: https://www.aaaai.org/Conditions-Treatments/Allergies/Food-Allergy
  6. Ciprandi G, Incorvaia C, Frati F; Italian Study Group on Polysensitization. Management of polysensitized patients: from molecular diagnostics to biomolecular immunotherapy. Expert Rev Clin Immunol. 2015;11(9):973-6. doi: 10.1586/1744666X.2015.1062365. Epub, 4 de julio de 2015. PMID: 26144241.
  7. Wickman M. When allergies complicate allergies. Allergy. 2005;60 Suppl 79:14-8. doi: 10.1111/j.1398-9995.2005.00852.x. PMID: 15842228.
  8. Allen-Ramey F, Schoenwetter WF, Weiss TW, Westerman D, Majid N, Markson LE. Sensitization to common allergens in adults with asthma. J Am Board Fam Pract. Sep.oct. 2005;18(5):434-9. doi: 10.3122/jabfm.18.5.434. PMID: 16148256.
  9. Food Allergy Research & Education (2) [Internet]. McLean (VA): Food Allergy Research & Education; 2022. Consultado en: https://www.foodallergy.org/living-food-allergies/food-allergy-essentials/common-allergens/shellfish.
  10. Food Allergy Research & Education (2) [Internet]. McLean (VA): Food Allergy Research & Education; 2022. Consultado en: https://acaai.org/allergies/types/food-allergy.
  11. Robinson M, Smart J. Allergy testing and referral in children. Aust Fam Physician. Abril de 2008;37(4):210-3. PMID: 18398515.
  12. Griffiths RLM, El-Shanawany T, Jolles SRA, Selwood C, Heaps AG, Carne EM, Williams PE. Comparison of the Performance of Skin Prick, ImmunoCAP, and ISAC Tests in the Diagnosis of Patients with Allergy. Int Arch Allergy Immunol. 2017;172(4):215-223. doi: 10.1159/000464326. Epub 29 de abril de 2017. PMID: 28456812.
  13. Alpha-gal Allergy [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention; 2019; 6 Oct. 2020 Consultado en: https://www.cdc.gov/ticks/alpha-gal/index.html.
  14. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 19 de noviembre de 2020 Consultado en: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alpha-gal-syndrome/symptoms-causes/syc-20428608.
  15. Platts-Mills TAE, Li RC, Keshavarz B, Smith AR, Wilson JM. Diagnosis and Management of Patients with the α-Gal Syndrome. J Allergy Clin Immunol Pract. Enero de 2020;8(1):15–23.e1. doi:10.1016/j.jaip.2019.09.017. Epub 28 de sep. de 2019 PMID: 31568928; PMCID: PMC6980324. Consultado en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6980324/pdf/nihms-1060828.pdf.
  16. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland OH: Cleveland Clinic; 2022. Consultado en: {a1}https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/21495-allergy-testing{/a1}
  17. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2022. Consultado en: https://acaai.org/resource/allergy-testing
  18. Canonica GW, Ansotegui IJ, Pawankar R, Schmid-Grendelmeier P, van Hage M, Baena-Cagnani CE, Melioli G, Nunes C, Passalacqua G, Rosenwasser L, Sampson H, Sastre J, Bousquet J, Zuberbier T; WAO-ARIA-GA2LEN Task Force: Katrina Allen, Riccardo Asero, Barbara Bohle, Linda Cox, Frederic de Blay, Motohiro Ebisawa, Rene Maximiliano-Gomez, Sandra Gonzalez-Diaz, Tari Haahtela, Stephen Holgate, Thilo Jakob, Mark Larche, Paolo Maria Matricardi, John Oppenheimer, Lars K Poulsen, Harald E Renz, Nelson Rosario, Marc Rothenberg, Mario Sanchez-Borges, Enrico Scala, Rudolf Valenta. A WAO - ARIA - GA²LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J. 3 de oct. de 2013;6(1):17. doi:10.1186/1939-4551-6-17. PMID: 24090398; PMCID: PMC3874689.
  19. Kwong KY, Eghrari-Sabet JS, Mendoza GR, Platts-Mills T, Horn R. The benefits of specific immunoglobulin E testing in the primary care setting. Am J Manag Care. Dic. 2011;17(Suppl 17):S447–S447. PMID: 22214511.
  20. Food Allergy Research & Education (3) [Internet]. McLean (VA): Food Allergy Research & Education; 2022. Consultado en: https://www.foodallergy.org/resources/blood-tests