Alergia a la caspa de mascotas: ¿qué la causa y cómo encontrar alivio?
Septiembre de 2023   Luke Lemons  |  ✓  Revisado desde el punto de vista médico por:  Gary Falcetano, PA-C, AE-C
La clásica tragedia de los dueños de mascotas: amar a su amigo peludo, pero también sufrir síntomas de alergia debido a ellos. Para muchas personas con alergia a las mascotas, se cree que la única manera de estar cerca de un perro o un gato es (1) tener a mano muchos medicamentos para la alergia o (2) renunciar a tener una mascota en casa.
¿Y quién puede culparlos cuando la alergia a las mascotas puede causar una serie de síntomas de alergia, como secreción nasal, congestión nasal, picor de ojos y estornudos? Sin mencionar que la alergia a las mascotas también pueden contribuir a los ataques de asma y otros síntomas de asma.1-3
Sin embargo, gracias a la investigación científica en torno a los “componentes de alérgenos para mascotas”, ahora conocemos más información importante sobre las causas de los síntomas de alergia a las mascotas, lo que nos permite ayudar a las personas con alergia a las mascotas a encontrar nuevas soluciones y opciones que les permiten respirar mejor alrededor de perros o gatos.
¿Qué es la alergia a la caspa de mascotas?
Debido a su popularidad, los perros y los gatos son algunas de las mascotas más comunes que causan alergia (eso no quiere decir que su amistoso conejo, cobaya o caballo no tenga la culpa). Contrariamente a la creencia popular, no es el pelaje de una mascota lo que a menudo causa síntomas de alergia, sino la caspa de la mascota que se encuentra en el pelaje suelto. Y al igual que los seres humanos, las mascotas desprenden las células muertas de la piel, por lo que incluso cuando no encuentre pelaje, todavía puede haber alérgenos acechando por la casa.
Sin embargo, no es solo esta piel muerta la que puede causar que alguien con alergia a las mascotas tenga una reacción, también es posible que la saliva de las mascotas cause reacciones, lo que significa que todos esos "besos" llenos de amor que su perro o gato da pueden causar síntomas como picazón en la piel o erupciones en la piel.1,2 Además, los alérgenos también pueden estar en la orina de las mascotas, que se puede transportar en su pelaje para después pasar al aire (un asco, lo sabemos).6
Todo esto se debe a los alérgenos que se encuentran dentro de la caspa y la saliva del animal.2 Pero, ¿qué contienen estos alérgenos que causan síntomas de alergia a las mascotas? La respuesta es componentes de los alérgenos de mascotas.
¿Qué son los componentes de los alérgenos de mascotas?
Imagina un alérgeno de gato como un puzle gigante hecho de fragmentos más pequeños. El puzle completo se llama alérgeno completo, y los fragmentos individuales se llaman componentes de alérgenos.
Durante mucho tiempo, los profesionales sanitarios solo pudieron comprobar si alguien estaba sensibilizado al alérgeno completo. Sin embargo, ahora es posible utilizar una cómoda prueba de alergia en sangre y ayudar a descubrir si alguien tiene una posible alergia a uno o varios de los componentes de los alérgenos.
¿Por qué los componentes de los alérgenos son importantes si tiene alergia a mascotas? Bueno, saber si tiene alergia a diferentes tipos de componentes de alérgenos puede ayudar a los profesionales sanitarios a comprender mejor sus síntomas e incluso a determinar si las reacciones alérgicas se deben a algo fuera del alérgeno completo.1,2
Por ejemplo, imagine que tiene alergia a una sola proteína (componente de alérgeno) del "puzle" del alérgeno completo del gato. Si solo se hace pruebas para ver si tiene una posible sensibilización a todo el alérgeno, nunca sabrá a qué está sensibilizado específicamente dentro de ese alérgeno, lo que significa que dispone de menos información para ayudar a aliviar los síntomas.
Whole allergen compared to allergen components
¿Cómo pueden ayudar los componentes de los alérgenos de mascotas con el tratamiento para la alergia?
Alergia a los gatos
Los componentes de alérgenos de gato proporcionan una gran variedad de información sobre las alergias a los gatos y otras enfermedades alimentarias o respiratorias.1-3 Algunos de estos componentes pueden indicar si alguien tiene un alto riesgo de desarrollar asma o si puede tener el síndrome de cerdo-gato, que es un tipo de alergia que surge de comer cerdo.2 Los componentes de los alérgenos de gato también ayudan a los alergólogos a optimizar su inmunoterapia para que puedan administrar las vacunas más relevantes para la alergia.1-3
Vale la pena señalar que el componente de alérgeno de gato Fel d 1, que se produce en las glándulas salivales y sebáceas de un gato, se puede transferir al pelaje y la caspa de un gato al lamerse o lavarse. 5 Por lo tanto, como los gatos sueltan pelo, el Fel d 1 se dispersa alrededor de la casa y sobre la ropa.
Alergia a los perros
Al igual que los componentes de alérgenos de gato, el componente de alérgeno de perro puede proporcionar información a los profesionales sanitarios que les ayuda a decidir sobre los mejores tipos de vacunas para alergia que utilizar durante la inmunoterapia. Los componentes de alérgenos de perro también ayudan a determinar el riesgo que puede tener una persona de asma grave, lo que les permite comprender el riesgo que puede ser traer a un perro a su casa.1-3
Contrariamente a la creencia popular, los perros hipoalergénicos no están "libres de alérgenos".2 Muchos de estos tipos de perros, como el caniche, simplemente sueltan menos pelo, por lo que hay menos caspa de animales flotando. Todas las razas producen las proteínas que componen los alérgenos que se encuentran en la saliva, la orina y la caspa, y aunque estos niveles pueden variar, no hay ningún perro completamente "libre de alérgenos".2
Sin embargo, el componente de alérgeno de perro "Can f 5" solo lo producen los perros machos, lo que significa que si solo eres alérgico a ese componente específico, es posible que seas capaz de tolerar a un perro hembra y tener menos reacciones alérgicas. Por esta razón, es valioso hacerse las pruebas con componentes de alérgenos si está pensando adoptar un perro.1-3
¿Cómo puedo controlar mi alergia a las mascotas?
El control de la alergia a las mascotas comienza con una mejor comprensión (el conocimiento es poder), lo que significa que el primer paso en el camino para aliviar el problema debe ser hacerse una prueba de sensibilización a los alérgenos de las mascotas y a sus componentes, con el fin de obtener más información sobre su salud y desarrollar un plan de tratamiento que realmente le ayude. Cómo hacerse la prueba de la alergia.
Después de que su profesional sanitario y usted obtengan los resultados del análisis de sangre de IgE específica, el práctico análisis de sangre descrito anteriormente, ambos pueden trabajar para reducir la exposición a los alérgenos de las mascotas de algunas de estas maneras:2-4
  • Trate de mantener a las mascotas fuera de su dormitorio o de las zonas muy frecuentadas, como la oficina o la cocina, lo que ayuda a reducir los niveles de alérgenos.
  • Limpie los muebles o superficies en los que su mascota suele acostarse. (A los gatos les encanta un ordenador calentito, ¡no se olvide del teclado!)
  • Valore la compra de aspiradoras o purificadores de aire que contengan filtros HEPA, pues ayudan a controlar los alérgenos en suspensión en el aire que se originan en la caspa de las mascotas.
  • Lave a su mascota regularmente. Humane Society recomienda que las personas con alergias laven a su gato o perro aproximadamente una vez a la semana.
  • Si solo es alérgico a la proteína de perro Can f 5, puede optar por adoptar un perro hembra ya que ese componente solo se produce en perros machos.1
  • Para gatos, coloque la caja de arena en una habitación con suelos pulidos para que sea más fácil limpiar la caspa.
  • Para los perros, asegúrese de lavarse las manos después de jugar a la pelota o algún otro juego de este tipo, ya que los alérgenos también se pueden encontrar en la saliva del perro.
Tener (o querer) una mascota a la que cree que es alérgico puede ser difícil, pero hay formas de controlar y tratar los síntomas alérgicos, y todo comienza con hacerse un análisis de sangre adecuado para determinar la sensibilización a los alérgenos y componentes de las mascotas. Hable hoy mismo con su profesional sanitario sobre cómo realizarse un análisis de sangre para componentes de alérgenos de mascotas y asegúrese de probar nuestro monitorizador de síntomas de alergia para asegurarse de que acude a su cita preparado para tener una conversación informativa sobre su posible alergia a las mascotas.
Herramientas para entender la alergia
Monitorice la información de los síntomas de la alergia para aprovechar al máximo la visita a un profesional sanitario.
Obtenga más información acerca de los alérgenos específicos, incluidos los síntomas comunes, el tratamiento y el alivio. 
¿Es usted es un profesional sanitario? Obtenga información exhaustiva sobre cientos de alérgenos y componentes de alérgenos.
  1. Dramburg S. et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol. Marzo de 2023;34 Suppl 28:e13854; pg. 242-248.
  2. Dávila I. et al. Consensus document on dog and cat allergy. Allergy. Junio de 2018;73(6):1206-1222.
  3. Schoos AM, Nwaru BI, Borres MP. Component-resolved diagnostics in pet allergy: Current perspectives and future directions. J Allergy Clin Immunol. Abril de 2021;147(4):1164-1173.
  4. “Managing Cat Allergens - Landmark Purina Study.” Purina, www.purina.com/product-innovation/managing-cat-allergens. Consultado el 14 de agosto de 2023.
  5. National Institute, of E. H. S. (n.d.). Pet allergens. National Institute of Environmental Health Sciences. https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/allergens/pets/