Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Grazie all'apporto di proteine, minerali essenziali e vitamine, le uova rappresentano una fonte di cibo economica e facilmente accessibile, consumata nella maggior parte del mondo e incorporata nei più disparati alimenti.2 Oltre a essere utilizzate per il loro effetto emulsionante, legante e agglomerante all’interno degli alimenti, spesso le uova vengono spalmate sulla parte superiore dei prodotti da forno per renderli lucidi.4.
Negli Stati Uniti e in Europa, la maggior parte delle uova consumate proviene dalle galline. Tuttavia, in alcune parti dell'Europa e dell'Asia, si utilizzano anche uova d'anatra e d'oca.1 Le persone allergiche alle uova di gallina potrebbero esserlo anche a quelle di altri animali come quaglia, tacchino, anatra e oca: tutti alimenti da considerarsi poco sicuri per i soggetti allergici alle uova.5,6
Nonostante i loro numerosi utilizzi e il loro valore nutrizionale, le uova sono uno degli otto principali allergeni alimentari negli Stati Uniti e rappresentano la seconda allergia alimentare più comune (dopo il latte vaccino) nei neonati e nei bambini.5,7 I dati mondiali, infatti, dimostrano che l'allergia all'uovo colpisce lo 0,5 - 2,5% dei bambini piccoli. L'incidenza è ancora più elevata in Australia, dove l'allergia interessa l'8,9% dei neonati.6 La buona notizia, tuttavia, è che circa il 70% dei bambini supera l'allergia entro i 16 anni di età.5
Sebbene l'allergia possa essere indotta solo da una parte dell'uovo, ovvero il tuorlo o l'albume, è impossibile separarli completamente senza che avvenga una contaminazione crociata. Pertanto, le persone allergiche alle uova devono prestare attenzione a tutti i suoi componenti.5
Le persone allergiche alle uova devono evitare i seguenti ingredienti che possono indicarne la presenza:3,4 albumina, apovitellina, leganti, surrogati delle uova senza colesterolo, agglomeranti, uova disidratate, uova, albume, tuorlo d'uovo, uova sbattute, zabaione, emulsionanti, surrogati dei grassi, globulina, lecitina, livetina, lisozima, polvere di meringa, ovoalbumina, ovoglobulina, ovomucina, ovomucoid, ovotransferrina, ovovitelia, ovovitellina, uova in polvere, silicio albuminato, simplesse, surimi, precursori delle uova, vitellina e uovo intero.
Gli alimenti che possono contenere uova comprendono:4 prodotti da forno, preparati da cuocere in forno, pastelle, salsa bernese, brodo, cereali per la colazione, farine per dolci, caramelle, biscotti, ripieni cremosi, crema pasticcera, pasta all'uovo, zabaione, toast alla francese, salsa olandese, gelato, lemon curd, macaroni, bevande di cacao al malto (ad es. Ovomaltina), marshmallow, maionese, meringhe, muffin, tagliatelle, omelette, pancake, prodotti a base di carne lavorata (es. mortadella, polpettone, polpette, salsicce), pudding, condimenti per insalate, frappè, soufflée, zuppe, dolci (ad es. glasse alla crema e tartufi), salsa tartara, lokum, waffle e vini.
Le proteine dell'uovo si trovano anche negli shampoo, nei cosmetici e in farmaci come i lassativi. Inoltre, le superfici di cottura possono presentare il rischio di contaminazione crociata. Ad esempio, se le uova vengono cotte su una griglia da ristorante e il grill non è stato pulito correttamente, un hamburger cucinato sulla stessa superficie potrebbe essere contaminato da proteine delle uova.4 Anche alcuni vaccini possono contenere proteine delle uova che potrebbero causare reazioni gravi se iniettati in individui allergici.10
Alcune persone allergiche alle uova possono manifestare sintomi anche mangiando altri alimenti apparentemente non correlati. Questo fenomeno è denominato cross-reattività e si verifica quando il sistema immunitario identifica, in sostanze diverse, le proteine o le loro componenti come strutturalmente simili o biologicamente correlate, attivando così una risposta immunitaria.2 I casi più comuni di cross-reattività con le uova si manifestano con uova di altri animali come quaglia, tacchino, anatra, oca e gabbiano: tutti alimenti sconsigliati alla maggior parte degli individui allergici alle uova. La cross-reattività con carne di pollo è rara.5,6
Le uova sono costituite da diversi tipi di proteine che presentano differenti caratteristiche. Per questo il rischio di insorgenza e la gravità dei sintomi può variare a seconda dei casi. Mentre alcuni soggetti sono allergici alle uova in qualsiasi forma (crude, bollite e fritte), un'elevata percentuale di bambini allergici può tollerare uova ben cotte, ad esempio in un muffin, poiché il calore denatura le proteine interessate.2 Altri pazienti, invece, devono evitare l'uovo in qualsiasi forma, poiché potrebbe causare una reazione grave, detta anafilassi.5 Sebbene alcuni pazienti non superino mai l'allergia alle uova, circa il 70% dei bambini ci riesce entro i 16 anni di età.5 Il profilo di rischio dei singoli soggetti sensibilizzati dipende dalla tipologia delle proteine delle uova alle quali si è allergici.2
Conoscere le proteine o le componenti degli allergeni che scatenano i sintomi può contribuire a stabilire un piano di gestione dell'allergia. Tenendo presente questo aspetto e in base anche all'anamnesi dei sintomi, il medico di famiglia potrebbe suggerire di sottoporsi a un test delle IgE allergene-specifiche per individuare il proprio profilo di rischio.2
Disponi già dei risultati del test delle IgE specifiche per la diagnosi delle allergie?
I risultati dei test includono il nome delle componenti, indicato con un codice alfanumerico e/o con il nome in chiaro. Il medico di famiglia probabilmente esaminerà i risultati con te, ma qui troverai una panoramica di riferimento. È sufficiente individuare i nomi delle componenti nell'elenco seguente per comprendere come gestire al meglio i sintomi.2
nGal d 1 (ovomucoide)
nGal d 2 (ovoalbumina)
nGal d 3 (conalbumina)
nGal d 4 (lisozima)
I risultati del test devono essere interpretati dal medico di famiglia nel contesto dell'anamnesi clinica del paziente. Il tuo medico di famiglia formulerà la diagnosi finale e definirà le decisioni riguardanti il successivo trattamento.
*Questi test potrebbero non essere approvati per l'uso clinico nel Paese del paziente. Rivolgersi al proprio medico di famiglia per sapere quali test sono disponibili.
Dal momento che non esiste attualmente una cura per le allergie alimentari, il medico potrebbe consigliare un piano di gestione dell'allergia che includa quanto segue.11-14
Il medico potrebbe prescrivere uno dei seguenti farmaci:
In presenza di una persona con una reazione allergica e segni di shock, intervenire rapidamente. Osservare l'insorgere di segni quali pallore con cute fredda e sudore, polso debole e rapido, difficoltà di respirazione, confusione e perdita di coscienza. Eseguire immediatamente le seguenti operazioni:
La gravità dell'allergia alle uova può variare nel corso del tempo, con sintomi lievi durante un episodio e gravi in un altro. Sebbene i sintomi delle allergie alimentari possano manifestarsi alcuni minuti o diverse ore dopo l'ingestione, nella maggior parte dei casi la reazione inizia entro due ore.8 I sintomi possono essere cutanei, gastrointestinali, cardiovascolari e respiratori e possono includere uno o più dei seguenti indicatori:8,9
In particolare nei bambini l'allergia alle uova può causare spesso dermatite atopica, chiamata anche eczema.7 Le reazioni, inclusa l'orticaria (eruzione cutanea), sono state riportate anche a seguito del semplice contatto con l'uovo, senza che sia avvenuto il consumo effettivo dell’alimento.4
I test di sensibilizzazione cutanea o i test ematici delle IgE specifiche possono, insieme all'anamnesi dei sintomi, aiutare il medico a determinare se si è allergici a un particolare allergene. In seguito alla diagnosi di un'allergia, il medico stabilirà un piano di gestione dei sintomi personalizzato per il paziente.
È importante sapere che alcuni bambini allergici alle uova possono superare l'allergia con la crescita, consentendo così la successiva reintroduzione degli alimenti. Si consiglia pertanto di ripetere periodicamente gli esami e i test di provocazione orale per tenere traccia di eventuali variazioni dell'allergia alle uova nel tempo.10
*Questi test potrebbero non essere approvati per l'uso clinico nel Paese del paziente. Rivolgersi al proprio medico di famiglia per sapere quali test sono disponibili.
Poiché le reazioni allergiche alimentari sono imprevedibili e i sintomi variano da locali a sistemici, è consigliabile prendere in considerazione una prescrizione di epinefrina per tutti i pazienti con un'allergia alimentare IgE mediata.11
L'uovo è segnalato come fattore scatenante nel 7 - 12% di tutti i casi di anafilassi correlati ai bambini.6 Se si soffre di asma, inoltre, esiste un rischio maggiore di gravi reazioni alle uova. Rispetto alle uova ben cotte, il consumo di uova crude o poco cotte può determinare reazioni più gravi.7