針對臨床醫師
適用於醫療專業人員的資源  
進一步瞭解常見的過敏疾病、症狀、管理範例和檢測考量。
  食物 
  季節性 
  室內 
  過敏性氣喘 
您的病患是否適合進行特異性 IgE 檢測?
瞭解更多資訊 
取得有關全過敏原和分子過敏原的詳細資訊。
過敏原百科全書 
花粉-食物過敏症候群 (PFAS)
2024 年 9 月 |  ✓  醫療審查:Gary Falcetano, PA-C, AE-C; Magnus Borres, Director of Medical Affairs
collage of food
若您曾經在吃了一塊新鮮水果或一些堅果後嘴巴發癢或嘴唇灼熱,當時出現的可能是過敏反應。如果您對某些花粉過敏,更可以確定。花粉和對食物敏感有何關係?兩者中的蛋白質會在花粉過敏患者身上誘發類似的反應。 那樣的刺痛感或灼熱感稱為花粉-食物過敏症候群 (PFAS)。  
什麼是花粉-食物過敏症候群 (PFAS)?
PFAS 交叉過敏反應所導致(連結:https://www.thermofisher.com/allergy/wo/en/living-with-allergies/understanding-allergies/cross-reactivity.html),是指身體於某一種物質(例如花粉)中辨識出與其他物質(例如某些食物)中類似的蛋白質時。2
對花粉蛋白質過敏的患者,會在遇到食物中與上述蛋白質型態相近的蛋白質時發生反應。這類會在加熱或消化過程中分解的蛋白質稱為第 2 型過敏原,因此可能在一開始接觸到人的嘴巴時造成反應。3
PFAS 造成的交叉過敏反應比您想像中更常見,估計有超過 60% 的食物過敏原,會在食物和吸入過敏原之間發生交叉過敏反應。1
在花粉-食物過敏症候群中,哪些食物會與哪些花粉發生交叉過敏反應?
赤楊木: 杏仁、蘋果、芹菜、櫻桃、榛果、西洋芹、桃子、梨子、覆盆子、草莓、核桃
樺木: 杏仁、蘋果、杏桃、酪梨、香蕉、豆子、紅蘿蔔、芹菜、櫻桃、菊苣、香菜、孜然、蒔蘿、茴香、無花果、榛果、奇異果、小扁豆、芒果、油桃、西洋芹、防風草、桃子、花生、梨子、豌豆、胡椒(綠)、李子、馬鈴薯、大豆、草莓、蕃茄、核桃、小麥
禾草: 無花果、奇異果、橘子、花生、馬鈴薯、蕃茄、西瓜
艾草: 紅蘿蔔、西洋芹、芒果
豬草: 朝鮮薊、香蕉、哈密瓜、洋甘菊、茶、小黃瓜、洛神花、香瓜、瓜類、胡椒、南瓜、向日葵種子、櫛瓜、西瓜
花粉-食物過敏症候群的症狀
PFAS 的症狀通常為輕度,但在特定案例中亦可能導致危及生命的全身性過敏反應(連結:https://www.thermofisher.com/allergy/wo/en/living-with-allergies/symptom-management/anaphylaxis.html),因此患者瞭解觸發因素相當重要。4 因為看似與季節性過敏無關,過敏患者甚至可能不覺得該告知醫療照護提供者這些食物反應。
特異性 IgE 血液檢測 是判斷過敏觸發因素的重要環節。因此,如果您發生 PFAS 症狀,請告知醫療照護提供者檢測資訊,以及以過敏為主的病史記錄。
某些植物科別內含會導致交叉過敏反應的類似蛋白質型態,因此瞭解自己是否對特定花粉敏感十分重要。
樺木花粉與交叉過敏反應
樺木科樹木(包括赤楊木和榛樹)的花粉,且為與食物發生交叉過敏反應的常見原因。研究發現有高達 70% 的樺木過敏患者同時罹患 PFAS。2
上述過敏者常在食用硬核類水果時發生 PFAS,特別是薔薇科的水果,包括蘋果、梨子、桃子、李子、櫻桃和杏桃。奇異果、香蕉和草莓也會導致 PFAS 症狀,馬鈴薯、西洋芹和紅蘿蔔等蔬菜也是。2、4
堅果是另外一種交叉過敏反應的重要觸發因素,其中以榛果、杏仁和核桃尤甚。豆子、花生、小扁豆等豆科植物甚至小麥,都可能導致樺木過敏的患者發生 PFAS。4
赤楊木也屬於樺木科,且赤楊木花粉過敏患者的 PFAS 觸發因素可能很類似,即硬核類水果,如蘋果、櫻桃和桃子;草莓和西洋芹等其他蔬果;以及包括榛果、杏仁和核桃在內的堅果。4
為什麼樺木科的花粉和其他食物有如此多交叉過敏反應?因為這些蔬果,更具體來說是這類植物內含的蛋白質,與樺木花粉中誘發過敏的 Bet v 1 蛋白質相似。6 除了薔薇科以外,繖形科(包括西洋芹和紅蘿蔔)內含的蛋白質也與 Bet v 1 相似。5
雜草、禾草和交叉過敏反應
對雜草花粉敏感可能與奇異果和香蕉產生 PFAS,且據知雜草花粉與瓜科也存在交叉過敏反應。此植物科別包括許多類型的瓜類,以及櫛瓜和小黃瓜。一項研究發現,有 50% 的豬草過敏患者對此植物科別敏感。
對豬草和其他雜草花粉過敏的患者,可能會因為香瓜和西瓜而發生 PFAS。也可能在食用蕃茄、小黃瓜或南瓜後出現症狀。對禾草花粉過敏者來說,瓜類和蕃茄也是 PFAS 的觸發因素。4
豬草花粉過敏者可能因為向日葵種子而發生交叉過敏反應,另一方面,堅果過敏則與雜草花粉過敏無關。 不過,禾草顯示與花生交叉過敏反應有關,儘管花生嚴格說來屬於豆類,而非堅果。6
花粉-食物過敏症候群的檢測與診斷
導致 PFAS 症狀的蛋白質通常可透過烹煮過程加以中和,除了西洋芹和草莓以外。1 也就是說,攝取生食(即通常食用水果的方式)的時候最可能發生 PFAS 症狀,或者症狀最為嚴重,
透過特異性 IgE 血液檢測,您及您的醫療照護提供者可清楚瞭解您的過敏觸發因素,並擬定管理計劃,其中可能包括避開特定食物。
PFAS 可能是輕微的刺激也可能是嚴重的健康風險,但透過過敏檢測和病史資料,您可以讓自己避開觸發因素,繼續享受新鮮的食物,嘴巴不再發癢難耐。
用於瞭解過敏的工具
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。 
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。
  1. Werfel T, Asero R, Ballmer-Weber BK, Beyer K, Enrique E, Knulst AC, Mari A, Muraro A, Ollert M, Poulsen LK, Vieths S, Worm M, Hoffmann-Sommergruber K. Position paper of the EAACI: food allergy due to immunological cross-reactions with common inhalant allergens.Allergy.2015 Sep;70(9):1079-90
  2. Skypala IJ, Hunter H, Krishna MT, Rey-Garcia H, Till SJ, du Toit G, Angier E, Baker S, Stoenchev KV, Luyt DK.BSACI guideline for the diagnosis and management of pollen-food syndrome in the UK.Clin Exp Allergy.2022 Sep;52(9):1018-1034.
  3. Lloyd M. Pollen-food Allergy Syndrome (PFAS). Current Allergy & Clinical Immunology, 2022, vol. 35, no 4, p. 213-222.
  4. Poncet P, Sénéchal H, Charpin D. Update on pollen-food allergy syndrome.Expert Rev Clin Immunol.2020 Jun;16(6):561-578.
  5. Egger M, Mutschlechner S, Wopfner N, Gadermaier G, Briza P, Ferreira F. Pollen-food syndromes associated with weed pollinosis: an update from the molecular point of view.Allergy.2006 Apr;61(4):461-76. doi: 10.1111/j.1398-9995.2006.00994.x.PMID: 16512809.
  6. Dramburg S, Hilger C, Santos AF, de Las Vecillas L, Aalberse RC, Acevedo N, et al.EAACI molecular allergology user’s guide 2.0.Pediatr Allergy Immunol 2023;34(suppl 28):e13854.