Allergien im Winter
Ursachen, Symptome und Tests 
Wenn die Temperaturen sinken und die Luft kühler wird, kehrt die winterliche Stimmung ein. Für diejenigen, die meinen, unter Allergien im Winter zu leiden - ja, die gibt es -, bringt die frostige Jahreszeit eine Reihe von unerwünschten Allergiesymptomen mit sich.
Eine Frau und ihr Hund im Schnee
Was sind die Ursachen für Allergien im Winter?
Entgegen der landläufigen Meinung sind Allergien nicht auf die wärmeren Monate beschränkt. Der Hauptunterschied zwischen Allergien im Winter und anderen saisonalen Allergien besteht in den Pollen — oder in deren Abwesenheit — und wird oft als mehrjährige Allergien, ganzjährige Allergien oder Innenraumallergien bezeichnet. Wenn die Temperaturen sinken, verbringen wir mehr Zeit drinnen, wo es warm und gemütlich ist. Das bedeutet, dass wir den häufigen Allergenen in Innenräumen, wie Tierhaaren, Hausstaubmilben, Nagetieren und Schimmel, näher sind.
Man muss diesen Innenraumallergenen erst ausgesetzt sein, um allergisch auf sie zu reagieren.1,2 Wenn sich eine Allergie entwickelt, produziert Ihr Körper als Immunreaktion IgE-Antikörper, weil er das Allergen für einen Eindringling hält, was zu Allergiesymptomen führt.1
Hautschuppen von Tieren
Hautschuppen von Hunden und Katzen sind das ganze Jahr über Allergieauslöser, die häufig zu Allergien im Winter führen. Die kühlen Temperaturen bedeuten, dass wir mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen und die Luftzirkulation reduziert wird. Dies kann bedeuten, dass in der Luft mehr konzentrierte Hautschuppen schweben, die aus winzigen Partikeln von Haut, Haaren oder Federn bestehen, die von Tieren ausgeschieden werden.3
Hausstaubmilben
Hausstaubmilben sind mikroskopisch kleine Organismen, die in einer warmen und feuchten Umgebung gedeihen. Sie sind große Fans von Häusern in den Wintermonaten, da die Luftfeuchtigkeit in den Räumen tendenziell höher ist. Aber keine Sorge - diese Milben beißen keine Menschen.4 Sie lösen nur bei denjenigen, die sensibilisiert sind, allergische Symptome aus.
Mäuse
So wie die Menschen in den kälteren Monaten die Wärme der Innenräume bevorzugen, tun dies auch ungebetene Besucher mit Bart. Da Mäuse sich gerne in gemütlichen Innenräumen aufhalten, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie mit Allergenen in Kontakt kommen, die über ihren Urin, Kot oder Speichel in die Luft gelangen.
Schimmelpilze
In den kälteren Monaten steigt die Luftfeuchtigkeit in den Innenräumen an und schafft ein günstiges Umfeld für Schimmelpilzwachstum. Schimmelpilze geben Sporen in die Luft ab, die bei sensibilisierten Personen allergische Reaktionen auslösen können.
Benutzte und zerknüllte Taschentücher - Winterallergien
Allergie vs. Erkältung: Womit haben Sie es zu tun?
Da die Symptome während der Erkältungs- und Grippesaison verstärkt auftreten können, ist es nicht immer einfach, die Ursache für den winterlichen Schnupfen zu ermitteln. Lesen Sie diesen hilfreichen Artikel, um mehr über die Unterschiede zwischen Allergien und Erkältungen zu erfahren.
Allergiesymptome im Winter
Bei Winterallergien können die Symptome von mild bis zu schwerwiegend reichen. Diese Symptome treten in der Regel in Innenräumen auf und können denen ähneln, die man zu anderen Zeiten des Jahres erlebt.
Häufige Anzeichen und Symptome einer Winterallergie sind:
Husten Laufende Nase
Dunkle Ringe unter den Augen Niesen
Juckende Augen und Nase Vermehrter Tränenfluss
Allergietests und -behandlung im Winter
Wenn Sie Ihre Allergien im Winter loswerden wollen, sollten Sie sich testen lassen und die Ursache Ihrer Symptome ermitteln, um einen wirksamen Behandlungsplan zu erstellen.
Wie kann man sich auf Allergien im Winter testen lassen?
Sie müssen nicht auf einen Termin bei einem Spezialisten warten, um sich testen zu lassen! Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über spezifische IgE-Bluttests, mit denen die Menge allergenspezifischer Antikörper (IgE) in Ihrem Blut gemessen wird. Je nach der Höhe der Antikörper gegen verschiedene Allergene können die Ergebnisse Hinweise auf die mögliche Ursache Ihrer Symptome geben.
Arzt spricht mit männlichem Patienten - Winterallergien
Diorama eines Wohnzimmers mit Katzen
Tipps für den Umgang mit Allergien im Winter
Allergiesymptome müssen nicht die Freude am Winter trüben. Erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt Strategien, um die Auslöser Ihrer Allergie im Winter zu vermeiden:
  • Werfen Sie schimmelbefallene Duschvorhänge, Tapeten und Teppiche weg.
  • Reinigen Sie Duschen und Waschbecken mit einer Lösung aus 5 % Bleichmittel und etwas Spülmittel.
  • Um Hausstaubmilben und Schimmel zu bekämpfen, sollten Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung mit einem Luftentfeuchter unter 50 % halten.
  • Verwenden Sie einen HEPA-Luftfilter, um Allergene aus der Luft zu entfernen.
  • Waschen Sie das Bettzeug jede Woche in heißem Wasser (60 °C).
  • Verwenden Sie allergendichte Bezüge für Matratzen, Kissen und Bettdecken.
  • Halten Sie Haustiere aus den Schlafzimmern und von den Möbeln fern, um die Belastung durch Tierhautschuppen zu verringern.
  • Entscheiden Sie sich für einen künstlichen Weihnachtsbaum, um mögliche Allergien zu vermeiden, die durch Baumpollen oder Schimmel ausgelöst werden.
Weitere Tipps zum Reduzieren der Exposition für jede Art von Allergie finden Sie in den Allergen-Infoblättern.
Familie beim Schlittschulaufen im Winter
Allergien im Winter lassen sich bewältigen
In der hektischen Winter- und Urlaubszeit kann es leicht erscheinen, Antihistaminika oder Erkältungsmedikamente als schnelle Lösung für Ihre Symptome einzunehmen. Aber dies ist nicht immer die beste Option, wenn Sie nicht sicher sind, was die Symptome auslöst.
percent icon
Tatsächlich ergab eine Studie, dass 65 % der Personen mit Allergiesymptomen, die Antihistaminika anwendeten, nicht allergisch waren. Das bedeutet, dass sie möglicherweise Geld und Zeit verschwenden, um Linderung zu finden.5
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über einen spezifischen IgE-Bluttest, um die Ursache Ihrer allergieähnlichen Symptome im Winter zu klären und Ihre Suche nach Linderung zu optimieren.
Informationen für Ärzte
Spezifische IgE-Tests für Allergien im Winter
Für Ärzte: Klicken Sie unten, um mehr darüber zu erfahren, wie spezifische IgE-Bluttests bei der Diagnostik saisonaler Allergien helfen können.
Artikel und Leitlinien für die Praxis
Sehen Sie sich die Artikel und Leitlinien zur allergischen Rhinitis an, die Sie bei Patienten während der Allergiesaison im Winter beobachten können.
Ärztin spricht mit Patientin - Winterallergien
Allergenlexikon
Entdecken Sie unser Allergenlexikon, eine leicht zugängliche Informationsquelle, die Auskunft darüber gibt, welche Pollen saisonale Allergien auslösen können, wie sie sich auf Nahrungsmittelallergien auswirken und die Behandlungspläne von Patienten beeinflussen können.
  1. Yoo Y, Perzanowski MS. Allergic sensitization and the environment: latest update. Curr Allergy Asthma Rep. Okt 2014;14(10):465.
  2. Cox L, Williams B, Sicherer S, Oppenheimer J, Sher L, Hamilton R, Golden D; American College of Allergy, Asthma and Immunology Test Task Force; American Academy of Allergy, Asthma and Immunology Specific IgE Test Task Force. Pearls and pitfalls of allergy diagnostic testing: report from the American College of Allergy, Asthma and Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology Specific IgE Test Task Force. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008 Dec;101(6):580-92.
  3. Schoos AM, Nwaru BI, Borres MP. Component-resolved diagnostics in pet allergy: Current perspectives and future directions.  J Allergy Clin Immunol. 2021 Apr;147(4):1164-1173.
  4. https://www.lung.org/clean-air/indoor-air/indoor-air-pollutants/dust-mites. Aufgerufen im April 2024.
  5. Szeinbach SL, Williams B, Muntendam P, O'Connor RD. Identification of allergic disease among users of antihistamines. J Manag Care Pharm. Mai-Juni 2004;10(3):234-8.