Für Ärzte
Informationen für medizinische Fachkräfte  
Erfahren Sie mehr über häufige allergische Erkrankungen, Symptome, Paradigmen für den Umgang mit der Erkrankung und Testüberlegungen.
  Lebensmittel  
  Heuschnupfen  
  Innenraumallergie  
  Allergisches Asthma  
Kommt Ihr Patient für Tests auf spezifisches IgE in Frage?
Finden Sie es heraus 
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Gesamtallergenextrakten und Allergenkomponenten.
Allergenlexikon 
Ursachen und Symptome einer Hausstauballergie
Juli 2025  ✓  Fachliche Beratung: Magnus Borres, Director of Medical Affairs
A woman blowing her nose in a tissue with illustrative allergy components in the air around her.
Eine Hausstaubmilbenallergie ist eine der häufigsten Formen einer Atemwegsallergie4–6 , Sie äußert sich durch eine Reihe von Symptomen, deren Intensität je nach individueller Empfindlichkeit variieren kann. Die Hauptverursacher dieser allergischen Reaktion sind winzige Gliederfüßler, so genannte Hausstaubmilben.2,3
Die häufigsten Symptome einer Hausstauballergie sind:1-3
  • Häufiges Niesen
  • Verstopfte oder laufende Nase
  • Juckende oder tränende Augen
  • Trockener Husten und Halsreizung
  • Keuchatmung oder Atembeschwerden bei Asthmatikern
  • Verstärkung einer atopischen Dermatitis bei entsprechend vorbelasteten Personen
Allergische Reaktionen können morgens oder beim Putzen im Haushalt besonders stark sein, wenn die Staubpartikel in die Luft gelangen und eingeatmet werden.2,3
Hausstaubmilben: die Allergene, die üblicherweise für eine Allergie in Innenräumen verantwortlich sind
Hausstaubmilben sind die Hauptallergen-Quelle in Innenräumen.1 Diese mikroskopisch kleinen Gliederfüßler (Arthropoden) wurden in den 1960er Jahren entdeckt; sie gehören zur Klasse der Spinnentiere (Arachnida) und bevorzugen warme, feuchte Umgebungen.5,7 Die häufigsten, zu Hause vorkommenden Arten sind Dermatophagoides pteronyssinus und Dermatophagoides farinae, die sich von menschlichen und tierischen Hautschuppen ernähren.1,2,4,5,7
Die Milben kommen am zahlreichsten in Matratzen, Kissen, Teppichen und Einrichtungsstoffen vor, wo sie ideale Bedingungen zum Überleben und zur Fortpflanzung finden.1,2,7 Die Hauptallergenquelle sind die Eiweißstoffe in ihrem Kot, die in der Luft verteilt sind und eingeatmet werden können, was bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslöst.3–5,7 Eine chronische Exposition gegenüber diesen Allergenen kann zur Entwicklung von Krankheiten führen, wie z. B. allergischer Rhinitis, Asthma und atopischer Dermatitis.2,5
Kann eine Hausstauballergie auch Auswirkungen auf die Haut haben?
Ja, eine Hausstaubmilbenallergie kann sich auch durch Hautsymptome äußern, insbesondere bei Personen mit Prädisposition für atopische Dermatitis1 . Milbenallergene können diesen Zustand verschlimmern und starken Juckreiz, Rötungen, Trockenheit und ekzemartige Läsionen verursachen. In manchen Fällen kann der Kontakt mit staubigen Oberflächen Nesselsucht (Urtikaria) oder lokale Hautreizungen verursachen.
Die Wechselwirkung zwischen Milben und der Haut wird durch eine Beeinträchtigung der Hautbarriere ermöglicht,5,6 die das Eindringen von Allergenen erleichtert und zur Aktivierung des Immunsystems führt. Aus diesem Grund ist es wichtig, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um die Exposition gegenüber Milben zu verringern und die Haut vor weiteren Reizungen zu schützen.
Putzstrategien für zu Hause zur Besserung der Symptome einer Stauballergie
Photo of someone vacuuming with tips of how to avoid dust allergies at home.
Zur Reduzierung des Vorkommens von Hausstaubmilben ist es wichtig, die Wohnung immer gut zu lüften und sauber zu halten. Einige nützliche Maßnahmen sind:
  • Verwendung eines Staubsaugers mit HEPA-Filter, der Allergenpartikel abfängt, ohne dass sie in der Luft verteilt werden.1,2,7
  • Waschen von Bettwäsche und Decken mindestens einmal pro Woche bei über 60 °C, um Milben abzutöten.1,7
  • Verwendung von milbendichten Matratzen- und Kissenbezügen aus engmaschigem Material, um die Vermehrung von Milben zu verhindern.1
  • Vermeidung schwerer Teppiche und Vorhänge, in denen sich Staub ansammeln kann.7
  • Aufrechterhaltung einer relativen Luftfeuchtigkeit im Haus unter 50 %, falls erforderlich durch Verwendung von Luftentfeuchtern.2
  • Verzicht auf Bettdecken und Kopfkissen aus natürlichen Materialien zugunsten von solchen aus synthetischem Material.7
  • Tägliches Durchlüften der Räume, um die Luftfeuchtigkeit zu verringern und die Luftqualität zu verbessern.1
Diese Maßnahmen können die Exposition gegenüber Hausstaubmilben erheblich reduzieren und die Lebensqualität von Allergikern verbessern.
Die Bedeutung von Tests auf spezifisches IgE für die Diagnose einer Hausstauballergie
Die Diagnose einer Hausstaubmilbenallergie stützt sich auf die Anamnese des Patienten, die klinische Beobachtung der Symptome und spezifische Tests zur Erkennung einer Sensibilisierung gegen Hausstaubmilben.
Tests auf spezifisches IgE spielen dabei eine Schlüsselrolle3,4: Anhand einer Blutprobe kann die Menge der IgE-Antikörper gegen Milbenallergene, wie z. B. von Dermatophagoides pteronyssinus und Dermatophagoides farinae, gemessen werden.
Es gibt zwei Haupttypen von Tests auf spezifisches IgE, die bei der Diagnose von Allergien hilfreich sind:
  • Tests auf Allergenextrakte, die helfen können, eine vermutete Allergie mit Gewissheit zu bestätigen oder auszuschließen
  • Allergenkomponenten-Tests, mit denen die einzelnen Proteine, die für die allergische Reaktion verantwortlich sind, identifiziert werden können6
Letztere Art, d. h. Tests auf Allergenkomponenten, ist besonders hilfreich zur Beurteilung des Risikos systemischer Reaktionen, zur Feststellung einer möglichen Kreuzreaktivität mit anderen Allergenen (wie Milbentropomyosin mit Meeresfrüchten und Schalentieren), zur Verbesserung der Genauigkeit der Diagnose und zur Auswahl der geeigneten Immuntherapie.1-6,8
Die Ergänzung einer einfachen objektiven Untersuchung durch diagnostische Tests erhöht die Sicherheit der Diagnose um bis zu 90 %, wodurch das Risiko einer falschen Behandlung verringert und der Umgang mit einer Allergie optimiert wird.9 Darüber hinaus kann eine genauere Diagnose dazu beitragen, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern, indem falsche Medikation und außerplanmäßige Arztbesuche reduziert werden.
Wenn die Tests negativ ausfallen, kann eine IgE-vermittelte Allergie als Ursache der Symptome mit Sicherheit ausgeschlossen werden, was eine angemessenere Behandlung des Patienten ermöglicht.
Informationen zum Verständnis von Allergien
Erfassen Sie Allergiesymptome, und bereiten Sie sich auf Ihren Besuch beim Arzt vor.
Erfahren Sie mehr über konkrete Allergene und häufig auftretende Symptome, Behandlung und Linderung. 
Sind Sie ein Arzt? Finden Sie umfassende Informationen über Hunderte von Allergenen und Allergenkomponenten.
  1. Gruppo AAIITO Sardegna, et al. Tutto quello che avreste voluto sapere sugli acari ma non avete mai osato chiedere. Allergicamente.it. 2021. https://www.allergicamente.it/2021/12/tutto-quello-che-avreste-voluto-sapere-sugli-acari-ma-non-avete-mai-osato-chiedere/
  2. American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI). Dust Allergies. 2025. https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/dust-allergies/
  3. Clinic and diagnostics of house dust mite allergy. Randolf Brehler. Online-Veröffentlichung: 24. November 2022
  4. House Dust Mite Respiratory Allergy: An Overview of Current Therapeutic Strategies. Moisés A. Calderón
  5. House dust mite allergy: The importance of house dust mite allergens for diagnosis and immunotherapy. Huey-Jy Huang, Eszter Sarzsinszky, Susanne Vrtala
  6. 22 Allergens, Diagnostics, and Therapeutic Aspects in House Dust Mite Allergy S. Vrtala, S. Kull, and J. Kleine-Tebbe
  7. RINITE ALLERGICA AD ACARI DELLA POLVERE: 10 REGOLE D’ORO PER I GENITORI. Maria de Filippo
  8. EAACI. Molecular Allergology User's Guide 2.0
  9. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care Rivista: Allergy, 2004;59 Suppl 78:35–41.