Causes et symptômes de l’allergie aux acariens
Juillet 2025  ✓  Examiné du point de vue médical par : Magnum Borres, directeur des Affaires médicales
A woman blowing her nose in a tissue with illustrative allergy components in the air around her.
L’allergie aux acariens est l’une des formes les plus courantes d’allergie respiratoire.4-6. Elle se manifeste par une gamme de symptômes dont l’intensité peut varier selon la sensibilité de chacun. Les acariens, de minuscules arthropodes qui s’installent dans nos intérieurs, sont les principaux fautifs de cette réaction allergique.2,3
Les symptômes les plus courants de l’allergie aux acariens comprennent :1-3
  • Éternuements fréquents
  • Nez bouché ou qui coule
  • Yeux qui piquent et larmoient
  • Toux sèche et gorge irritée
  • Respiration sifflante ou difficultés respiratoires chez les personnes asthmatiques
  • Aggravation de la dermatite atopique chez les personnes prédisposées
Les réactions allergiques peuvent être particulièrement intenses le matin ou lors du ménage, lorsque les particules de poussière ont tendance à se disperser dans l’air et à être inhalées.2,3.
Les acariens : les allergènes responsables d’une allergie d’intérieur courante
Les acariens domestiques sont la principale source d’allergènes intérieurs.1 Découverts dans les années 60, ces arthropodes microscopiques appartiennent à la classe des arachnides et prolifèrent dans des environnements chauds et humides.5,7 Les espèces les plus courantes que l’on retrouve dans les intérieurs sont Dermatophagoides pteronyssinus et Dermatophagoides farinae, qui se nourrissent de squames de peau humaine et animale.1,2,4,5,7
Les acariens se concentrent principalement dans les matelas, les coussins, les moquettes et les tissus d’ameublement, où ils trouvent des conditions idéales pour survivre et se reproduire.1,2,7 La principale source d’allergènes provient des protéines présentes dans leurs déjections, qui se dispersent dans l’air et peuvent être inhalées, déclenchant des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées.3-5,7 Une exposition chronique à ces allergènes peut entraîner le développement de maladies telles que la rhinite allergique, l’asthme ou la dermatite atopique.2,5
L’allergie aux acariens peut-elle aussi affecter la peau ?
Oui, l’allergie aux acariens peut également se manifester par des symptômes cutanés, en particulier chez les personnes prédisposées à la dermatite atopique.[1] . Les allergènes d’acariens peuvent aggraver cette affection, provoquant des démangeaisons intenses, des rougeurs, une sécheresse de la peau et des lésions eczémateuses. Dans certains cas, le contact avec des surfaces contaminées par la poussière peut entraîner de l’urticaire ou des irritations cutanées localisées.
L’interaction entre les acariens et la peau résulte d’une altération de la barrière cutanée5,6, qui facilite la pénétration des allergènes et l’activation du système immunitaire. Il est donc essentiel d’adopter des mesures préventives pour réduire l’exposition aux acariens et protéger la peau contre toute irritation supplémentaire.
Comment nettoyer sa maison pour atténuer les symptômes de l’allergie aux acariens
Photo of someone vacuuming with tips of how to avoid dust allergies at home.
Pour réduire la présence des acariens de la poussière domestique, il est essentiel de maintenir un environnement intérieur propre et bien aéré. Voici quelques mesures utiles :
  • Utiliser un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, capable de capturer les particules allergènes sans les remettre en suspension dans l’air.1,2,7
  • Laver les draps et couvertures au moins une fois par semaine à plus de 60 °C pour éliminer les acariens.1,7
  • Protéger les matelas et oreillers avec des housses en tissu à mailles serrées, afin de prévenir leur prolifération.1
  • Éviter les moquettes et tapis épais, ainsi que les rideaux lourds, qui peuvent retenir la poussière.7
  • Maintenir l’humidité relative de la maison en dessous de 50 %, en utilisant des déshumidificateurs si nécessaire.2
  • Éviter l’utilisation de couettes et d’oreillers en matériaux naturels, et privilégier ceux fabriqués en matériaux synthétiques.7
  • Aérer les pièces chaque jour pour réduire l’humidité et améliorer la qualité de l’air.1
L’adoption de ces pratiques permet de réduire significativement l’exposition aux acariens et d’améliorer la qualité de vie des personnes allergiques.
L’importance des tests d’IgE spécifiques dans le diagnostic de l’allergie aux acariens
Le diagnostic de l’allergie aux acariens repose sur les antécédents médicaux du patient, l’observation clinique des symptômes et des tests spécifiques visant à détecter une sensibilisation aux acariens.
Parmi ces tests, les dosages des IgE spécifiques jouent un rôle clé3,4 : à partir d’un échantillon de sang, on peut mesurer la concentration d’anticorps de type IgE dirigés contre les allergènes d’acariens, tels que Dermatophagoides pteronyssinus et Dermatophagoides farinae.
Il existe deux grands types de tests sanguins d’IgE spécifiques utilisés pour aider au diagnostic des allergies :
  • Les tests d’extraits allergéniques, qui permettent de confirmer ou d’écarter avec certitude une allergie suspectée
  • Les tests d’allergènes moléculaires, qui permettent d’identifier les protéines individuelles responsables de la réaction allergique.6
Ces derniers sont particulièrement utiles pour évaluer le risque de réactions systémiques, comprendre d’éventuelles réactivités croisées avec d’autres allergènes (comme la tropomyosine des acariens, les fruits de mer ou les crustacés), affiner la précision du diagnostic et orienter vers une immunothérapie allergénique adaptée.1-6,8
L’ajout des tests diagnostiques à un examen clinique objectif peut augmenter la certitude diagnostique jusqu’à 90 %, tout en réduisant le risque de traitements inadaptés et en optimisant la prise en charge de l'allergie.9 Par ailleurs, un diagnostic plus précis contribue à améliorer la qualité de vie du patient en réduisant l’usage inapproprié de médicaments et les consultations non planifiées.
Si les tests s’avèrent négatifs, une allergie médiée par les IgE peut être exclue avec certitude comme cause des symptômes, permettant ainsi d’orienter le patient vers une prise en charge plus appropriée.
Outils pour comprendre les allergies
Suivez les symptômes d’allergie et préparez-vous à une consultation avec un médecin.
Découvrez des allergènes spécifiques, notamment les symptômes courants, leur prise en charge et la manière de les soulager. 
Êtes-vous médecin ? Obtenez des informations complètes sur des centaines d’extraits allergéniques et d’allergènes moléculaires.
  1. Gruppo AAIITO Sardegna, et al. Tutto quello che avreste voluto sapere sugli acari ma non avete mai osato chiedere. Allergicamente.it. 2021. https://www.allergicamente.it/2021/12/tutto-quello-che-avreste-voluto-sapere-sugli-acari-ma-non-avete-mai-osato-chiedere/
  2. American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI). Dust Allergies. 2025. https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/dust-allergies/
  3. Clinic and diagnostics of house dust mite allergy. Randolf Brehler. Publié en ligne : 24 novembre 2022
  4. House Dust Mite Respiratory Allergy: An Overview of Current Therapeutic Strategies. Moisés A. Calderón
  5. House dust mite allergy: The importance of house dust mite allergens for diagnosis and immunotherapy. Huey-Jy Huang, Eszter Sarzsinszky, Susanne Vrtala
  6. 22 Allergens, Diagnostics, and Therapeutic Aspects in House Dust Mite Allergy S. Vrtala, S. Kull, and J. Kleine-Tebbe
  7. RINITE ALLERGICA AD ACARI DELLA POLVERE: 10 REGOLE D’ORO PER I GENITORI. Maria de Filippo
  8. EAACI. Molecular Allergology User's Guide 2.0
  9. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care Rivista: Allergy, 2004;59 Suppl 78:35–41.