Per i medici
Risorse per i professionisti del settore medico  
Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
  Allergie alimentari 
  Allergie stagionali 
  Allergie domestiche 
  Asma allergico 
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Verifica 
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Enciclopedia degli allergeni 
Cause e sintomi dell'allergia alla polvere
Luglio 2025  ✓  Revisione medica di: Magnus Borres, Direttore degli affari medici
A woman blowing her nose in a tissue with illustrative allergy components in the air around her.
L'allergia agli acari della polvere è una delle forme più comuni di allergia respiratoria 4-6. Si manifesta attraverso una serie di sintomi la cui intensità può variare a seconda della sensibilità individuale. Gli acari della polvere, piccoli artropodi che nidificano negli ambienti domestici, sono i principali colpevoli di questa reazione allergica.2,3
I sintomi più comuni dell’allergia alla polvere includono:1-3
  • Starnuti frequenti
  • Naso chiuso o naso che cola
  • Prurito e lacrimazione
  • Tosse secca e gola irritata
  • Respiro sibilante o difficoltà di respirazione nei soggetti asmatici
  • Peggioramento della dermatite atopica in soggetti predisposti
Le reazioni allergiche possono essere particolarmente gravi al mattino o durante le pulizie domestiche, quando le particelle di polvere tendono a sollevarsi nell’aria e a essere inalate.2,3.
Acari della polvere: gli allergeni responsabili di una comune allergia domestica
Gli acari della polvere domestica sono la fonte primaria di allergeni presenti negli ambienti interni.1 Scoperti negli anni ’60, questi artropodi microscopici appartengono alla classe degli aracnidi e proliferano in ambienti caldi e umidi.5,7 Le specie più comuni presenti nelle case sono Dermatophagoides pteronyssinus e Dermatophagoides farinae, che si nutrono di squame della pelle umana e animale.1,2,4,5,7
Gli acari sono concentrati principalmente in materassi, cuscini, tappeti e tessuti per mobili, dove trovano le condizioni ideali per sopravvivere e riprodursi.1,2,7 La fonte primaria di allergeni sono le proteine nelle loro feci, che vengono disperse nell’aria e possono essere inalate, scatenando reazioni allergiche in soggetti sensibili.3-5,7 L’esposizione cronica a questi allergeni può portare allo sviluppo di malattie come la rinite allergica, l'asma e la dermatite atopica.2,5
L’allergia alla polvere può interessare anche la pelle?
Sì, l'allergia agli acari della polvere può anche manifestarsi con sintomi cutanei, in particolare nei soggetti predisposti alla dermatite atopica[1] . Gli allergeni degli acari possono peggiorare questa condizione causando forte prurito, arrossamento, secchezza e lesioni eczematose. In alcuni casi, il contatto con superfici contaminate da polvere può provocare orticaria o irritazioni cutanee localizzate.
L’interazione tra gli acari e la pelle è dovuta alla compromissione della barriera cutanea,5,6 che facilita la penetrazione degli allergeni e l’attivazione del sistema immunitario. Per questo motivo, è essenziale adottare misure preventive per ridurre l’esposizione agli acari e proteggere la pelle da ulteriori irritazioni.
Come pulire la casa per migliorare i sintomi dell’allergia alla polvere
Photo of someone vacuuming with tips of how to avoid dust allergies at home.
Per ridurre la presenza di acari della polvere in ambiente domestico, è essenziale mantenere un ambiente ben ventilato e pulito. Alcune misure utili includono:
  • Utilizzare aspirapolveri con filtri HEPA, che catturano le particelle allergeniche senza disperderle nell’aria.1,2,7
  • Lavare lenzuola e coperte almeno una volta alla settimana a una temperatura superiore a 60 °C per eliminare gli acari.1,7
  • Utilizzare coprimaterassi e guanciali antiacaro realizzati con materiali a trama fitta per prevenire la proliferazione degli acari.1
  • Evitare tappeti pesanti, tappetini e tende, che possono intrappolare la polvere.7
  • Mantenere l’umidità relativa in casa al di sotto del 50%, utilizzando deumidificatori se necessario.2
  • Evitare l’uso di piumoni e guanciali realizzati con materiali naturali, optando per quelli realizzati con materiali sintetici.7
  • Arieggiare gli ambienti ogni giorno per ridurre l’umidità e migliorare la qualità dell’aria.1
Seguire queste pratiche può ridurre significativamente l’esposizione agli acari della polvere e migliorare la qualità della vita dei soggetti allergici.
L’importanza dei test delle IgE specifiche per la diagnosi dell'allergia alla polvere
La diagnosi dell'allergia agli acari della polvere si basa sull'anamnesi medica del paziente, sull'osservazione clinica dei sintomi e su esami specifici progettati per rilevare la sensibilizzazione agli acari della polvere.
Tra questi, i test delle IgE specifiche svolgono un ruolo fondamentale3,4: mediante un campione di sangue può essere misurato il livello di anticorpi IgE diretti contro gli allergeni degli acari, come per es. Dermatophagoides pteronyssinus e Dermatophagoides farinae.
Esistono due tipi principali di test ematici delle IgE specifiche che possono aiutare nella diagnosi delle allergie:
  • Test per gli allergeni estrattivi, che possono aiutare a confermare o escludere con certezza una sospetta allergia
  • Test per le componenti allergeniche, per mezzo dei quali possono essere identificate le singole proteine responsabili della reazione allergica6
II test per le componenti allergeniche sono particolarmente utili per valutare il rischio di reazioni sistemiche, in quanto consentono di comprendere la possibile reazione crociata con altri allergeni (come tropomiosina degli acari, frutti di mare e crostacei), migliorare l’accuratezza della diagnosi e selezionare l’immunoterapia appropriata.1-6,8
L'aggiunta di test diagnostici a un semplice esame obiettivo può aumentare la correttezza della diagnosi fino al 90%, riducendo il rischio di trattamenti inappropriati e ottimizzando la gestione dell'allergia.9 Inoltre, una diagnosi più accurata può contribuire a migliorare la qualità della vita del paziente riducendo l’uso improprio di farmaci e le visite mediche non programmate.
Se i test sono negativi, può essere esclusa con certezza un’allergia IgE-mediata come causa dei sintomi, consentendo al paziente di essere indirizzato verso un ciclo di trattamento più appropriato.
Strumenti per comprendere le allergie
Compila il tuo profilo dei sintomi allergici per identificare le informazioni da condividere durante la visita con il medico di famiglia.
Ulteriori informazioni su allergeni specifici, sintomi comuni e gestione delle allergie. 
Sei un professionista del settore sanitario? Ottieni informazioni complete su centinaia di allergeni interi e componenti molecolari allergeniche.
  1. Gruppo AAIITO Sardegna, et al. Tutto quello che avreste voluto sapere sugli acari ma non avete mai osato chiedere. Allergicamente.it. 2021. https://www.allergicamente.it/2021/12/tutto-quello-che-avreste-voluto-sapere-sugli-acari-ma-non-avete-mai-osato-chiedere/
  2. American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI). Dust Allergies. 2025. https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/dust-allergies/
  3. Clinic and diagnostics of house dust mite allergy. Randolf Brehler. Pubblicato online il 24 novembre 2022
  4. House Dust Mite Respiratory Allergy: An Overview of Current Therapeutic Strategies. Moisés A. Calderón
  5. House dust mite allergy: The importance of house dust mite allergens for diagnosis and immunotherapy. Huey-Jy Huang, Eszter Sarzsinszky, Susanne Vrtala
  6. 22 Allergens, Diagnostics, and Therapeutic Aspects in House Dust Mite Allergy S. Vrtala, S. Kull, and J. Kleine-Tebbe
  7. RINITE ALLERGICA AD ACARI DELLA POLVERE: 10 REGOLE D’ORO PER I GENITORI. Maria de Filippo
  8. EAACI. Molecular Allergology User's Guide 2.0
  9. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care Rivista: Allergy, 2004;59 Suppl 78:35–41.