2024 年 1 月
常見的誤解是過敏只會發生在春季。 實際上過敏性反應一年四季都會發生。 讓我們再進一步探討這一點。在我們深入探討過敏性反應及其展現的症狀之前,讓我們先回顧一些基本的過敏資訊。
首先,我們來定義過敏。過敏是一種對正常無害的物質,如花粉或食物,產生的過敏性免疫反應。這類物質 — 亦稱為過敏原 — 對大多數人不會構成問題。
然而,對過敏的人來說,免疫系統會將其識別為威脅,並產生不適當 (即,異常) 的反應。¹ 數百種 (對,正是數百種) 普通物質可能在對該物質過敏的人身上觸發過敏性反應。
過敏反應的症狀涵蓋從流眼淚、流鼻水到濕疹 (即異位性皮膚炎) 及重度過敏等各種過敏類型和症狀。其中涉及許多變數,可能會將症狀的嚴重程度從光譜的一端推向另一端。
為了幫助您更瞭解過敏性反應和如何加以管理,我們將探討各種類型、成因和治療。
讓我們利用一些科學觀點來釐清。當某個人接觸過敏原 (比如花粉、寵物皮屑、牛奶等) 且變得敏感時,身體會產生稱為免疫球蛋白 E (IgE) 的抗體。下次碰到相同過敏原時,與 IgE 抗體結合的過敏原便會造成肥大細胞釋放組織胺與其他化學物質。¹
此反應會造成發炎,並誘發輕微至嚴重的過敏症狀,影響到皮膚、腸胃道、心血管系統和/或呼吸道。¹
如果您知道哪些過敏原會讓您致敏,您可以搜尋我們的過敏原資訊表以找出特定反應,以及如何協助減輕這些過敏原。
遇到我們所談論的症狀可能會讓人從輕微不適到感到害怕,尤其是當您無法確定原因、不知道反應會持續多久,或是若反應會變得更糟時。
只要您接觸到過敏原,過敏性反應就會持續。一旦您不再接觸,您的症狀應可在數小時內消失。然而,若您的反應是由寵物皮屑、塵蟎或花粉等吸入性過敏原所造成,則症狀可能會持續數日或更久。5
以下是幾種最常見的過敏原類型和相關症狀。
春季有打噴嚏、流眼淚和流鼻水的問題嗎?這些反應有時稱為花粉熱,可能是因為花粉漂浮在空氣中所造成。由於樹木、野草和草地在不同月份均會授粉,因此對過敏者來說可能會覺得這場搏鬥遙遙無期,而這幾個月也因此得名稱為過敏季節。
您也可能在秋冬中出現這些症狀。黴菌、塵蟎,甚至少量的狗和貓的皮屑都會引發同樣的反應。
大多數寵物過敏症狀出現在接觸數分鐘內,但某些過敏者的症狀會隨著時間而慢慢出現,並且會在 8 到 12 小時之後最為嚴重。6
當我們開始談論食物過敏時,事情會變得更加複雜。大部分與食物相關的反應會在進食後兩小時內發生,通常是在食用疑似過敏原的數分鐘內就會開始。在某些情況下,反應可能會延遲四到六小時或更久後才發生。7
如果想要知道過敏反應的持續時間,最好的方法便是向您的健康照護提供者諮詢。雖然我們可以提供估計值、致敏化作用和身體對此類情況的反應方式,但這不是一種每個人都適用的精確科學方法。
過敏性反應的治療將視反應類型而定。如果您出現全身性過敏反應,請撥打緊急專線。在某些情況下,醫師可能會開給您腎上腺素自動注射器 (例如,EpiPen),以治療嚴重的過敏反應。請遵循您健康照護提供者的使用說明。您的提供者也可能會開立定期的過敏注射處方,這些過敏注射通常會在醫師診間施打。
也可能會建議您使用非處方藥以控制症狀,其中可能包括:8
我們談到了致敏化作用、反應類型,甚至還提及您可以做些什麼來治療過敏性反應。但是您如何知道自己對什麼過敏?很高興您提出這個問題!如果您懷疑自己對某種過敏觸發因子過敏,請務必與您的健康照護提供者約診。
過敏原致敏檢測有幾種類型,包括皮膚點刺測試和血液檢測。血液檢測,又稱為特異性 IgE 血液檢測,可檢測超過 500 種全過敏原與混合物,例如花粉、食物和動物皮屑,使用單一血液樣本即可搞定。
一旦知道身體對哪些過敏原會產生過敏性反應,您便能與健康照護提供者一起制定治療計畫,以協助減少接觸過敏原,並且在過敏性反應發生時加以管理。瞭解您的觸發因子、避免接觸,並在狀況發生時治療反應,您就能做好萬全準備。
瞭解如何進行過敏檢測。
想要了解更多有關過敏?探索各種主題。
Allergy Insider 致力於提供準確、以證據為基礎的資訊,讓過敏患者擁有掌握能力並協助醫療照護提供者。
選擇您偏好的語言
在可下載的文件中 建立 過敏症狀摘要
與您的醫療保健提供者分享摘要,以便就過敏血液檢測進行富有成效的對話
獲得最佳化的診斷和個人化的治療計劃
過敏以不同程度影響我們每個人。此問卷將總結您的特定過敏症狀,以便與您的醫療保健提供者分享,並了解有關您的測試選項的更多資訊。
| 在可下載的文件中 建立 過敏症狀摘要 |
在可下載的文件中 建立 過敏症狀摘要
| 與您的醫療保健提供者分享摘要,以便就過敏血液檢測進行富有成效的對話 |
與您的醫療保健提供者分享 摘要,以便就過敏血液檢測進行富有成效的對話
| 獲得最佳化的診斷和個人化的治療計劃 |
獲得 最佳化的診斷和個人化的治療計劃