有關過敏觸發因子之血液檢測的常見問題
想進一步瞭解過敏的血液檢測嗎?探索這些常見問題的解答。
什麼是特異性 IgE 血液檢測?
這種快速簡單的血液檢測可測量血液中過敏原特異性抗體 (IgE) 的量,這是過敏致敏的指標。 它可以檢測數百種過敏觸發因子,並且可以用於任何年齡的人(包括幼兒)。 作為一種強大的診斷工具,特異性 IgE 血液檢測可以幫助您的醫療保健提供者確定您是否有過敏,並幫助確定哪些過敏原導致您的症狀。
可以檢測哪些過敏?
您幾乎可以接受任何可能導致過敏症狀的檢測。 血液檢測可用於辨別對花粉、黴菌、動物皮屑、食物、塵蟎、昆蟲毒液、某些藥物等的過敏情況。
與其他方法相比,血液檢查有什麼好處?
與皮膚點刺測試不同,血液檢測可以對患有皮膚病(例如濕疹)的人和目前正在服用藥物(包括抗組胺藥物)的人進行。 對於懷孕的人來說,這種驗血也被認為是安全的。 探索更多好處
兒童或成人是否需要特異性 IgE 血液檢測?
任何出現過敏症狀的人都可以進行特異性 IgE 血液檢測。 對於嬰兒和幼兒來說,一次血液樣本採集通常比皮膚點刺測試造成的多處點刺痕跡要小。
如何進行特異性 IgE 血液檢測?
抽取少量血液樣本並送往實驗室進行分析。幾天後取得結果,並由您的醫療保健提供者(醫師)解釋您的病史和報告的症狀。這種組合可以幫助您的醫療保健提供者確認或排除疑似過敏。
我要如何知道特異性 IgE 血液檢測?
第一步是與醫療保健專業人員討論您的症狀和疑慮。任何醫療保健提供者都可以訂購特異性 IgE 血液檢測。 但要獲得更多訊息,請回答我們 一系列的問題,然後在您就診期間與您的醫療保健提供者一起查看您的答案。
需要多長時間才能得到結果?
由於血液樣本被送到實驗室進行處理,因此通常需要幾天時間才能獲得血液檢測結果。
我可以在沒有保險的情況下進行血液過敏檢測嗎?
大多數健康保險計劃,包括 Medicare 和 Medicaid,都涵蓋特異性 IgE 血液檢測。如果您目前沒有健康保險,請聯繫您的保險公司或探索相關費用的提供者選項以獲取更多具體訊息。
過敏檢測的費用是多少?
雖然費用可能因實驗室費用和您的健康保險而異,但也可能取決於檢測的過敏原數量。請聯繫您的醫療保健提供者、保險提供者和/或檢測機構以獲取定價訊息。
用於瞭解過敏的工具
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。 
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。