酒精不耐症與過敏:症狀及原因
2024 年 9 月 |  ✓  醫療審查:Gary Falcetano, PA-C, AE-C; Magnus Borres, Director of Medical Affairs
Beer and broken glass
請您試想:到了星期五晚上,您將一整週累積的壓力拋諸腦後,該是享用冰啤酒或來杯葡萄酒的時候了。您先啜飲幾口,然後窩在最喜歡的椅子上。然而,接下來您卻沒有感到該有的放鬆,反而有一陣噁心感襲來,而且您的臉上、脖子和胸口開始出現紅色斑點。 這究竟是巧合,還是其他原因導致?其實,這些情況可能是非預期酒精不耐症的症狀。 
讓我們花點時間解釋這個常讓人摸不著頭緒的主題,先瞭解為什麼小酌一杯不見得能帶來歡樂時光。為了識別和進一步管理症狀,認識酒精不耐症與酒精過敏的差別也很重要。一起為知識舉杯!
什麼是酒精不耐症?
酒精不耐症是一種身體反應,可能在飲酒後立即發生或在飲酒不久後發生。此情況並非一般過敏,但感覺可能類似。酒精不耐症會在身體無法分解酒精中的毒素時發生,進而造成令人不快的症狀。1
酒精不耐症與酒精過敏的差別
酒精不耐症和酒精過敏很容易混為一談。 雖然同樣會使快樂的派對興致全無,但兩者的原因與症狀不同。主要差別為何? 酒精不耐症是消化系統的代謝遺傳疾病,酒精過敏則是免疫系統對酒精成份的反應。2
酒精不耐症與酒精過敏
酒精不耐症
酒精過敏
原因
由於缺乏代謝酒精所需的酵素,或者對亞硫酸鹽、組織胺或穀類等成份發生反應。
免疫系統對酒精類飲品內含過敏原發生反應,例如穀類、葡萄、啤酒花、酵母菌或亞硫酸鹽。
症狀
皮膚潮紅
鼻塞
低血壓
噁心/嘔吐
腹瀉
鼻炎
搔癢
臉部腫脹
頭痛
咳嗽
氣喘
症狀發作
攝取酒精後不久
攝取酒精後幾乎立刻
處理
避免酒精
避免酒精
抗組織胺
圖表資料1-3
請您務必瞭解:兩種情況都可能相當嚴重,若您懷疑兩者皆不符合您的狀況,諮詢醫療照護專業人士是最佳作法。 
您知道嗎?
酒精本身通常並非觸發過敏反應的過敏原。酒精類飲品中的特定成份才是原因所在。2
  • 穀類:酒精類飲品(像是啤酒和威士忌)經常含有小麥、大麥或裸麥。有些人可能對這些穀類過敏,因而在攝取相關飲品時觸發反應。
  • 亞硫酸鹽:這些物質經常用來作為葡萄酒和啤酒中的防腐劑。有些人可能對亞硫酸鹽敏感或過敏,因此出現潮紅、腹痛和腹瀉等症狀。5
  • 組織胺:這是可在酒精類飲品中發現的化學物質,尤其是紅酒和某些啤酒。組織胺是酵母菌和細菌在釀酒過程中產生的物質。
  • 其他成份:有些人可能對特定酒精類飲品中使用的其他成份過敏,例如以水果或堅果作為基底的酒款或特定添加物。
深入瞭解特定過敏原
什麼原因導致酒精不耐症?
酒精不耐症主要是乙醛去氫酶 (ALDH2) 酵素缺乏所致。若您的 ALDH2 缺乏,就可能在攝取酒精後出現不適的症狀。4
過程如下:您喝下酒後,酒精會在您的體內分解成稱為乙醛的化學物質。正常情況下,ALDH2 會將乙醛進一步分解成醋酸此一無害物質。6 但對於患有酒精不耐症的人來說,這個過程會因為 ALDH2 的活動性較差而受阻,導致乙醛在血液和組織中堆積,因而引發症狀。2
酒精不耐症的症狀
無論什麼場合都不受歡迎的酒精不耐症狀,一般會在攝取酒精後不久出現,且嚴重程度可能不一。可能包括:1
  • 潮紅:臉部和脖子發紅、發熱
  • 鼻塞: 鼻塞/流鼻水和鼻竇壓力
  • 噁心和嘔吐: 腸胃不適
  • 心跳加速: 心率和脈搏加快
  • 低血壓: 覺得頭暈或昏厥
  • 腹瀉:想必大家都懂!
酒精不耐症的診斷
酒精不耐症一般是透過自我觀察症狀追蹤、詳細的病史和身體檢查加以綜合診斷。醫療照護提供者會詢問您的症狀、頻率和持續時間,以及可能是何種酒精類型觸發症狀。
若懷疑對酒精類飲品中的特定成份過敏,可能會建議採取剔除過敏原飲食。包括避免疑似過敏原,看看症狀是否改善。也可能進行點刺檢測或血液檢測等過敏原檢測,以識別特定過敏原。
為了獲得精確的診斷,必須諮詢醫療照護提供者。
過敏原症狀問卷有助您整理症狀筆記,並作為有意義對話的指引!
酒精不耐症的治療選項
酒精不耐症的治療可能包括透過改變某些生活方式,來管理酒精不耐症的症狀,但這樣做無法解決酒精不耐的根本原因。最佳治療選項絕對是限制或完全避免攝取酒精。1
生活方式改變
酒精不耐症的確相當掃興,但在生活方式上做些調整可能有幫助。以下是幾種作法:
  • 聰明選擇:若您還是想飲酒,請選擇亞硫酸鹽和其他防腐劑含量較少的品項,因為這些是可能觸發您症狀的原因。1
  • 補充水分:在飲酒之前、飲酒期間和飲酒之後補充大量水分,有助於稀釋您體內的酒精並減輕症狀。7
  • 飲酒前吃東西:空腹喝酒可能讓酒精不耐症的症狀加劇。在飲酒之前先吃東西有助減緩酒精的吸收。7
  • 監測反應:留意可能是哪些酒精類型觸發您的症狀。您可能會發現自己對特定酒精類型的耐受力,優於其他類型。
  • 諮詢醫療照護專業人士:若您的症狀嚴重或您擔心自己對酒精的反應,不妨諮詢醫療照護專業人士的意見。他們可以依照您的狀況提供個別建議。
不確定是酒精不耐症還是過敏?瞭解如何接受過敏原檢測。
若懷疑對酒精中的特定成份過敏,可能會建議進行過敏原檢測。血液過敏原檢測(又稱為特異性 IgE 檢測)是強大的診斷工具,可找出哪些過敏原可能導致您的症狀。該檢測會測量血液中 IgE 抗體的濃度,此數值表示對特異性過敏原的敏感度。可能是啤酒中的穀類或葡萄酒中芳香的水果調性。
儘管血液過敏原檢測可能有助辨識酒精類飲品中特定成份的過敏原,但無法確認酒精不耐症。請務必諮詢醫療照護提供者,他們能夠根據詳細的病史和症狀觀察,提供適當的檢測與治療選項。
用於瞭解過敏的工具
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。 
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。
  1. Mayo Foundation for Medical Education and Research.(2023b, April 6).Alcohol intolerance.Mayo Clinic.https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alcohol-intolerance/symptoms-causes/syc-20369211
  2. Cleveland Clinic Medical.(2020, August 24).Alcohol intolerance: Symptoms, tests & alcohol allergy.Cleveland Clinic.https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17659-alcohol-intolerance
  3. Vally H, Thompson PJ.Allergic and asthmatic reactions to alcoholic drinks.Addict Biol.2003 Mar;8(1):3-11. doi: 10.1080/1355621031000069828.PMID: 12745410.
  4. Brooks PJ, Enoch MA, Goldman D, Li TK, Yokoyama A. The alcohol flushing response: an unrecognized risk factor for esophageal cancer from alcohol consumption.PLoS Med.2009 Mar 24;6(3):e50. doi: 10.1371/journal.pmed.100050.PMID: 19320537; PMCID: PMC2659709.
  5. Vally H, Misso NL.Adverse reactions to the sulphite additives.Gastroenterol Hepatol Bed Bench.2012 Winter;5(1):16-23.PMID: 24834193; PMCID: PMC4017440.
  6. Zakhari, S. Overview: How is alcohol metabolized by the body? Alcohol Research & Health 29(4):245–254, 2006.PMID: 17718403
  7. Hindle, RD LD, N., & Orazio, PhD MPH, E. (2022a, May 11).Food and alcohol: What you need to know.Johns Hopkins University Student WellBeing.https://wellbeing.jhu.edu/blog/2022/05/11/food-and-alcohol-what-you-need-to-know/