2025 年 7 月 醫療資訊審查者: Magnus Borres,醫學事務總監
昆蟲叮咬過敏是一個困擾全球許多人的問題。 雖然在大多數情況下,叮咬只會引起輕微不適,但對某些人來說,叮咬可能會誘發很嚴重的過敏反應。 了解其症狀、可能的致敏昆蟲,以及可用的診斷檢測,是更有效治療這種疾病的關鍵步驟。1,6
膜翅目這一術語是指一類大型昆蟲目。 在歐洲,70.6% 的過敏性休克反應是由胡蜂叮咬所致,23.4% 是由蜜蜂所致,4.1% 是由大黃蜂所致。 黃斑胡蜂(Vespula wasp)過敏是在全球范圍內最為常見的類型。 11
當膜翅目進行叮咬時,它會向被咬者注入一種毒液,毒液中包含蛋白質1,這些蛋白質可觸發人體作出反應。 膜翅目昆蟲叮咬引起的反應可分類為過敏性和非過敏性反應。 5
前者發生在已知過敏的受試者中,可能表現為局部或全身性反應。
非過敏性反應與毒液的毒性有關,可能導致發燒、大範圍發紅等症狀,罕見情況下會導致急性腎衰竭或肌肉損傷。3,8
膜翅目昆蟲毒液引起的過敏反應分為三大類:
預防昆蟲叮咬並進行過敏檢測,是降低過敏反應風險的第一步,尤其對於那些曾因膜翅目昆蟲毒液而經歷過敏發作的人。1,3。
透過日常採取幾項預防措施,可以幫助減少接觸昆蟲叮咬的機會,避免潛在的危險情況。
以下是一些建議:
了解昆蟲叮咬過敏的徵像以及應對方法,對於預防嚴重後果和更安全地生活至關重要。3
與過敏相關的膜翅目昆蟲主要屬於蜜蜂科(Apidae)和胡蜂科(Vespidae):3
要診斷膜翅目昆蟲毒液過敏,必須取得患者的病史並進行特定檢驗。1,5
診斷的目標包括:
診斷需基於患者的臨床病史及診斷檢測結果來確定。 2,9,10取得病史是必要的步驟,因為這能讓患者描述症狀、反應的過程(可透過醫療證明的形式進行記錄)、被叮咬的次數以及叮咬昆蟲的特徵(如能辨識)。1,3
在某些情況下,向患者展示昆蟲標本展示板可能會有助於辨識引發反應的昆蟲。3,4
其中一項最準確的診斷檢測為特異性 IgE檢測,該檢測可測定針對昆蟲毒液的特異性 IgE 抗體之濃度。1,2,10
此檢測具有多項優點:
此外,測量基線血清類胰蛋白酶水平,有助於辨識出嚴重全身性反應風險較高的患者,並可能提示潛在的肥大細胞疾病,如全身性肥大細胞增多症。3,10這些資訊對於制定適當的治療策略至關重要,包括考慮對高風險個體進行終身毒液免疫療法。1,2,5
想要了解更多有關過敏?探索各種主題。
Allergy Insider 致力於提供準確、以證據為基礎的資訊,讓過敏患者擁有掌握能力並協助醫療照護提供者。
選擇您偏好的語言
在可下載的文件中 建立 過敏症狀摘要
與您的醫療保健提供者分享摘要,以便就過敏血液檢測進行富有成效的對話
獲得最佳化的診斷和個人化的治療計劃
過敏以不同程度影響我們每個人。此問卷將總結您的特定過敏症狀,以便與您的醫療保健提供者分享,並了解有關您的測試選項的更多資訊。
| 在可下載的文件中 建立 過敏症狀摘要 |
在可下載的文件中 建立 過敏症狀摘要
| 與您的醫療保健提供者分享摘要,以便就過敏血液檢測進行富有成效的對話 |
與您的醫療保健提供者分享 摘要,以便就過敏血液檢測進行富有成效的對話
| 獲得最佳化的診斷和個人化的治療計劃 |
獲得 最佳化的診斷和個人化的治療計劃