針對臨床醫師
適用於醫療專業人員的資源  
進一步瞭解常見的過敏疾病、症狀、管理範例和檢測考量。
  食物 
  季節性 
  室內 
  過敏性氣喘 
您的病患是否適合進行特異性 IgE 檢測?
瞭解更多資訊 
取得有關全過敏原和分子過敏原的詳細資訊。
過敏原百科全書 
寵物皮屑過敏 - 造成原因為何以及如何尋求緩解?
2023 年 9 月   Luke Lemons    |✓  醫療審稿人: Gary Falcetano,認證醫師助理、認證氣喘教師
寵物主人的經典悲劇:喜愛您的毛小孩,但也因他們而飽受過敏症狀。對於許多有寵物過敏的人而言,唯一能在犬貓身邊的方法便是 (1) 手邊備有許多過敏藥物,否則就只能 (2) 徹底放棄帶寵物回家這個想法。
當寵物過敏能造成大量過敏症狀,例如流鼻水、鼻塞、眼睛發癢和打噴嚏時,誰又能怪他們呢?更不用說,寵物過敏也可能導致 氣喘發作和其他氣喘症狀1-3
然而,感謝有了「寵物過敏原成分」的科學研究,我們現在能夠瞭解更多造成寵物過敏症狀 的重要資訊,有助於對寵物過敏的人找到新的解決方案和管理選項,讓他們能更輕鬆自在地在犬貓身邊呼吸。
什麼是寵物皮屑過敏?
由於牠們受歡迎的程度,犬貓為造成過敏最常見的寵物之一 (這並不表示您的兔子、天竺鼠或馬朋友不會造成過敏)。不同於一般人所理解,經常造成過敏症狀的並不是寵物的毛,而是鬆散毛髮上的寵物皮屑。如同人類一樣,寵物也會剝落死皮細胞,因此即使家中沒有毛髮,仍會存在伺機而動的過敏原。
然而,會導致寵物過敏反應的不僅是這種死皮,寵物的唾液也可能會造成反應,也就是說,所有這些狗貓給您的可愛"親吻",也可能會造成 皮膚發癢或皮膚紅疹等症狀1,2 此外,過敏原也可能出現在寵物尿液中,其可能會留在他們的毛髮上,然後透過空氣傳播 (有點噁心,我們知道)。6
這一切都是因為動物皮屑和唾液中的過敏原所致。2 但這些造成寵物過敏症狀的過敏原中到底存在了什麼?答案是寵物過敏原成分。
寵物過敏原成分是什麼?
將貓過敏原想像成一個由小片塊所組成的巨大拼圖。完整的拼圖稱為全過敏原,而個別的小片塊則 稱為過敏原成分
長久以來,醫療照護提供者僅能檢測出某人是否對全過敏原有致敏反應。然而,現在已可使用便利的過敏原血液檢測 來協助調查一個人是否對一或多種過敏原成分具潛在過敏。
過敏原成分對有寵物過敏的您來說為何很重要?首先,瞭解您是否對不同類型的過敏原成分過敏,將有助於醫療照護提供者更瞭解您的症狀,甚至能找出過敏反應是否源自於完整過敏原以外的因素。1,2
例如,假設您僅對貓完整過敏原"大拼圖"中的一種蛋白質 (過敏原成分) 過敏。若您僅針對是否對全過敏原具潛在致敏反應進行檢測,那麼您絕對不會知道您對該過敏原中有致敏反應的特定物質是什麼,這表示在協助緩解您症狀時可使用的資訊較少。
Whole allergen compared to allergen components
寵物過敏原成分如何有助於進行過敏治療?
貓過敏
貓過敏原成分 可提供一系列有關貓過敏和其他食物或呼吸道疾病的資訊。1-3 這些成分中的一部分可能代表某人具罹患氣喘的高風險,或是患有豬貓症候群,一種 因食用豬肉所引起的過敏類型2 貓過敏原成分也有助於過敏科醫師最佳化免疫治療,如此便能施打最具相關性的脫敏針。1-3
值得注意的是,貓唾液和皮脂腺內所產生的 Fel d 1 貓過敏原成分會在舔毛和理毛時轉移到貓的毛髮和皮屑。5 因此,當貓在脫毛時,Fel d 1 便會散佈在您的家中和衣服上。
犬過敏
類似於貓過敏原成分,犬過敏原成分 可為醫療照護提供者提供資訊,協助他們決定在免疫治療期間所使用最佳的脫敏針類型。 犬過敏原成分也有助於判斷某人是否有嚴重氣喘的風險,讓他們瞭解將犬隻帶入家中的風險有多高。1-3
不同於一般人所認為,低過敏性犬並非"不具過敏原"。2 很多這類型的犬隻,例如貴賓犬,僅是有較少的掉毛,意味有較少的動物皮屑飄散四周。所有品種都會製造出構成過敏原的蛋白質,其會存在於唾液、尿液和皮屑之中,雖然濃度有所不同,但卻不存在完全"無過敏原"的小狗。2
然而,"Can f 5" 犬過敏原成分僅會由公犬產出,這代表若您僅會對該特定成分過敏,您或許對母犬具耐受性且有較少過敏反應,因此,若您考慮要養狗,接受過敏原成分檢測將會非常有幫助。1-3
我要如何管理對寵物的過敏?
管理您的寵物過敏從更深入瞭解開始 (知識就是力量!),也就是說,這段療癒旅程的第一步,便是針對寵物過敏原及其成分的致敏反應進行檢測,以深入瞭解您的健康狀況,並制定有效的管理計畫。如何接受過敏檢測
在您和您的醫療照護提供者取得您的特異性 IgE 血液檢測,也就是先前提到的便利血液檢測的結果後,您們便可以合作用下列方式來減少對寵物過敏原的暴露:2-4
  • 試著不讓寵物進入臥室或高頻率使用區域,例如居家辦公室或廚房,此有助於降低過敏原濃度。
  • 清潔/擦拭您寵物喜歡逗留的家具或表面。(貓最喜歡溫暖的電腦,還有別忘了鍵盤!)
  • 請考慮使用含有 HEPA 濾網的吸塵器或空氣清淨機,以協助控制源自寵物皮屑透過空氣傳播的過敏原。
  • 定期讓寵物洗澡。道協會 建議,患有過敏的人應每週清洗狗貓一次。
  • 如果您僅對 Can f 5 犬蛋白質過敏,請考慮飼養母犬,因該成份僅會在公犬產出。1
  • 若您有貓,請將貓砂盆移到具平滑地板的房間,以便清理皮屑。
  • 若您有狗,請務必在玩完丟接或拔河遊戲後洗手,因為犬隻唾液中也會存在過敏原。
擁有或考慮飼養您認為會造成過敏的寵物可能很困難,但有一些方法可以管理和控制您的過敏症狀,而這一切都必須從進行一項針對寵物過敏原及成分的致敏反應、方便的血液檢測開始。請立即洽詢您的醫療照護提供者有關如何接受寵物過敏原成分血液檢測 ,請務必試用我們的過敏症狀追蹤工具 ,確保您赴診時已做好準備,針對您的潛在寵物過敏進行資訊充足之對話。
用於瞭解過敏的工具
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。 
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。
  1. Dramburg S. et al.EAACI Molecular Allergology User's Guide 2.0.Pediatr Allergy Immunol.2023 Mar;34 Suppl 28:e13854; pg.242-248.
  2. Dávila I. et al.Consensus document on dog and cat allergy.Allergy.2018 Jun;73(6):1206-1222.
  3. Schoos AM, Nwaru BI, Borres MP.Component-resolved diagnostics in pet allergy: Current perspectives and future directions.J Allergy Clin Immunol.2021 Apr;147(4):1164-1173.
  4. “Managing Cat Allergens - Landmark Purina Study.”Purina, www.purina.com/product-innovation/managing-cat-allergens.Accessed 14 Aug. 2023.
  5. National Institute, of E. H. S. (n.d.).Pet allergens.National Institute of Environmental Health Sciences. https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/allergens/pets/