  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Isotype Controls ›
          • Rat IgG2b kappa Isotype Controls
          Invitrogen
          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), PE, eBioscience™
          View all Rat IgG2b kappa Isotype Controls
          Tech Support
          Cite Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), PE, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Testing Data (3)
          Rat IgG2b kappa Isotype Control in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rat IgG2b kappa Isotype Control in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Rat IgG2b kappa Isotype Control (12-4031-83) in Flow
          Mouse bone marrow cells were stained with CD11b Monoclonal Antibody, PE-Cyanine7 (Product # 25-0112-82) and 0.25 µg of Rat IgG2b kappa Isotype Control, PE (Product # 12-4031-83) (left) or 0.25 µg of CD88 (C5aR1) Monoclonal Antibody, PE (right). Total viable cells were used for analysis, as determined by Fixable Viability Dye eFluor 450 (Product # 65-0863-18). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Rat IgG2b kappa Isotype Control in Flow Cytometry (Flow)
          Rat IgG2b kappa Isotype Control in Flow Cytometry (Flow)
          Rat IgG2b kappa Isotype Control in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          12-4031-83
          Applications
          Tested Dilution
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-Dependent
          Control (Ctrl)
          Assay-Dependent
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Isotype Control
          Clone
          eB149/10H5
          Conjugate
          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 570
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          200 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_470043
          Product Specific Information
          Description: The rat IgG2b, kappa monoclonal antibody is useful as an isotype control immunoglobulin.
          Applications Reported: This monoclonal rat IgG2b kappa isotype control has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: Rat IgG2b Isotype Control has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocyte suspensions. It should be used at the same concentration as the experimental antibody.
          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          Rat IgG2b is a protein-coding gene that encodes for the immunoglobulin G2b (IgG2b) subclass of rat antibodies. IgG2b is a major subclass of rat immunoglobulins that plays a crucial role in the immune response by neutralizing pathogens and promoting opsonization. Rat IgG2b is commonly used in research applications, such as in immunohistochemistry, flow cytometry, and Western blotting.
          View product citations for antibody 12-4031-83 on CiteAb
          Bioinformatics
          Protein Aliases: IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline