Search
Thermo Scientific NanoBuilder Software is a tool for the systematic planning and construction of multi-layer nanodevices. This is done by dividing CAD files into ordered projects, facilitating the generation of complex structures that previously were tedious or even impossible to build. NanoBuilder Software allows for accurate patterning of large and complex nanostructures on multiple sites, supporting all DualBeam (focused ion beam scanning electron microscopy, FIB-SEM) patterning processes: FIB milling, gas-assisted FIB milling, FIB induced deposition, and electron-induced deposition.
Fully automated job execution, stage navigation, milling, and deposition.
Focused ion beam (FIB) and gas injection systems (GIS) optimized.
CAD-based prototyping.
Automated alignment and drift control.
Plan patterning sequences on your desktop PC using Thermo Scientific NanoArchitect Software.
| GDSTODB | NanoBuilder |
Import GDSII files | ✓ | ✓ |
GDSII viewer | ✓ | ✓ |
Convert to Thermo Scientific stream files | ✓ | |
Automated alignment and drift control | ✓ | |
Automated job execution | ✓ | |
Multi-site support | ✓ | |
Integrated editing of microscope properties | ✓ | |
Alignment without exposing the site of interest | ✓ |
Neuartige Materialien werden in immer kleineren Dimensionen untersucht, um ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften bestmöglich zu kontrollieren. Die Elektronenmikroskopie gibt Forschern wichtige Einblicke in eine Vielzahl von Materialeigenschaften auf der Mikro- bis Nanoebene.
In-situ-Experimente
Die direkte Echtzeitbeobachtung mikrostruktureller Veränderungen mit der Elektronenmikroskopie ist notwendig, um die Grundprinzipien dynamischer Prozesse wie Rekristallisation, Kornwachstum und Phasenumwandlung während der Erwärmung, Kühlung und Benetzung zu verstehen.
Prototypenentwicklung im Nanometerbereich
Mit der fortschreitenden Miniaturisierung der Technologie steigt die Nachfrage nach Geräten und Strukturen im Nanomaßstab immer weiter an. 3D-Nanoprototypenentwicklung mit DualBeam-Geräten hilft Ihnen, funktionale Prototypen im Mikro- und Nanobereich schnell zu entwerfen, zu erstellen und zu prüfen.
In-situ-Experimente
Die direkte Echtzeitbeobachtung mikrostruktureller Veränderungen mit der Elektronenmikroskopie ist notwendig, um die Grundprinzipien dynamischer Prozesse wie Rekristallisation, Kornwachstum und Phasenumwandlung während der Erwärmung, Kühlung und Benetzung zu verstehen.
Prototypenentwicklung im Nanometerbereich
Mit der fortschreitenden Miniaturisierung der Technologie steigt die Nachfrage nach Geräten und Strukturen im Nanomaßstab immer weiter an. 3D-Nanoprototypenentwicklung mit DualBeam-Geräten hilft Ihnen, funktionale Prototypen im Mikro- und Nanobereich schnell zu entwerfen, zu erstellen und zu prüfen.
To ensure optimal system performance, we provide you access to a world-class network of field service experts, technical support, and certified spare parts.