Recopilación de big data, con el mínimo esfuerzo
La transición digital se basa en la disponibilidad de big data. Los analizadores en línea permiten a las organizaciones cambiar de análisis periódicos fuera de línea, lo que proporciona una solución para medir con la velocidad y frecuencia necesarias en la era de las operaciones digitalizadas. La generación de estos datos es el primer paso hacia la eficiencia y la productividad de última generación.
PGNAA/PTFNA: Análisis elemental penetrante en tiempo real para aplicaciones de cinta transportadora y pulpa
El análisis por rayos gamma instantáneos de activación neutrónica (PGNAA) y la activación de neutrones térmicos rápidos pulsados (PTFNA) aportan un valor distintivo en aplicaciones de minería, cemento, carbón y sinterización mediante la medición de elementos más ligeros como el calcio, el azufre, el silicio y el aluminio. La naturaleza penetrante de los rayos gamma hace que el análisis sea independiente del tamaño de las partículas (hasta alrededor de 500 mm para aplicaciones con cinta transportadora).
Somos pioneros de PGNAA/PTFNA con experiencia que establece el punto de referencia para la aplicación exitosa de esta poderosa técnica. 
XRF por dispersión de energía: Análisis elemental rentable en tiempo real
La tecnología de fluorescencia de rayos X por dispersión de energía (XRF) mide elementos desde el calcio hasta el uranio en las pulpas. Una técnica de análisis de subsuperficie, tiene un historial establecido de aplicaciones en línea en todas las industrias de procesamiento.
Hemos integrado la tecnología XRF con muestreadores de pulpa para ofrecer soluciones integradas que permiten realizar mediciones precisas y representativas dentro del intervalo requerido.
Atenuación gamma Medición de densidad y porcentaje de sólidos sin contacto en tiempo real
La atenuación gamma permite la medición continua y no intrusiva de la densidad y el porcentaje de carga de sólidos para aplicaciones en el procesamiento de minerales, petroquímico, carbón, alimentos, tratamiento de aguas, y los sectores de la pulpa y el papel. La naturaleza sin contacto de la técnica la hace especialmente adecuada para aplicaciones que implican materiales tóxicos o corrosivos o que funcionan a temperaturas elevadas. 
Atenuación ultrasónica: Medición del tamaño de partículas en tiempo real sin dilución de muestras
La atenuación ultrasónica permite la medición rápida y continua de partículas en el intervalo de tamaños de 1 a 1000 µm en muestras de pulpa de flujo continuo sin necesidad de dilución de muestra en muchas aplicaciones. Ha demostrado ser particularmente exitoso para el control del circuito de molienda húmeda, proporcionando hasta 5 fracciones de tamaño. La capacidad de la técnica para determinar simultáneamente el porcentaje de sólidos con alta precisión es una ventaja añadida para muchas aplicaciones. 
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.