Search
Nuestra línea de productos de cromatografía de gases Thermo Scientific de la serie TRACE 1600 agiliza las operaciones diarias para satisfacer sus demandas analíticas, lo que simplifica las operaciones, el control y la adopción. El diseño modular le permite optimizar la productividad del instrumento mediante el mantenimiento sin conexión, la rápida solución de problemas y la flexibilidad de configuración. Optimice su inversión adaptando su instrumento a las necesidades analíticas en constante evolución.
Colaborando en sostenibilidad-ACT label
Reduzca el impacto ambiental de su laboratorio con la Serie Cromatografía de Gas TRACE 1600, recipiente de la etiqueta ACT de My Green Lab. La etiqueta ACT, el estándar para determinar el impacto ambiental de los productos de laboratorios, les ayuda a los laboratorios a tomar decisiones sostenibles de adquisición de productos.
El cromatógrafo de gases de la serie TRACE 1600 proporciona un horno de tamaño completo en una superficie pequeño con un tamaño y peso reducidos, lo que facilita y reduce el coste de mover y liberar el espacio de trabajo cuando es necesario para darle otro uso.
Nuestros sistemas de GC de la serie TRACE 1600 están equipados con conectores de bloqueo de columna de conexión instantánea (iConnect) que simplifican la instalación de columnas capilares, lo que elimina el riesgo de apretar en exceso y garantiza procesamientos rápidos y sin fugas. Permiten que las conexiones se puedan ajustar a mano con un simple clic y permiten ajustar la longitud de columna capilar antes de la instalación. Los conectores de bloqueo de columna iConnect también son compatibles con los inyectores SSL iConnect y todos los módulos de detectores iConnect, así como con la interfaz del muestreador automático de espacio de cabeza Thermo Scientific TriPlus 500.
Conexiones que se aprietan a mano con un simple clic para poder ajustar la longitud de columna capilar antes de la instalación.
La pantalla táctil multilingüe de alta resolución de 7 pulgadas del cromatógrafo de gases TRACE 1610 ofrece un acceso rápido a los controles del instrumento, información sobre el estado, señal en tiempo real, contadores de uso de consumibles, vídeos de procedimientos, diagnósticos y registro de ciclos mediante iconos intuitivos para facilitar la navegación.
Con vídeos didácticos que muestran el uso de los instrumentos y los procedimientos de mantenimiento más habituales disponibles directamente en la pantalla táctil de alta resolución del sistema de GC TRACE 1610; un funcionamiento diario del cromatógrafo de gases, el muestreador automático o el espectrómetro de masas conectado más sencillo que nunca.
El icono de estado del instrumento se encuentra siempre a la vista en la pantalla táctil y avisa a los usuarios de las necesidades de mantenimiento, lo que minimiza el riesgo de interrupciones no planificadas. El seguimiento automatizado de consumibles permite optimizar el uso de los consumibles, lo que evita un reemplazo innecesario y costoso. El sistema de datos de cromatografía Chromeleon (CDS) también lleva a cabo un seguimiento de la solidez de los instrumentos para aumentar la conformidad con las GLP.
Los cromatógrafos de gases TRACE 1600 y 1610 pueden alojar un máximo de dos inyectores iConnect y de dos detectores iConnect, que se pueden ampliar a cuatro detectores iConnect si se acopla al horno auxiliar TRACE 1610. Nuestra línea completa de módulos de inyectores y detectores es intercambiable tanto en los sistemas de GC de la serie TRACE 1300 como en los de la serie TRACE 1600, lo que permite una configuración flexible de su instrumento para satisfacer sus demandas analíticas en constante evolución y sacar mayor partido a los recursos de su laboratorio. Los usuarios nuevos y experimentados valorarán la facilidad de uso y la fiabilidad de la tecnología modular avanzada, así como la sencillez en la adopción de los instrumentos que ofrece la impecable portabilidad de métodos.
Las capacidades de control electrónico de gases (IEC) en miniatura integrado de los módulos de detectores e inyectores iConnect integran colectores de gas, conexiones, restricciones y válvulas electrónicas en cada módulo, junto con componentes electrónicos que controlan la temperatura y el gas, la amplificación de señales y la conversión A/D. Cada módulo se puede identificar mediante un número de serie para facilitar el seguimiento y funciona como un elemento independiente del sistema de GC, de forma que se pueda intercambiar en el instrumento mientras se mantiene el cumplimiento de los protocolos de calidad. Debido a que los módulos almacenan la información de calibración, los resultados analíticos siguen siendo uniformes y no es necesario volver a calibrar después de la sustitución.