Flexibilität und beschleunigter Durchsatz bei der automatisierten Bildgebung
Die CellInsight Familie der HCS/HCA-Plattformen bietet automatisierte Bildgebungsmodi für Weitfeld, Konfokal oder Hellfeld in einem Protokoll. Die Bildgebung und Analyse in Echtzeit, bei deren Entwicklung Geschwindigkeit ein wichtiger Faktor gewesen ist, können parallel durchgeführt werden, um in kürzester Zeit Daten zu erhalten. Erfahren Sie unten mehr über unsere einzigartigen Funktionen, einschließlich Bildgebung in Publikationsqualität, Software zur Echtzeitanalyse, Cell Painting in der Forschung und Datenbank-Managementsoftware.
Bildgebung in Publikationsqualität
Die CellInsight Familie von High-Content-Screening(HCS)/High-Content-Analyse(HCA)-Plattformen bietet eine hohe Flexibilität bei der automatisierten Bildgebung und einen beschleunigten Durchsatz für Daten innerhalb kürzester Zeit. Wählen Sie zwischen den automatisierten Bildgebungsmodi „Weitfeld“, „Konfokal“ oder „Hellfeld“, und das alles in einem einzigen Protokoll. Unsere Geräte bieten bis zu 12 Farben zur Auswahl, von Fluoreszenzbildgebung im Ultraviolett- bis Nahinfrarotbereich bis hin zur mehrfarbigen Bildgebung im Hellfeld für flexible Bildgebungsparadigmen. Schließlich wurden unsere Systeme mit Blick auf Geschwindigkeit entwickelt und ermöglichen die parallele Bildgebung und Analyse in Echtzeit für kürzeste Zeiten bis zum Erhalt der Daten.
Brustkrebsgewebezellen
CellInsight CX7 LED Pro. Histologische Schnitte von humanem Brustkrebsgewebe wurden mit H&E- und KI67-assoziierten DAB-Markern gefärbt (abgebildet mit rotem, grünem und blauem Durchlicht bzw. mit einer 20-fach-Objektivlinse und der 3-Kanal-Histologie-Bioapplikation).
A549-Zellen
CellInsight CX7 LED. Färbemittel: HCS CellMask Blue (blau), Invitrogen Alexa Fluor 488 Phalloidin (grün) und Invitrogen Alexa Fluor 750 Ziege anti-Maus IgG Sekundärantikörper (rosa).
BPAE-Zellen
CellInsight CX5. Färbemittel: DAPI (blau), Alexa Fluor 568 Phalloidin (rot) und Ziege anti-Maus IgG (H+L) Sekundärantikörper, Alexa Fluor 488 Konjugat (grün).
HeLa-Zellen
CellInsight CX5. Färbemittel: Hoechst 33342 (blau) und Alexa Fluor 680 Phalloidin (gelb).
Integrierte Software zur Echtzeitanalyse
Die Thermo Scientific HCS Studio Cell Analysis Software verbindet Flexibilität fachmännisch mit Anwenderfreundlichkeit, um aussagekräftige Datenanalysen von Einzelzellen bis hin zu Zellpopulationen zu ermöglichen. Parallele Bildgebung und Analyse bieten schnelle Ergebnisse in Echtzeit. 
Die HCS Studio Software ermöglicht die Rückverfolgung jeder einzelnen Zelle oder jedes Zellereignisses, um Artefakte in den Daten zu minimieren. Zeigen Sie den entsprechenden Ausschnitt auf Zellebene an, der jedem Datenpunkt zugeordnet ist, um die Qualitätskontrolle der tatsächlich zu messenden Daten zu gewährleisten. 
Um die Assay-Entwicklung zu beschleunigen, kann jeder Parameter auf der Grundlage der statistischen Z‑Faktor-Analyse auf die Assay-Leistung hin überprüft werden. Auf diese Weise können Sie Ihre leistungsstärksten Assays auswählen, während Sie Ihre Screeningkampagnen skalieren. Die HCS Studio Software bietet außerdem angeleitete Arbeitsabläufe mit anwenderfreundlichem visuellen Feedback, um die Einrichtung von Assay-Protokollen, die Bildaufnahme, die Analyse und das Scannen zu erleichtern.
Die HCS Studio Software für CellInsight CX7 LED Pro und CellInsight CX7 LZR Pro verfügt außerdem über die Thermo Scientific EurekaScan Finder Software. Diese Software reduziert die notwendige Gerätelaufzeit und den Analyseaufwand erheblich, indem sie die Erkennung und anschließende Erfassung von Ereignissen bei höherer Vergrößerung automatisiert.
Die EurekaScan Finder Software bietet zwei verschiedene Ansätze, basierend auf der Art der Probe und den vom Benutzer festgelegten Kriterien, die das High-Content-Screening verbessern.
Szenario I: Bei der Untersuchung von Geweben
Die ausgewählten Objekte im ersten Durchlaufs sind größer als das Sichtfeld des zweiten Durchlaufs (Fall A), oder mehrere Objekte werden im Sichtfeld des zweiten Durchlaufs (Fall B) angezeigt. In diesem Fall verwendet der zweite Durchlauf ein Gittermuster mit gleichmäßigen Abständen, um die Feldpositionen des zweiten Durchlaufs zu definieren.
Szenario II: Bei der Untersuchung von Sphäroiden, seltenen Ereignissen
Die ausgewählten Objekte im ersten Durchlauf sind kleiner als das Sichtfeld des zweiten Durchlaufs und sind so voneinander getrennt, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich mehrere Objekte im gleichen Sichtfeld befinden. In diesem Fall zentriert der zweite Durchlauf die Sichtfelder um jedes Objekt.
Cell Painting in der Forschung
Cell Painting in der Forschung
Cell Painting zur Multiparameter-Phänotypisierung mithilfe des Invitrogen Image-IT™ Cell Painting Kit und der CellInsight CX7 LZR Pro Plattform.
U2OS-Zellen waren entweder unbehandelt oder sie wurden verschiedenen Konzentrationen von Niclosamid (0 bis 150 μm), Gamboginsäure (0 bis 2 μm), Staurosporin (0 bis 0,5 μm) oder Amsacrin (0 bis 100 μm) 24 Stunden innerhalb einer optischen 96-Well-Platte mit dünnem Boden ausgesetzt. Die Zellen wurden dann wie folgt markiert: Hoechst 33342 Farbstoff (Kat.-Nr. H21486), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Concanavalin A (Kat.-Nr. C11252), Invitrogen™ SYTO™ 14 Green Fluorescent Nucleic Acid Stain (Kat.-Nr. S7576), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Wheat Germ Agglutinin (Kat.-Nr. W32464), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 568 Phalloidin (Kat.-Nr. A12380) und Invitrogen™ MitoTracker™ Deep Red FM Farbstoff (Kat.-Nr. M46753). Nach der Cell-Painting-Färbung wurden die Bilder mit der CellInsight CX7 LZR Pro Plattform unter Verwendung der 20‑fach 0,8 NA Olympus X Line Objektivlinse erfasst und mit der Cell-Painting-Bioapplikation in der HCS Studio 5.0 Software analysiert.
Die CX7 LZR Pro HCS Plattform verfügt über einen laserbasierten Autofokus und eine leistungsstarke sCMOS-Kamera, um das Assay-Fenster Ihres Experiments zu erhöhen und die Belichtungszeit zu reduzieren. Im Ergebnis wird Ihnen eine beeindruckende Erfassungsgeschwindigkeit geboten. Die Assay-Geschwindigkeit wird weiterhin durch die echte spontane Phänotypisierung gesteigert. Analyse und Bilderfassung finden parallel statt, wodurch Sie Ihre Daten schneller erhalten. Darüber hinaus wurde das neue Thermo Scientific Image-IT™ Cell Painting Kit zusammen mit der CellInsight CX7 LZR Pro Plattform entwickelt, um eine gebrauchsfertige Multiparameter-Markierung, Bildgebung und Analyse zu ermöglichen.
Alle diese fortschrittlichen Funktionen – in Kombination mit einer speziellen, brandneuen Cell-Painting-Bioapplikation in der Thermo Scientific HCS Studio Software und der optionalen Thermo Scientific Amira Software – ermöglichen es der CellInsight CX7 LZR Pro HCS Plattform, auch Ihre noch so anspruchsvollen Assays wie Cell Painting, morphologische 3D‑Rückverfolgung und Immunzellen-/Tumor-Kolokalisierungen zu vereinfachen.
Store Bild- und Datenbank-Managementsoftware
Die Thermo Scientific Store™ Bild- und Datenbank-Managementsoftware ist eine relationale SQL™ oder Oracle™ Datenbank zum Speichern und Verwalten der Bilder und Daten, die automatisch von einem HCS-Gerät übertragen oder aus einer anderen Bildgebungsquelle importiert werden. Sie ermöglicht einen schnellen, hochskalierbaren, globalen Zugriff auf Daten und Bilder. Verwenden Sie die Store Bild- und Datenbank-Managementsoftware, nachdem Sie Daten und Bilder erfasst haben.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
  • Automatische Übertragung von Bildern und Daten – Die zentralisierte Datenspeicherung ermöglicht Daten- und Bildzugriff von mehreren Standorten aus.
  • Zugänglich und verknüpft – Die Daten sind nahtlos mit dem zugehörigen Bild verknüpft.
  • Visualisieren – Die Bilder und Daten miteinander verknüpft anzeigen und Bilder einfach vergleichen.
  • Export – Integrierte Exportformate für Software wie Spotfire™, Excel™ und GeneData Screener™ Programme.
Mit der Store Express Bild- und Datenbank-Managementsoftware können Sie vom ersten Tag an produktiv arbeiten
Jede Thermo Scientific High-Content-Plattform ist mit einer Basisversion der Thermo Scientific Store Express Bild- und Datenbank-Managementsoftware konfiguriert. Mit 10 GB Speicher sorgt die Store Express Bild- und Datenbank-Managementsoftware für die Sicherheit Ihrer Daten und für Produktivität vom ersten Tag an. Obwohl es sich nicht um eine skalierbare Lösung handelt, haben Sie immer die Möglichkeit, bei sich ändernden Anforderungen ein Upgrade auf die Vollversion der Thermo Scientific Store Bild- and Datenbank-Managementsoftware durchzuführen.
  • Die Store Express Bild- und Datenbank-Software ist in allen High-Content-Plattformen enthalten
  • Ausreichend für den moderaten Einsatz mit aktivem Datenverwaltungsprogramm
  • Sofort einsatzbereite Lösung ohne IT-Aufwand
  • Voll funktionsfähig ohne Kapazitätsgrenzen
Skalierbarer Speicher
Die optionale Konfiguration der Store Bild- und Datenbank-Managementsoftware umfasst folgende Merkmale:
  • Skalierbar für die Verwendung mit einer SQL- oder Oracle-Datenbank für Bildschirme
  • Installation auf Servern für Kapazität und Verwaltung
  • Fachkundige Beratung für die IT-Implementierung
  • Bevorzugte Lösung für Industriepartner
Erweitert für Screenings mit höherem Durchsatz
Die Store Bild- und Datenbank-Managementsoftware wird auf einer serverbasierte Plattform erweitert, sodass große Mengen an Bildern und Daten verwaltet werden können. Mit der Store Bild- und Datenbank-Managementsoftware können Sie Bilder von jeder Plattform oder jedem Client, auf der oder dem die HCS Studio Cell Analysis Software ausgeführt wird, importieren, konvertieren und in eine Spooling-Datei umwandeln. Sie können Daten und Bilder in Ihrem Unternehmen für eine vollständig kollaborative Arbeitsumgebung freigeben.
Bestellinformationen
Anwendungen für das High-Content-Screening
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.