Search
Un sistema de HPLC totalmente operativo combina hardware, software y consumibles. Todos estos elementos son esenciales para un análisis correcto. A continuación se muestra un desglose de cada componente y sus funciones:
El corazón de los sistemas de HPLC. Mantiene la fase móvil en movimiento en el sistema de HPLC.
Las manos de los sistemas de HPLC. Inyecta automáticamente la muestra en el instrumento con exactitud y precisión.
El riñón de los sistemas de HPLC. La columna contiene una fase estacionaria específica para separar compuestos individuales en función de una propiedad fisicoquímica determinada.
Los ojos de los sistemas de HPLC. Identifican o cuantifican compuestos específicos tras la separación y elución en la columna.
Cada separación mediante HPLC comienza por el flujo de alta presión de la fase móvil a un caudal determinado, que conduce la muestra a través de la columna desde el inyector hasta el detector.
Los capilares y accesorios completan el sistema de HPLC, ya que sirven de conexión entre los componentes de hardware individuales para que la fase móvil y la mezcla de la muestra fluyan de forma continua a alta presión.
Un sistema de datos cromatográficos (CDS) es un software que controla todos los componentes de un sistema de HPLC, incluido el funcionamiento, la mezcla de la fase móvil, el flujo de la bomba, la inyección de la muestra y la temperatura de la columna.
Un instrumento de HPLC tiene cuatro piezas básicas: una bomba, un muestreador automático, un compartimento de columna y un detector.
Un sistema de HPLC o UHPLC funcional combina hardware, software, disolventes, columnas y otros consumibles.
* Campo obligatorio