Search
Ofrecemos una línea completa de columnas para cromatografía iónica para eluyentes de hidróxido, carbonato y ácido metanosulfónico (MSA), que incluye columnas de intercambio aniónico y catiónico, además de columnas de análisis de aminoácidos y carbohidratos, columnas de concentrador y columnas de separación, entre muchas opciones más. Muchas de nuestras columnas para IC están disponibles en nuestro innovador formato de tamaño de partículas de 4 µm para separaciones de alta presión al mismo tiempo que ofrecen una mayor resolución para su cromatografía de intercambio de iones.