Search
Cambie sin problemas entre un sistema TRAP de corte cardiaco 2D-LC y un sistema LC doble mediante el innovador sistema Thermo Scientific Vanquish Simple Switch 2D-LC. Este sistema LC bidimensional (LC-LC) es un innovador método todo en uno que incorpora el nuevo muestreador dividido doble Vanquish Thermo Scientific, de forma que los usuarios intercambien sin problemas entre ambas capacidades del sistema sin necesidad de reconexión. Basta con decidir qué tarea se debe realizar, el sistema proporciona la fiabilidad y la productividad que necesita.
La configuración exclusiva del sistema permite ejecutar 2D -LC basada en separación en muestras difíciles y cambiar a un sistema LC doble en el que se empleen dos vías de flujo 1D independientes para ejecutar dos análisis, idénticos o no, en un solo sistema sin necesidad de reconexión.
Ejecute métodos LC-LC sensibles mediante enriquecimiento de los analitos fraccionados en una columna de separación para detección de bajas concentraciones y evitar la incompatibilidad de disolventes entre los métodos de detección; o bien ejecute dos ensayos complementarios simultáneamente en dos vías de flujo separadas para doblar el rendimiento.
El sistema permite enriquecer analitos poco abundantes y eliminar los disolventes que provocan los problemas de dilución o las perturbaciones del diluyente mediante la captura y concentración previa de los analitos de interés en una columna de separación con el fin de aumentar la sensibilidad cuando se utiliza con un instrumento 2D-LC.
La bomba de segunda dimensión proporciona el flujo para la modulación de disolventes para solucionar la incompatibilidad de disolventes entre los métodos UV y MS o la incompatibilidad de fase móvil entre diferentes reactivos químicos de columna, de forma que se admitan varias combinaciones de métodos 1D y 2D.
La modularidad de los sistemas de LC Vanquish facilita la creación de sistemas que se adapten mejor a los requisitos de su aplicación, con la flexibilidad de actualizar un instrumento de HPLC estándar a configuraciones más avanzadas si es necesario abordar análisis más exigentes.
Los sistemas 2D-LC de conmutación única Vanquish están equipados con accesorios de apriete manual Viper Thermo Scientific, que permiten conexiones de volumen muerto casi cero, picos más pronunciados y configuración sin herramientas.
Nuestro exclusivo sistema 2D-LC de conmutación única Vanquish permite intercambiar entre 2D-LC o LC dual.
Este esquema de flujo ilustra cómo se pueden configurar las tres válvulas de seis puertos para ejecutar el sistema para el análisis de 2D-LC con dos columnas con una columna de separación en serie o como un sistema LC doble con dos columnas en paralelo.
Sistema todo en uno: Sistema LC-LC con separación y modulación de disolventes (izquierda) O BIEN sistema LC doble con dos vías de flujo ¹D independientes en un sistema (derecha).
La siguiente tabla ofrece una descripción general de las especificaciones del sistema 2D-LC de conmutación única Vanquish para configuraciones estándar. Las especificaciones pueden variar según los componentes específicos del sistema seleccionados. Consulte la sección Especificaciones de los componentes para obtener más información.
| Categoría | Sistema 2D-LC de conmutación única Vanquish |
| Presión del sistema, máxima | 1000 o 1500 bares, dependiendo de la configuración del sistema |
| Intervalo de flujo | 0 a 5 o 0-8 ml/min, dependiendo de las bombas seleccionadas |
| Opciones de bomba (volumen de retardo de gradiente predeterminado) | Binaria (35, 200 µl) El volumen de retardo depende de las bombas seleccionadas |
| Biocompatible | Sí |
| Intervalo de pH | 2–12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L |
| Diseño del sistema | Modular |
| Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | Sí, depende de la configuración del sistema |
| Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | Sí, depende de la configuración del sistema |
| Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | Sí, con dispositivo de medición |
| Tecnología SmartInject para precisión de inyección máxima y aumento de la vida útil de la columna | Sí |
| Intervalo del volumen de inyección | Estándar: 0,01-25 µl |
| Refrigeración de muestras | Sí, de 4 °C a 40 °C |
Capacidad de muestras (estándar) | 4 gradillas de 54 viales (≤ 1,5 ml) cada una, otros formatos de gradilla disponibles |
| Extensión de muestra Disponible (opcional) | Sí, con cargador Vanquish |
| Termostatización del compartimento de columna | Sí, de 5 a 120 °C |
Precalentador del compartimento de columna | Activo y pasivo |
| Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | Sí |
| Detectores compatibles | Detector de aerosol cargado Vanquish Detector de matriz de diodo Vanquish Detector de fluorescencia Vanquish Detector de longitud de onda múltiple Vanquish Detector de longitud de onda variable Vanquish Detector de índice de refracción Espectrómetro de masas |
Los sistemas 2D-LC de conmutación única Vanquish estándar constan de los siguientes componentes. Descargue la hoja de especificaciones correspondiente para obtener más detalles sobre cada componente.
| Vanquish Horizon Simple Switch 2D-LC Sistema | Sistema Vanquish Flex Simple Switch 2D-LC | |
Bomba
| 2 Bomba binaria Vanquish H | 2 Bomba binaria Vanquish F Nota: Se recomienda una bomba binaria como bomba ²D |
Muestreador automático
| Muestreador dividido Vanquish HT | Muestreador dividido Vanquish FT |
Capacidad ampliada de muestras (opcional)
| Cargador Vanquish (opcional) | |
Compartimento de la columna
| Compartimento de columna H Vanquish | |
Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero
| Accesorios para UHPLC Viper | |
Detectores
| Visite nuestra página de detectores de HPLC y UHPLC | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.