Search
Nos instruments de XRD Thermo Scientific ARL EQUINOX économiques offrent toutes les fonctions dont vous avez besoin, du contrôle qualité de routine pour les laboratoires industriels aux études dynamiques et aux déterminations de formulation dans les milieux universitaires et commerciaux. Une vaste gamme de matériaux allant des minéraux aux médicaments peut être analysée rapidement et avec précision. Ces instruments peuvent être facilement adaptés à différents types d’échantillons et de conditions analytiques en quelques secondes, sans nécessiter de réalignement chronophage.
ARL X’TRA Companion est un diffractomètre à rayons X de paillasse θ/θ Bragg-Brentano parfaitement adapté pour le contrôle de routine. Sa configuration de pointe utilise des fonctionnalités techniques avancées pour offrir précision, exactitude, sécurité et facilité d'utilisation. De plus, il est équipé d'un logiciel de traitement des données en un clic pour garantir des résultats fiables.
Les diffractomètres de rayons X ARL EQUINOX comprennent des détecteurs courbes sensibles en position, des outils d’acquisition uniques qui recueillent simultanément toutes les données de diffraction sur une large plage d’angles. Ces détecteurs peuvent réaliser des expériences de diffraction sur des poudres, des matériaux en vrac et des films minces en temps réel, offrant ainsi une analyse rapide et une résolution exceptionnelle. L’analyse est réalisée en quelques minutes sur la plupart des échantillons indépendamment de la résolution requise.
| ARL EQUINOX 100 | |
![]() |
![]() |
| XRD de paillasse pour contrôle de routine QA/QC en milieu industriel | Transportable benchtop XRD for QA/QC, academic, and routine |
Nous proposons des instruments de paillasse de diffraction des rayons X (XRD) qui permettent aux scientifiques et ingénieurs en matériaux d’effectuer des études qualitatives, quantitatives et avancées sur une grande variété de matériaux. Ces instruments répondent à un large éventail de besoins, y compris le contrôle qualité de routine dans les laboratoires industriels, les études dynamiques, les déterminations de formulation et la recherche et le développement dans les universités et les milieux industriels.
Les diffractomètres de rayons X ARL peuvent aider les chercheurs à effectuer un large éventail d’analyses, de la quantification de phase liée au contrôle qualité de routine dans le contrôle des procédés industriels à la détermination en temps réel des structures, de la texture, des contraintes résiduelles, du polymorphisme, de la réactivité, et de la cinétique des matériaux avancés sous forme de poudres, de solides et de films minces. Ces instruments servent de technologie fondamentale dans le domaine des sciences des matériaux à l’état solide. Ils fournissent des indications uniques sur la composition et l’arrangement structurel des échantillons cristallisés dans des applications allant de l’exploitation minière aux produits pharmaceutiques et de la recherche sur les polymères aux semi-conducteurs.
Nos instruments XRD polyvalents de la gamme ARL s’adaptent à tous types d’échantillons pour diverses conditions analytiques. Nos porte-échantillons peuvent être facilement interchangés en quelques secondes sans nécessiter de réalignement fastidieux. Nous proposons donc divers porte-échantillons et passeurs d’échantillons automatiques multi-positions à supports variés selon la nature et la forme des échantillons, ainsi que des platines à température contrôlée pour des études cinétiques.
Le logiciel Thermo Scientific SolstiX XRD avec Security Suite permet aux sociétés pharmaceutiques de se conformer aux exigences de la Norme 21 CFR Part 11 de la Federal and Drug Administration américaine. Grâce à ce logiciel, les laboratoires peuvent authentifier les utilisateurs, obtenir de véritables signatures numériques pour enregistrer la responsabilité et assurer la protection de l’intégrité des données et obtenir des pistes d’audit complètes, ce qui leur permet de maintenir la sécurité des dossiers électroniques.
À usage de recherche uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.