showcase.par.15938.image.200.150.1.gmo-test-detect
Si se dedica a realizar pruebas de OMG para detectar organismos modificados genéticamente (OMG) mediante bioingeniería en una muestra para el control de calidad, a detectar alérgenos en alimentos o a cuantificar alelos raros o mutantes en genomas de plantas, ofrecemos una amplia gama de soluciones de PCR digital y en tiempo real para satisfacer con gran confianza sus necesidades de rendimiento, precisión y sensibilidad de detección.
Productos y tecnologías para pruebas de OMG
Granos de maíz
Detección de OMG TaqMan® en semillas de maíz
Las pruebas de presencia de OMG en los alimentos son ahora exigidas por ley en cada vez más países y son cada vez más importantes en las pruebas de control de calidad. Ofrecemos kits que le permitirán detectar secuencias de ADN específicas de OMG en semillas, granos y alimentos procesados y sus ingredientes con un alto grado de confianza. Estos kits de OMG se basan en la química ® TaqMan y son compatibles con nuestra amplia selección de instrumentos de PCR en tiempo real.
Soluciones para la detección de mutaciones raras
Tecnología de placa OpenArray® para PCR digital
La comprensión de la genética de los fenotipos de las plantas es un proceso complejo y laborioso. Los nuevos enfoques como la PCR digital permiten a los investigadores descifrar la expresión de genes naturales frente a mutantes, medir la expresión genética de alelos específicos (polimorfismos de un solo nucleótido, SNP) o detectar nuevas mutaciones raras. La PCR digital es un nuevo enfoque para la detección y cuantificación de ácidos nucleicos que es ideal para estas y otras investigaciones. No se basa en patrones y ofrece un alto nivel de tolerancia para los múltiples inhibidores de la PCR que se encuentran en las muestras de plantas.
Obtenga más información sobre la PCR digital y lo que puede hacer por usted: