Kits de aislamiento de ADN vegetal
El aislamiento de ADN vegetal presenta una serie de retos que requieren kits diseñados específicamente para tratar con los hidratos de carbono, los fenólicos y otros compuestos abundantes en los tejidos vegetales. Las paredes celulares de las plantas pueden ser muy difíciles de interrumpir y los lisados suelen contener cantidades importantes de compuestos como fenólicos, taninos y polisacáridos complejos que pueden afectar a la calidad del ADN y del ARN e inhibir las reacciones posteriores. Life Technologies ofrece una amplia gama de kits, reactivos y dispositivos para el aislamiento, la purificación, el análisis y la cuantificación no solo de ADN genómico de plantas, sino también del ARN total, el ARNm, el microARN o el ARN de transcriptoma.
Ir a Aislamiento de ARN vegetal
¿Qué kit de aislamiento de ADN vegetal es adecuado para usted?
Combinación de extracción de ADN e identificación de genotipos basada en química TaqMan®, <1 h para obtener resultados
Gránulos magnéticos diseñados para ajustarse a muestras de ADN vegetal de baja abundancia
Muy adecuado para el cribaje y las pruebas de organismos modificados genéticamente (GMO) debido a sus capacidades de automatización
Método basado en sílice para muestras de ADN vegetal de baja abundancia
Tampones a granel para la extracción en crudo de ADN y ARN de células vegetales (*)
La lisis más eficaz para la mayor cantidad de tejido
Kit TaqMan® Sample-to-SNP™
Kit de varias muestras de ADN MagMAX™
Planta de ADN genómico (ADNg) ChargeSwitch®
Planta genómica PureLink™
Solución de lisis de ARN total
Planta DNAzol®
Material de partida
Punzón de 2 a 3 mm
De 5 a 10 mg
De 50 a 100 mg
100 mg
≥ 100 mg
≥ 100 mg
Tecnología de aislamiento
Solución de lisis
Gránulos magnéticos
Química ChargeSwitch®, gránulos magnéticos
Columna de centrifugación de sílice
Tampón de lisis a granel
Extracción orgánica
Aplicaciones posteriores
PCR en tiempo real
Todo
Todo
Todo
PCR, PCR en tiempo real
Todo
Automatizado
no
no
no
Producción
varía en función del material de partida
hasta 14,6 μg
hasta 7 μg
hasta 14,6 μg
varía en función del material de partida
varía en función del material de partida
Tiempo de protocolo
5 min
<40 minutos
<15 minutos
<40 minutos
<15 minutos
<60 minutos
Tipos de muestras vegetales
Funciona con una amplia gama de plantas, tejidos y materiales de partida (perforación de hojas, agujas, virutas de semillas)
Cloroplastos y una amplia gama de tejidos vegetales (brotes de girasol y alfalfa, hojas de maíz, brotes de soja, champiñones, hojas de tomates, pasto de trigo y hojas de Arabidopsis thaliana)
Algunas de las distintas especies y tejidos son colza, maíz, algodón, girasol, cebada, arroz (semillas), tomate, pepino, lechuga, plátano (hojas), roda, magnoliga (flor), Acer, sicomoro, hierba, etc.
Cloroplastos y una amplia gama de tejidos vegetales (brotes de girasol y alfalfa, hojas de maíz, brotes de soja, champiñones, hojas de tomates, pasto de trigo y hojas de Arabidopsis thaliana)
Validados por el cliente para ADN para una amplia gama de tejidos vegetales para la identificación de genotipos de SNP, así como la harina de maíz para las pruebas de organismos modificados genéticamente (GMO)
Amplia gama de tejidos vegetales (brotes de girasol y alfalfa, hojas de maíz, brotes de soja, champiñones, hojas de tomates, pasto de trigo y hojas de Arabidopsis thaliana)
Compatible con alto rendimiento
no
Opciones de automatización/gran rendimiento
50 preparaciones 
96 preparaciones
Kit de ADNg vegetal ChargeSwitch® 960
placa de 96 pocillos
Tamaños de kit disponibles
100 preparaciones 
400 preparaciones 
4000 preparaciones
50 preparaciones 
96 preparaciones
96 preparaciones 
960 preparaciones
50 preparaciones 
4 x 96 preparaciones
250 ml
100 ml
Pedir ahora
Pedir ahora
Pedir ahora
Pedir ahora
Pedir ahora
Pedir ahora
(*)La solución de lisis de ARN total formaba parte de la descatalogada estación de preparación de ácidos nucleicos ABI PRISM® 6100. Es nuestra metodología más asequible y rápida para la extracción de ADN sin el uso de disolventes orgánicos.
¿Qué kit de aislamiento de ARN vegetal es adecuado para usted?
  Excelente para muestras complicadas (semillas y tejidos de coníferas) Rápido y totalmente automático Rápido y fácil de utilizar Recuperación eficaz de ARN pequeño y microRNA
   Reactivo de ARN de plantas  Kit de aislamiento de ARN total MagMAX™ 96  Minikit de ARN PureLink®  Kit de aislamiento de miARN mirVana™
Tipos de ARN aislado solo moléculas de ARN grandes solo moléculas de ARN grandes solo moléculas de ARN grandes Moléculas de ARN grandes y pequeñas
Tiempo de preparación 60 minutos <45 minutos <20 minutos 30 minutos
Cantidad de material de partida Hasta 1 g Hasta 10 mg <250 mg De 0,5 a 250 mg
Método de aislamiento Extracción orgánica de gran pureza
(requiere precipitación de alcohol)
Formato ampliable y flexible con gránulos magnéticos Columna de sílice rápida y cómoda Máxima pureza y comodidad; incluye columna de sílice y extracción orgánica
(no es necesaria la precipitación)
Compatible con alto rendimiento   sí    
Productos compatibles   Medio de aislamiento de ARN vegetal Ambion®
Elimina los contaminantes de plantas comunes
Medio de aislamiento de ARN vegetal Ambion®
Elimina los contaminantes de plantas comunes
Medio de aislamiento de ARN vegetal Ambion®
Elimina los contaminantes de plantas comunes
  Pedir ahora Pedir ahora Pedir ahora Pedir ahora
Productos relacionados
Además de los productos de aislamiento de ADN y ARN, Thermo Fisher ofrece una amplia gama de soluciones para el análisis y la cuantificación del ADN genómico de plantas.