FLAG-DyLight-550_Antibody_MA1-91878-D550_Immunofluorescence_2
La purificación de anticuerpos implica el aislamiento de los anticuerpos del suero (anticuerpo policlonal), líquido de ascitis o de sobrenadante de cultivo de una línea de células de hibridoma (anticuerpo monoclonal).
Los métodos de purificación van desde muy crudo hasta muy específico:
  • Crudo: precipitación de un subconjunto del total de las proteínas del suero que incluye inmunoglobulinas
  • General: purificación por afinidad de determinadas clases de anticuerpos (p. ej., IgG) sin tener en cuenta la especificidad del antígeno
  • Específico: purificación por afinidad únicamente de los anticuerpos de una muestra que se unen a una molécula de antígeno concreta
El nivel de purificación necesario para obtener anticuerpos utilizables depende de las aplicaciones para las que se vaya a usar el anticuerpo.
Ofrecemos una amplia selección de gránulos de agarosa, columnas de afinidad y kits de purificación para purificar anticuerpos totales o específicos a partir de suero, líquido de ascitis o sobrenadante de cultivo de tejidos. Nuestra oferta incluye muchas variedades de proteína A, proteína G, proteína A/G y proteína L.
Productos populares
Categorías de purificación de anticuerpos destacadas
Logre la purificación por afinidad de anticuerpos IgG de muchas especies utilizando proteína A, proteína G, proteína A/G o proteína L inmovilizadas de forma covalente en resinas porosas (como agarosa granulada) o gránulos magnéticos.
La tecnología de separación magnética Dynabeads® puede ayudarle a satisfacer sus necesidades de inmunoprecipitación. Los gránulos magnéticos Dynabeads® aparecen citados en más de 5.200 artículos publicados.
Elija resinas de agarosa, gránulos magnéticos u otros soportes de afinidad que usen formas nativas o recombinantes de proteínas A, G, A/G y L para unir y purificar IgG y otras clases de inmunoglobulinas (p. ej., especies animales o subclases de anticuerpos). Encuentre además productos de purificación por afinidad para otros tipos de anticuerpos, incluidos la IgM de ratón y humana de ascitis, y la IgA de suero humano o IgA1 secretora.
Elija una resina de cromatografía o un reactivo de precipitación para purificar las clases principales de inmunoglobulinas de suero (p. ej., IgG, IgM) del suero y líquido de ascitis. Las propiedades fisicoquímicas de los anticuerpos son suficientemente diferentes de la mayoría de las otras proteínas que abundan en el suero, tales como la albúmina y la transferrina que pueden seleccionarse y enriquecerse gracias a estas características diferenciadoras.
Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific Pierce aseguran un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos no desnaturalizados con soportes de purificación de IgG por afinidad, como la proteína A y la proteína G en agarosa granulada. Varios de estos tampones preparados también son eficaces para los sistemas de purificación por afinidad de anticuerpo-antígeno o proteína-proteína.
La purificación de anticuerpos específicos de antígeno se logra inmovilizando el antígeno utilizado para la inmunización en resina o gránulo para su uso como soporte de afinidad. Elija entre una gran variedad de soportes de afinidad activada (resinas porosas o gránulos magnéticos) para inmovilizar correctamente péptidos, proteínas y otros grupos funcionales de antígenos amino, sulfhidrilo, carboxilo o glicosil.
bulk-pod-showcase-270x195
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Please click on the button below to fill out our bulk and custom ordering form. 
Complete request form