bioprocessing-containers-banner-470x200
Reducen el tiempo de procesamiento y mejoran la flexibilidad
Nuestros sistemas de recipientes de bioprocesamiento incluyen opciones estándar y personalizadas y cubren una amplia gama de aplicaciones, tamaños y sistemas de conexión. Forman parte de nuestra amplia gama de productos de bioprocesamiento estériles y sin esterilizar que satisfacen todas sus necesidades de bioproducción, incluidos recipientes y bolsas para bioprocesamiento, colectores, recipientes de soporte externo, biorreactores de un solo uso y mezcladores de un solo uso.
Productos populares de recipientes de bioprocesamiento
Categorías destacadas de recipientes de bioprocesamiento
Los ensamblados de transferencia y bolsas de recipientes de bioprocesamiento (BPC) Thermo Scientific™ son sistemas de recipientes flexibles de un solo uso que se suelen utilizar para aplicaciones críticas de manipulación de líquidos en los sectores de bioproducción y biofarmacéutica.
Nuestros garrafones y bidones «jerrycan» Nalgene™ ofrecen la documentación de apoyo necesaria, así como opciones y diseños sensibles a las validaciones de limpieza para aplicaciones críticas. También ofrecemos personalización, con opciones de transferencia de líquidos, esterilización previa y estudios de extracción forzada.
Nuestros frascos Nalgene de alta calidad de plástico son aptos para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas que requieren el procesamiento y almacenamiento de reactivos críticos y productos intermedios a granel. Elija entre una amplia variedad de materiales resinosos, formas y tamaños de frascos que varían de los 0,5 ml a los 50 l.
Recipientes duraderos de uso general para contener y almacenar líquidos de bioproducción. Los depósitos de producción Nalgene son una alternativa económica a los depósitos de acero inoxidable. Nuestros depósitos están disponibles en diversos tamaños y formas con capacidades de 75 l hasta 380 l, están listos para producir y se han diseñado para un rendimiento duradero.
Sea cual sea la aplicación que necesite: separaciones, sedimentación de gran volumen, purificación de proteínas o aislamiento de ADN, la amplia selección de frascos para centrífuga Nalgene le ofrecen una solución para cada prueba. Nuestros frascos están disponibles en tamaños de 175 ml a 2 l, en una amplia gama de materiales.
Los sistemas de transferencia de líquidos pueden constar fácilmente de numerosos componentes que se deben buscar, adquirir, inventariar y montar. Nosotros podemos liberarle de la carga de manejar componentes individuales y de validar el sistema en su laboratorio.
critical-environment-containers-image-230x195
Custom cleaning solutions
Request a quote for your custom cleaning needs.
Contact us