Mutagénesis
Sistemas y kits sólidos y de alta eficacia para agilizar su flujo de trabajo
  • Velocidad: el tiempo de obtención de resultados suele ser inferior a 3 horas para plásmido de 3 Kb. —
  • Precisión: alteración de hasta 25 nucleótidos (nt) cuando ha mutado solo un sitio. —
  • Flexibilidad: genere sustituciones, eliminaciones o inserciones en casi cualquier plásmido. —
  • Sencillez: la herramienta gratuita en línea le guiará a través de la construcción y el diseño de primers y generará la secuencia de construcción final para una implementación sencilla.—
Which Site-Directed Mutagenesis System is Right for You?
  GeneArt™ Site-Directed Mutagenesis System GeneArt™ Site-Directed Mutagenesis PLUS System
1 site/plasmid
3 sites/plasmid  
Mutagenesis Efficiency >90% for 1 site >90% for 1, 2, or 3 sites
# of Mutations Up to 25 nt mutations in 1 site/plasmid
  • Up to 25 nt mutations, up to 12 degenerate (single site)
  • Up to 3 nt mutations, up to 3 degenerate (multi site)
Time-to-Results Typically less than 3 hours for 3 kb plasmid Typically ~3 hours for 10 kb plasmid or smaller
  Order Now Order Now
Flujo de trabajo de mutagénesis de sitio dirigido GeneArt®
Alta eficacia de mutagénesis
180-wide.par.85658.image.180.120.1.
La mutagénesis de base múltiple es común y hemos probado una sustitución, inserción y eliminación de 12 bases mediante un plásmido pUC19. Se llevó a cabo una sustitución de 12 bases aleatorias en un solo primer mutado. Alternativamente, se insertó un oligonucleótido aleatorio de 12 bases que contenía un codón de terminación en el plásmido pUC19 de tipo salvaje, seguido de la eliminación de las 12 bases exactas para restablecer el plásmido de tipo salvaje.
180-wide.par.91757.image.180.120.1.co15436-sdm-comparative-audit-graph2-180x120-gif
La eficacia de la mutagénesis para una sustitución, inserción o eliminación de 12 bases fue superior al 90 %. El rendimiento del kit de mutagénesis de sitio dirigido GeneArt era comparable a la última generación de kits de la competencia 'Q'.
Tome el control de sus experimentos de mutagénesis hoy mismo.
Eficacia de la mutagénesis dirigida multisitio
  La figura indica la eficacia de la mutagénesis dirigida multisitio de 3 sitios de 1 o 3 pb cada uno en plásmidos de 5, 10 y 14 kb. En todos los casos, los sitios mutados (de 1 o 3 pb cada uno) incluyeron una inserción, una eliminación y una sustitución cada uno. El rendimiento del sistema PLUS de mutagénesis de sitio dirigido GeneArt era comparable a la última generación de kits de mutagénesis dirigida multisitio de la competencia.
NOVEDAD Centro de asistencia para la clonación
Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para sus aplicaciones de clonación.