cabinets-benches-banner-470x200
Protección que nunca descansa
Las cabinas de seguridad para productos biológicos (BSC) Thermo Scientific ofrecen protección y rendimiento certificados para todas las tareas diarias. Esta afirmación no se puede aplicar a las cabinas tradicionales. La diferencia radica en nuestro diseño: 
  • Tecnología Thermo Scientific SmartFlow que se caracteriza por un doble motor de CC que equilibra automáticamente y en tiempo real la velocidad del flujo de aire de entrada y del flujo de aire descendente de la cabina. 
  • Nuestra alarma de verificación digital del flujo de aire (DAVe) informa de cualquier condición anómala, lo que ofrece una mayor seguridad  
Descargar folleto gratuito ›
Productos destacados de cabinas de seguridad para productos biológicos y mesas para cámaras limpias
Categorías de cabinas de seguridad para productos biológicos y mesas para cámaras limpias
Las mesas para cámaras limpias de flujo horizontal se utilizan en todo el mundo para proporcionar protección de muestras y productos para aplicaciones que no requieren protección personal ni medioambiental. Estas mesas proporcionan protección del producto mediante el uso de filtración y flujo de aire laminar controlado con costes operativos mínimos.
Las BSC clase II validados con EN12469 por TUV y LNE se utilizan en todo el mundo y, sobre todo, en Europa. Ofrecen una protección superior para la mayoría de aplicaciones de cultivos celulares y de ciencias de la vida con costes operativos mínimos mediante un diseño sostenible y ergonómico.
Las BSC clase II tipo A2 con aprobación NSF se utilizan en todo el mundo y, sobre todo, en Norteamérica. Ofrecen una protección superior para la mayoría de aplicaciones de cultivos celulares y de ciencias de la vida con costes operativos mínimos mediante un diseño sostenible y ergonómico.
Utilice nuestra guía de selección para ver vídeos interactivos, leer artículos sobre el modo en que nuestras cabinas de seguridad para productos biológicos proporcionan protección, eficacia y comodidad, además de para encontrar la cabina de seguridad para productos biológicos perfecta para su laboratorio. 
Vídeos destacados
EN 12469 certified Thermo Scientific biological safety cabinet animation (Animación sobre la cabina de seguridad para productos biológicos Thermo Scientific con el certificado EN 12469)
NSF 49 certified Thermo Scientific biological safety cabinet animation (Animación sobre la cabina de seguridad para productos biológicos Thermo Scientific con el certificado NSF 49)