Search
Obtenga más información sobre el potente e intuitivo software Thermo Scientific SkanIt que impulsa los lectores de microplacas Thermo Scientific. Se trata de una plataforma de prevención de errores fácil de usar, que aumenta la productividad.
SkanIt Software Research Edition, que es gratuito con la compra de un lector de placas Thermo Scientific y la edición opcional SkanIt Software Drug Discovery Edition, que permite cumplir con la norma 21 CFR Parte 11.
La estructura lógica del software reduce la necesidad de formación y facilita la creación de un nuevo protocolo adaptado a diferentes condiciones experimentales. La capacidad de combinar datos es útil en una gran variedad de tipos de ensayos y mejora la visualización de datos en gráficos. El fácil acceso a archivos permite a los usuarios guardar archivos en cualquier lugar: escritorio, unidad de red, USB, almacenamiento basado en la nube, etc., y la búsqueda intuitiva desde la opción “Open” (Abrir) en el software SkanIt es fácil a la hora de gestionar archivos.
El software SkanIt ayuda a evitar errores a través de las distintas medidas. Los mensajes para cambiar el nombre de los experimentos evitan la confusión/pérdida de datos y los datos de medición de la sesión ejecutada nunca se pierden, a menos que el usuario elimine intencionadamente el archivo (le permite simplemente probar diferentes pasos y “jugar” en el software mientras diseña sus experimentos). La Drug Discovery Edition tiene características para el cumplimiento de 21 CFR Parte 11 de la FDA, como firmas digitales, inicio de sesión de usuario con autenticación de Windows y registros de auditoría completos.
El software SkanIt ayuda a aumentar la productividad a través de su alta velocidad de procesamiento y la capacidad de analizar sus datos en un ordenador diferente al del ordenador de laboratorio principal. El software incluye software de licencia exento de regalías, datos de fácil acceso, herramientas de análisis exhaustivas para muchos flujos de trabajo comunes y carga automática de datos en plantillas de Microsoft Excel definidas de forma personalizada.
El software SkanIt ofrece:
Simplemente haga doble clic en los archivos de SkanIt para abrirlos en el software SkanIt, una experiencia similar a la de abrir cualquier archivo de Microsoft Office. Los archivos del software SkanIt se pueden almacenar libremente en cualquier lugar que le guste: discos duros locales, unidades de red o cualquier servicio en la nube. Los archivos del software SkanIt también tienen un control completo de seguridad/integridad que evita toda alteración intencionada o no intencionada del contenido de los datos.
La biblioteca SkanIt Cloud Library es una colección de sesiones validadas: protocolos que tienen pasos de análisis con datos reales y cálculos dentro del software Thermo Scientific SkanIt, que controla todos los lectores de microplacas Thermo Scientific.
Por primera vez, un lector de microplacas puede darle una indicación del éxito de su ensayo FluoroSpot antes de gastar los recursos en la adquisición de imágenes de la placa.
Permite a los usuarios configurar ensayos de fluorescencia rápida y fácilmente mediante la herramienta Fluorescence SpectraViewer.
Algunas mejoras del software de infraestructura informática han dado paso a un rendimiento aún más rápido, lo que ayuda a acelerar la adquisición y el análisis de datos.
Todos los modelos actuales y algunos modelos más antiguos de lectores de microplacas Thermo Scientific son compatibles con la versión de 6a generación del software SkanIt. Puede descargar el software ahora u obtener más información haciendo clic en los enlaces que aparecen a continuación.
Actualización a Skanlt 6 para modelos Fluoroskan Ascent, Fluoroskan Ascent FL y Luminoskan Ascent
| Sistema | Requisitos del PC |
| Sistemas operativos compatibles | Edición de 64 bits de Windows 10 Professional, Education o Enterprise Edition |
| Disco duro | 14 GB de espacio en disco |
| Procesador | Cuatro núcleos (o dos núcleos con cuatro procesadores lógicos), 2 GHz o más rápido |
| Memoria | 8 GB de memoria RAM |
| Puertos USB disponibles | 1 |
| Monitor | Full HD con resolución 1920 × 1080 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.