La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real se utiliza para la detección y cuantificación específicas y sensibles de ácidos nucleicos diana. Hemos desarrollado potentes algoritmos de diseño de ensayo, mezclas maestras optimizadas, software intuitivo de análisis de datos e instrumentos y flexibles para aprovechar la potencia de la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) mediante un rico y variado conjunto de aplicaciones. Descubra soluciones para su investigación basada en qPCR, a continuación.
Análisis de expresión génica (ARNm)
Análisis de variación genética
Ensayos de detección de mutación TaqMan®
La PCR TaqMan® específico del alelo (castPCR™) es una estrategia para la detección y cuantificación de secuencias de ADN raras en un fondo de ADN fundamentalmente "común". castPCR™ ofrece una mejor sensibilidad y una especificidad mucho mejor que otras estrategias de PCR en tiempo real para la detección de secuencias raras.
Más información
Análisis de ARN no codificante y microARN&
Análisis de proteínas
Los análisis de proteínas TaqMan® permiten una identificación rápida y fácil, así como la cuantificación relativa de sus proteínas a partir de cantidades limitadas de células cultivadas.
Más información
PCR digital
Aplicación novedosa de la tecnología de PCR de confianza para la cuantificación selectiva absoluta sin consulta de controles, en ámbitos tales como la detección de objetivos raros o la discriminación de número de copias bajo, entre otros.
Más información