Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
El medio de producción de fermentación (FPM) Gibco Bacto CD Supreme es un medio químicamente definido para la fermentación microbiana.ElMás información
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Volumen de llenado
A4973702
10 kg
A4973701
500 g
2 opciones
Número de catálogo A4973702
Precio (MXN)
97,902.86
Each
Volumen de llenado:
10 kg
Precio (MXN)
97,902.86
Each
El medio de producción de fermentación (FPM) Gibco Bacto CD Supreme es un medio químicamente definido para la fermentación microbiana.El FPM Bacto CD Supreme es un medio de polvo deshidratado (DPM) diseñado específicamente para aplicaciones de fermentación que admiten cultivos de alta densidad celular de Escherichia coli.El FPM Bacto CD Supreme se define químicamente, sin hidrolizato y sin componentes de origen animal.
Las características del FPM Bacto CD Supreme incluyen: •Reduce la variabilidad del rendimiento de lote a lote con una formulación 100 % definida químicamente • Elimina el riesgo de bacteriófago* y contaminación por BSE/TSE • Optimiza el flujo de trabajo de fermentación agilizando, reduciendo o eliminando los pasos • Aumenta el crecimiento y los rendimientos de producción; muestra que apoya el crecimiento de una variedad de cepas de E. coli, entre las que se incluyen DH10B, BL21(DE3), DH5α, DH1, Stbl2, Stbl3, One Shot TOP10 y otros • Los métodos de esterilización flexibles permiten esterilizar el medio o esterilizarlo en autoclave • Formato ampliable para satisfacer sus necesidades de desarrollo
*Este producto no contiene materias primas de origen animal directo ni materiales que se hayan producido con componentes de origen animal.No ha estado en contacto con el material de origen animal durante el procesamiento y, por lo tanto, no supone ningún riesgo de TSE.
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
Especificaciones
Volumen de llenado10 kg
Para utilizar con (aplicación)Fermentación microbiana
IncluyeSin antibióticos
Línea de productosGibco y Bacto
Cantidad10 kg
Duración de almacenamiento18 meses
Designaciones de cepasEscherichia coli
FormularioMedio de polvo deshidratado
Tipo de productoDefinido químicamente, sin componentes de origen animal, sin peptona
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 °C a 8 °C
Preguntas frecuentes
Can I follow my typical IPTG induction process using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)?
IPTG induction concentration and timing may need to be adjusted when using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM). Previous studies suggest that reduced IPTG concentration may improve results.
I purchased my E. coli strain from Thermo Fisher Scientific. Where can I find genotype information?
E. coli genotype information can be here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cloning/cloning-learning-center/invitrogen-school-of-molecular-biology/molecular-cloning/transformation/competent-cell-genotypes-genetic-markers.html).
How can I get regulatory documentation such as Drug Master Files (DMFs) for Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)?
Information regarding regulatory support can be found here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/bioproduction/regulatory-support.html).
Drug Master Files (DMF) (USA Only): To have Thermo Fisher Scientific provide the FDA with an authorization letter to view our DMF, please use this form to send in the request (https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/forms/life-science/dmf-authorization-letter-request.html).
For regions outside the USA, please use this form to request access to a confidential Regulatory Support File (https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/forms/life-science/dmf-authorization-letter-request.html).
Can cells be banked directly using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)?
Yes, cells can be banked using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM).
How is Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) different from traditional microbial media or hydrolysates?
Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) is chemically-defined and can be sterilized using membrane filtration or autoclaved.