Dauginės mielomos nustatymas
Koks yra pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų vaidmuo?
Kodėl svarbu laiku diagnozuoti ligą? 
Ar žinojote?
Daugiau nei 50 % mieloma sergančių pacientų vėluojama nustatyti diagnozę ilgiau nei 6 mėnesius, kai liga diagnozuojama pirminėje sveikatos priežiūros grandyje1
Daugiau nei 70 % pacientų dėl pavėluotai nustatytos diagnozės patiria papildomų simptomų ir komplikacijų2
Laiku diagnozavus ir pradėjus daugybinės mielomos gydymą, išvengiama komplikacijų, turinčių įtakos pacientų gyvenimo kokybei. Ankstyva ligos diagnozė leidžia anksčiau pradėti gydymą ir pastebimai pagerina pacientų penkerių metų išgyvenamumo rodiklius.
Todėl pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams tenka pagrindinis vaidmuo atpažįstant ir nustatant daugybinės mielomos diagnozę ankstyvosiose ligos stadijose.
5 metų išgyvenamumas
84%
Ankstyvosios stadijos diagnozė
26%
Pažengusios stadijos diagnozė
Šį vaizdo įrašą pristato
Image of webinar speaker, Professor Andrew Spencer
Profesorius Andrew Spenceris, Alfredo ligoninės (Australija) Piktybinių hematologinių ligų ir Kamieninių ląstelių transplantacijos skyrių bei Hematologijos tyrimų skyriaus vadovas, aiškina
Svarbu
Atpažinkite ankstyvuosius daugybinės mielomos požymius
Daugybinės mielomos simptomai yra nespecifiniai ir gali būti panašūs į senėjimo procesą arba dažniau pasitaikančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigose nustatomas ligas, pavyzdžiui, diabetą, hipertenziją ir širdies ligas4.
Pacientai dažnai kreipiasi į pirminės sveikatos priežiūros įstaigas dėl kaulų, nugaros ir kitų skausmų ar esant bendram savijautos pablogėjimui.
Kai simptomai yra mediciniškai nepaaiškinami arba išlieka nepaisant intervencijų, atkreipkite dėmesį į vieną ar daugiau ankstyvųjų įspėjamųjų daugybinės mielomos požymių4.
Atsisiųskite šią informaciją, padėsiančią prisiminti ankstyvuosius įspėjamuosius ligos požymius ir būtinus atlikti kraujo tyrimus!
Atpažinkite
ankstyvuosius įspėjamuosius ligos požymius
Atlikite
tikslingus kraujo tyrimus
Kreipkitės į
gydytojus hematologus
Daugybinę mielomą apibūdinantys  CRAB požymiai
Daugybinei mielomai progresuojant, pažengusios ligos simptomai siejami su organų taikinių pažeidimais. Šie pažeidimai vadinami daugybinę mielomą nurodančiais CRAB požymiais, apimančiais hiperkalcemiją, inkstų veiklos sutrikimą, anemiją ir kaulų pažeidimus (angl. C–calcium elevation, R–renal impairment, A–anemia, B–bone lesions).
Norėdami atmesti daugybinės mielomos diagnozę, atlikite tikslingus kraujo tyrimus.
Norint atmesti daugybinės mielomos ligos diagnozę, rekomenduojama atlikti daug skirtingų kraujo tyrimų, kaip pabrėžiama dr. Josepho Mikhaelio, medicinos mokslų daktaro ir Tarptautinio mielomos fondo vyriausiojo patarėjo sveikatos klausimais, publikacijoje4. Tai apima toliau nurodytus tyrimus (bet tuo neapsiribojama).
  • Išsamūs kraujo tyrimai anemijai ir padidėjusiam eritrocitų nusėdimo greičiui (ESR) nustatyti
  • Biocheminiai tyrimai padidėjusiam kalcio ir kreatinino kiekiui bei sumažėjusiam albumino kiekiui serume nustatyti
  • Serumo baltymų tyrimai- serumo baltymų elektroforezė M-baltymo nustatymui ir (arba) laisvų lengvųjų grandinių (sFLC) serume tyrimai
Chart depicting positive CRAB criteria and median time to diagnosis of Multiple Myeloma
Spausk paveikslėlį, kad padindintum
Parengta vadovaujantis:
Seesaghur A et al. Clinical features and diagnosis of multiple myeloma: a population-based cohort study in primary care. BMJ Open 20213
Kreipkitės į gydytojus hematologus
Kai paciento simptomai ir pagrindinių laboratorinių tyrimų rezultatai rodo daugybinės mielomos požymius, serumo baltymų tyrimai padeda atmesti daugybinės mielomos ligos diagnozę4.
Daugybine mieloma sergančių pacientų išgyvenamumas padidėja daugiau nei pusantro karto, kai diagnozė nustatoma kreipiantis į pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, o ne skubos tvarka5.
Pirminės sveikatos priežiūros specialistai, būdami atsakingi už ankstyvą daugybinės mielomos diagnostiką, turėtų atkreipti dėmesį į ankstyvuosius įspėjamuosius ligos požymius. Atlikus tikslingus tyrimus, leidžiančius anksčiau atmesti daugybinės mielomos ligos diagnozę, galima laiku nusiųsti pacientą konsultacijai pas gydytojus hematologus.
Flow chart depicting test combinations to rule out Multiple Myeloma earlier
Parengta vadovaujantis:
Myeloma: Diagnosis and management. NICE Guidelines 2016
Rajkumar SV, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol 2014  
Norite sužinoti daugiau, į kokius simptomus reikia atkreipti dėmesį?
Atsisiųskite mūsų parengtą informaciją, padėsiančią prisiminti ankstyvuosius įspėjamuosius ligos požymius ir būtinus atlikti kraujo tyrimus.
Contact Us
Questions about our products or services? Our team is ready to hear them.
Complete this form and we will get back to you