Bekijk deze korte video voor een overzicht van de waarschuwingssignalen voor diagnostische onderzoeken en bevorder het stellen van een vroege diagnose.
Dr. Joseph Mikhael6, MD en Chief Medical Officer, International Myeloma Foundation, heeft in zijn recente publicatie verschillende bloedtesten aanbevolen om multipel myeloom uit te sluiten. Dit omvat, maar wordt niet beperkt tot:
Volledige bloedtelling om te controleren op anemie en verhoogde erytrocytensedimentatiesnelheid (ESR)
Chemisch onderzoek om te controleren op verhoogd calcium, verhoogd creatinine en verlaagd albumine
Serum vrije lichte ketens testen (sVLK), serum proteïne elektroforese (SPE) en immunofixatie (sIF) om te controleren op een monoklonaal proteïne
Als een MGUS-diagnose door hematologen wordt bevestigd, kan aan de huisartsen worden gevraagd om deze patiënten te monitoren.
Hoewel MGUS geen kwaadaardige aandoening is, heeft het belangrijke klinische gevolgen. Patiënten met MGUS hebben een verhoogd risico op progressie naar hematologische maligniteiten8, zoals multipel myeloom, en zijn ook gevoeliger voor infecties9, nierinsufficiëntie10, osteoporose en fracturen11, neurologische aandoeningen12 en trombose13.
Het regelmatig monitoren van deze patiënten helpt bij het vroegtijdig opsporen en behandelen van ernstigere aandoeningen die zich kunnen ontwikkelen.
Met een * gemarkeerde velden zijn verplicht