Se un/a paziente con mieloma produce proteine monoclonali misurabili mediante elettroforesi delle proteine sieriche (serum protein electrophoresis, [SPEP]) (≥10 g/l [1 g/dl]) o elettroforesi delle proteine urinarie (Urine Protein Electrophoresis, [UPEP]) (≥200 mg/urine delle 24 ore), il Gruppo di lavoro internazionale sul mieloma (International Myeloma Working Group, [IMWG]) raccomanda un monitoraggio regolare con questi metodi.1
Se il mieloma di un/a paziente non è misurabile con questi metodi al basale, ma presenta una catena leggera libera (Free Light Chain, [sFLC]) sierica coinvolta di almeno 100 mg/l e un rapporto sFLC alterato, secondo le linee guida dell'IMWG, il/la paziente può essere monitorato/a mediante test delle sFLC.1
I test delle catene leggere libere (sFLC) sieriche possono essere utilizzati insieme ai metodi elettroforetici di misurazione delle proteine monoclonali, quali l'elettroforesi delle proteine sieriche (SPEP) (≥10 g/l [1 g/dl]) o l'elettroforesi delle proteine urinarie (Urine Protein Electrophoresis, [UPEP]) (≥200 mg/urine delle 24 ore).
possono essere usati per monitorare le variazioni delle immunoglobuline interessate mediante la quantificazione unica degli isotipi delle catene pesanti e leggere di IgG, IgA e IgM.3,4,5 Queste tecniche offrono una migliore sensibilità analitica rispetto ai metodi tradizionali SPEP e IFE e possono facilitare il monitoraggio dei/lle pazienti nel tempo.3,4
I test Freelite™ e Hevylite™ devono essere utilizzati in combinazione con i test SPEP e IFE per offrire alle figure cliniche e ai professionisti di laboratorio strumenti di monitoraggio avanzati e consentire la quantificazione obiettiva delle proteine monoclonali e la misurazione a concentrazioni inferiori rispetto a quelle dei metodi tradizionali, per il migliore livello di assistenza possibile ai/lle pazienti6, 7.
Con un semplice test su siero, le figure cliniche possono effettuare diagnosi e monitoraggi efficaci di pazienti con gammopatie monoclonali durante tutto il percorso terapeutico.
La possibilità di:
• Rilevare la proteina M alla diagnosi in pazienti in cui non verrebbe rilevata con i metodi elettroforetici8,9
• Monitorare la malattia dei/lle pazienti al di sotto dei livelli di sensibilità dei metodi convenzionali, senza dover ricorrere a valutazioni invasive del midollo osseo10,11
• Tracciare dettagliatamente la malattia di un/a paziente e di differenziarla dall'interferenza delle bande oligoclonali e degli anticorpi terapeutici noti, per migliorare l’assegnazione di un trattamento a cui potrebbe esserci una risposta.12-15
• Rilevare le recidive biochimiche e identificare i/le pazienti a rischio di progressione precoce16
• Identificare informazioni clinicamente rilevanti, quali modificazioni post-traduzionali e cloni secondari17
Contattaci
| Definizioni | |
|---|---|
| HLC | Catena pesante-leggera |
| IFE | Immunofissazione |
| MM | Mieloma multiplo |
| IMWG | International Myeloma Working Group (Gruppo di lavoro internazionale sul mieloma) |
| SPEP | Elettroforesi delle proteine sieriche |
| UPEP | Elettroforesi delle proteine urinarie |
*Il test GAM EXENT si riferisce agli isotipi di immunoglobuline (GAM) per l’analizzatore EXENT™.