Comprendere il mieloma multiplo
Sintomi, manifestazioni e complicanze
Statistiche
Incidenza annuale del mieloma multiplo nel mondo
160 K
casi
2 %
di tutte le diagnosi di tumore
3 rd
tumore del sangue più comune¹
6 th
decade di vita, corrisponde all’età mediana di rilevamento
Di cosa si tratta
Il mieloma multiplo (MM) è un tumore maligno delle plasmacellule, le cellule responsabili della produzione di anticorpi
Quando si verifica un’espansione di un clone plasmacellulare nel midollo osseo, possono essere prodotti altissimi livelli di proteine monoclonali. Queste proteine monoclonali, denominate anche proteine M o paraproteine, possono essere immunoglobuline intatte o catene leggere libere.
Il mieloma multiplo può interessare diverse aree ossee del corpo, quali la colonna vertebrale, il cranio, il bacino e le coste.a I sintomi del MM sono causati sia dalla crescita del tumore stesso (e dai suoi effetti sulla struttura ossea e sul microambiente del midollo osseo), sia dall’effetto delle proteine monoclonali su altri organi.b  Può causare fratture ossee, danni renali, anemia e compromissione della funzione immunitaria.c
Sintomi e impatto clinico del mieloma multiplo
Può essere difficile da diagnosticare perché i sintomi non sono specifici e sono spesso associati agli effetti dell’invecchiamento
Il rinvio tempestivo a visite ematologiche specialistiche e le cure oncologiche possono migliorare la sopravvivenza globale e la qualità di vita dei/lle pazienti, ma presuppongono il riconoscimento precoce dei sintomi e la conferma della diagnosi di mieloma multiplo.
La maggior parte dei sintomi e delle complicanze del MM sono causati dall’effetto del tumore sull’osso circostante e sul microambiente del midollo osseo o dall’effetto delle proteine monoclonali su altri organi. Il  sintomo più comune del MM  è il dolore alle ossa (di solito ad anche, colonna vertebrale, costole e cranio).
I cambiamenti nel microambiente del midollo osseo influiscono anche sulla produzione delle cellule ematiche, causando anemia e ridotta funzionalità del sistema immunitario con aumento delle infezioni. Le cellule del mieloma possono danneggiare gravemente anche la struttura ossea, causando ipercalcemia e un aumento del rischio di fratture.
Le proteine monoclonali prodotte possono danneggiare gli organi, più comunemente il rene. Questo è il motivo per cui molti/e pazienti affetti/e da mieloma soffrono di insufficienza renale, a volte con danni così gravi da richiedere la dialisi2.
Foto in miniatura di lastre radiologiche che vengono esaminate
Una serie di esami, tra cui una biopsia del midollo osseo e analisi del sangue e scheletriche, confermeranno la presenza di sintomi CRAB
Manifestazioni cliniche
Sintomi CRAB
L’evidenza di danno d’organo terminale che può essere attribuito al disturbo proliferativo di base delle plasmacellule fa parte dei criteri diagnostici per il mieloma multiplo. Un modo per ricordare questo gruppo di sintomi è l'acronimo CRAB.
Ipercalcemia
Elevati livelli di calcio nel sangue
Insufficienza renale
Funzionalità renale inadeguata
Anemia
Deficit di globuli rossi
Lesioni ossee
Massa tissutale anomala all’interno di un osso2
Criteri SLiM
Storicamente, i/le pazienti con mieloma presentavano una notevole compromissione delle condizioni fisiche al momento della diagnosi per via della presenza di questo danno d’organo terminale. Al fine di consentire il trattamento prima che si verifichi un danno d’organo terminale, sono stati identificati alcuni biomarcatori per l'identificazione dei/lle pazienti ad alto rischio di sviluppare un danno d’organo terminale in breve tempo. Questi biomarcatori di malignità vengono definiti criteri SLiM.3
Sessanta
Paziente con ≥60% di plasmacellule clonali midollari nei campioni bioptici del midollo osseo
Catena leggera
Rapporto delle catene leggere libere sieriche coinvolte/non coinvolte≥ 100, a condizione che la FLC coinvolta ≥ 100 mg/l
RM
paziente con >1 lesione ossea alla RM3
Insieme, i criteri CRAB e SLiM vengono considerati eventi di definizione del mieloma (Myeloma Defined Events, [MDE]). Per poter ricevere una diagnosi di mieloma multiplo, un/a paziente deve presentare ≥10% di plasmacellule clonali del midollo osseo (o un plasmocitoma osseo o extramidollare comprovato da biopsia) e almeno un MDE.
Foto di un medico che esamina i risultati su un dispositivo
Complicanze
Complicanze del mieloma multiplo 
  • Infezioni frequenti (soppressione immunitaria)
  • Problemi alle ossa
  • Ridotta funzionalità renale (nefropatia da mieloma)
  • Insufficienza cardiaca/danno cardiaco da amiloidosi ALd  (l’amiloidosi AL è un’altra gammopatia monoclonale, che può manifestarsi in concomitanza con il MM)
  •  Bassa conta dei globuli rossi (anemia)1
Mieloma multiplo e gammopatie monoclonali
Difficoltà riscontrate con il monitoraggio tradizionale
Qual è la migliore combinazione di test per escludere il mieloma multiplo?
Perché il mieloma multiplo è così difficile da diagnosticare?
Immagine di cellule del midollo osseo ingrandite al microscopio
Miniatura di un faro giallo
iStopMM: Iceland Screens, Treats or Prevents Multiple Myeloma
Scopri di più su questo studio innovativo
Una panoramica completa dei sistemi di rilevamento delle proteine monoclonali
L’importanza del rilevamento delle catene leggere libere sieriche (sFLC)
Foto con un filtro blu di flaconi su un nastro di riempimento in attesa di essere riempiti
Photo of a doctor showing a patient a device screen
Prodotto
Test Freelite™
Rilevamento e monitoraggio del mieloma multiplo con i test Freelite
Photo of a doctor standing and smiling at a device screen. Two other doctors are out of focus in the background.
Prodotto
Test Hevylite™
Analisi dell’isotipo della catena pesante/leggera con i test Hevylite
Contattaci
Domande sugli argomenti trattati in questa pagina? Il nostro team è pronto per assisterti.
Compila questo modulo e ti contatteremo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Siti web di terze parti
  1. https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/incidence/common-cancers-compared#heading-Zero
  2. https://www.nhs.uk/conditions/multiple-myeloma/
  3. https://themmrf.org/multiple-myeloma/
  4. https://www.amyloidosis.org.uk/about-amyloidosis/al-amyloidosis/symptoms-and-signs-of-al-amyloidosis/
Riferimenti
  1. Bird SA & Boyd K. Multiple myeloma: an overview of management. Palliat Care Soc Pract 2019; 13:1178224219868235
  2. Kariyawasan CC, et al. Multiple myeloma: causes and consequences of delay in diagnosis. QJM 2007; 100:635-640
  3. Rajkumar SV, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol. 2014; 15:e538-e548