Test GAM EXENT™
Gli isotipi di immunoglobuline (GAM) per l’analizzatore EXENT™ (test GAM EXENT™) supportano la conferma della diagnosi e il monitoraggio delle gammopatie monoclonali
Panoramica
Che cos'è il test GAM EXENT?
Il test GAM EXENT è un test immunologico sensibile e specifico che identifica e quantifica le proteine M in base alla loro  massa molecolare unica. La preparazione dei campioni utilizza microsfere paramagnetiche specifiche per IgG, IgA, IgM, Kappa totali e   Lambda totali umane per isolare le immunoglobuline dal siero del/la paziente. Le immunoglobuline isolate vengono analizzate tramite spettrometria di massa MALDI-ToF  per misurare nello specifico la componente proteica monoclonale. Il test viene utilizzato in combinazione  con il test  Optilite™ per IgG, IgA e IgM di Binding Site per consentire la quantificazione delle proteine monoclonali identificate.​
Un nuovo paradigma per il rilevamento & la quantificazione delle proteine M
Rilevamento delle proteine monoclonali tramite spettrometria di massa
Clone plasmacellulare
Ogni plasmacellula produce un’immunoglobulina unica
Clone plasmacellulare
Le molecole di immunoglobuline sono costituite da due catene pesanti identiche e due catene leggere identiche (Kappa o Lambda)
Clone plasmacellulare
Quando i loro legami disolfuro inter-catena si riducono, le immunoglobuline vengono dissociate nelle catene pesanti e leggere che le costituiscono. Le catene leggere ridotte delle immunoglobuline intatte sono ideali per l’analisi tramite spettrometria di massa MALDI-ToF grazie al loro basso peso molecolare
Clone plasmacellulare
Gli spettri di massa risultanti riflettono la struttura della massa rispetto all’intensità delle immunoglobuline isolate e ridotte
(A) Quando le immunoglobuline vengono isolate dal siero di un soggetto sano  tramite immunopurificazione specifica, la risultante spettrometria di massa MALDI-ToF risolve tre picchi normalmente distribuiti  che sono rappresentativi delle catene leggere libere policlonali Lambda, Kappa e Kappa pesanti derivate dalle immunoglobuline intatte.1   
(B) In un/a paziente con una gammopatia monoclonale, la presenza di un picco acuto  all’interno del background policlonale è indicativo della presenza di un’immunoglobulina monoclonale. Il  peso molecolare del picco identificato può essere utilizzato per tracciare in modo specifico  la proteina monoclonale e il rapporto tra l’area di picco monoclonale e  policlonale può essere combinato con i test  Optilite  per IgG, IgA o IgM  per ricavare una quantificazione.                     
Quando viene identificata una proteina monoclonale, viene applicato un semplice calcolo per ottenere la quantificazione basata sul valore totale delle immunoglobuline  derivato dai test  Optilite  per le IgG, IgA o IgM. ​
Come può essere utilizzato il test GAM EXENT?​
Può favorire la diagnosi delle gammopatie monoclonali vale a dire:​
  • MGUS (gammopatia monoclonale di significato indeterminato)​ 
  • SMM (mieloma multiplo smoldering)​ 
  • MM (mieloma multiplo)​ 
  • Macroglobulinemia di Waldenström​ 
  • Amiloidosi AL
Può favorire il monitoraggio di:​
  • MM (mieloma multiplo)​
  • Macroglobulinemia di Waldenström​
Strumenti
Sistema EXENT
Il sistema EXENT è una soluzione automatizzata che consente l’identificazione e la misurazione della proteina M nel siero con una maggiore sensibilità rispetto ai metodi convenzionali
Approfondimenti con gli esperti
Casi di studio clinici su EXENT
Leggi la nostra serie di casi di studio clinici e scopri come il test GAM EXENT è in grado di migliorare la valutazione della gammopatia monoclonale.
La disponibilità dei prodotti è soggetta ai requisiti normativi specifici di ogni Paese. Contatta il rappresentante locale per conoscere la disponibilità nel tuo Paese.
Questo prodotto non è disponibile in commercio negli Stati Uniti e in Cina. Non è possibile garantirne la futura disponibilità commerciale.
EXENT e Optilite sono marchi registrati di The Binding Site Group Limited (Birmingham, Regno Unito) in determinati Paesi.
Il sistema EXENT™ combina l’analizzatore EXENT™ con gli isotipi di immunoglobuline (GAM) per l’analizzatore EXENT™.
Il test GAM EXENT si riferisce agli isotipi di immunoglobuline (GAM) per l’analizzatore EXENT™.
CE 2797
Il sistema EXENT™ è costituito dai seguenti prodotti con marchio CE:
  • Analizzatore EXENT, IE800 (IVDR Classe A, non sterile);
  • Isotipi di immunoglobuline (GAM) per l’analizzatore EXENT  - MSR801.M (IVDR Classe C),
  • Control pack degli isotipi di immunoglobuline (GAM) EXENT - MSQ801.M (IVDR Classe C).
CE 2797
Contattaci
Domande sugli argomenti trattati in questa pagina? Il nostro team è pronto per assisterti.
Compila questo modulo e ti contatteremo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Bibliografia
  1. Barnidge DR, et al. Subset of kappa and lambda germline sequences result in light chains with a higher molecular mass phenotype. J Proteome Res 2015; 14:5283-90