Test di risposta al vaccino
Valuta la risposta immunitaria alla vaccinazione misurando gli anticorpi antigene-specifici
Introduzione
Che cos’è la risposta al vaccino?
  • I vaccini sono un mezzo per introdurre un antigene nel nostro sistema immunitario al fine di indurre una risposta immunitaria protettiva a lungo termine
  • Lo stato simil-infettivo causato dal vaccino attiva il nostro sistema immunitario e lo induce a produrre linfociti T e anticorpi specifici per l’antigene
  • La produzione di anticorpi specifici deve includere sia la risposta agli antigeni proteici sia la risposta a quelli polisaccaridici1
  • Il sistema immunitario riconosce gli antigeni proteici. Il sistema immunitario neonatale può generare risposte specifiche per l’antigene da parte delle cellule T e B2. Questa è la base delle pratiche vaccinali in tutto il mondo
  • Le risposte ai vaccini favoriscono la differenziazione tra i disturbi immunitari, a seconda che vi sia una risposta normale ai vaccini o una risposta normale ad alcuni vaccini
  • La risposta agli antigeni polisaccaridici inizia a svilupparsi dai 2 anni di età fino all’età adulta
Comprendere i disturbi immunologici
Di che tipo di test si tratta?
Il ruolo delle risposte anticorpali nella valutazione della CVID
  • Test CVID: il test della risposta anticorpale viene eseguito appena prima e 3-4 settimane dopo la vaccinazione 
  • I vaccini utilizzati per la valutazione della risposta anticorpale nei test CVID comprendono: vaccino pneumococcico polisaccaridico capsulare (PPV) 23-valente, meningococcico, isoemagglutininico e polisaccaridico Vi della salmonella typhi (Tv) 
  • Le probabilità di risultati falsi negativi sono maggiori con il vaccino PCP3,4
  • Può mascherare una risposta polisaccaridica indotta da PPV puro in seguito a infezione o vaccinazione 
  • Cross-reazione tra anticorpi verso diversi sierotipi
  • Differenti immunogenicità tra anticorpi verso diversi sierotipi
  • Typhi Vi viene suggerito come approccio complementare nel caso in cui risultasse difficile interpretare il test gold standard (PCP) 
  • La risposta ai vaccini PCP viene raccomandata per la valutazione dell’immunità umorale5
L’immunodeficienza comune variabile (Common Variable Immunodeficiency, [CVID]) è la PID più frequente1 ed è caratterizzata da ipogammaglobulinemia e ridotta produzione di anticorpi
Test consolidato per le  immunodeficienze 
  • Un panel unico di test ELISA per valutare specifiche risposte anticorpali (per vaccini proteici, peptidici coniugati & polisaccaridici puri) nelle immunodeficienze sospette
  • Le linee guida1,2 raccomandano di includere sia la risposta agli antigeni proteici sia la risposta agli antigeni polisaccaridici nei test specifici della risposta anticorpale
  • Quantificano la risposta immunitaria ai vaccini di largo impiego inclusi nella maggior parte dei programmi di immunizzazione (tossoide tetanico, tossoide difterico, antigeni Hib e pneumococcici)
Che cos’è la compromissione della risposta al vaccino?
La compromissione della risposta al vaccino è una compromissione di specifiche risposte anticorpali. Può essere dovuta a immunodeficienze da PID e SID e rende gli individui suscettibili a infezioni gravi ricorrenti (principalmente da batteri incapsulati e patogeni opportunisti rari).
  • Immunodeficienza primaria (Primary Immunodeficiency, [PID]) da difetti ereditari o genetici 
  • Immunodeficienza secondaria (Secondary Immunodeficiency, [SID]) causata da fattori ambientali
Photo of a pediatric immunodeficiency patient holding a teddy bear
PID
Immunodeficienza primaria
Ottieni maggiori informazioni sui segni premonitori delle immunodeficienze primarie, sulle diverse manifestazioni e sulla migliore pratica diagnostica
Photo of a immunodeficiency patient being hugged by a family member
SID
Immunodeficienza secondaria
Scopri le cause e le possibili manifestazioni delle immunodeficienze secondarie e come diagnosticarle
Contattaci
Domande sugli argomenti trattati in questa pagina? Il nostro team è pronto per assisterti.
Compila questo modulo e ti contatteremo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Bibliografia
  1. Bonilla FA, Khan DA, Ballas ZK, et al. Practice parameter for the diagnosis and management of primary immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol. 2015;136(5):1186-205
  2. Semmes EC, Chen JL, Goswami R, Burt TD, Permar SR, Fouda GG. Understanding early-life adaptive immunity to guide interventions for pediatric health. Frontiers in Immunology. 21 gennaio 2021; 11:595297
  3. Paris K, Sorensen RU. Assessment and clinical interpretation of polysaccharide antibody responses. Ann Allergy Asthma Immunol. 2007;99(5):462-464. doi:10.1016/S1081-1206(10)60572-8
  4. Bossuyt X, Borgers H, Moens L, Verbinnen B, Meyts I. Age- and serotype-dependent antibody response to pneumococcal polysaccharides. J Allergy Clin Immunol. 2011;127(4):1079-1081.
  5. Parker AR, Bradley C, Harding S, Sánchez-Ramón S, Jolles S, Kiani-Alikhan S. Measurement and interpretation of Salmonella typhi Vi IgG antibodies for the assessment of adaptive immunity. J Immunol Methods. 2018;459:1-10.