酚红常见于许多细胞培养基配方中,为研究人员提供了一种便捷的方式来监测细胞健康。它能够快速、轻松地通过视觉指示培养条件。然而,重要的是要注意其在某些实验设置中的潜在相互作用。了解酚红的作用有助于研究人员做出明智决策,以确保细胞培养实验的成功。
什么是酚红?
酚红是一种有机染料,作为常用的pH指示剂应用于细胞培养基。随着培养基pH值的变化,它会明显改变颜色。在酸性条件下(pH约6.8或更低)变为黄色,在中性pH范围(pH约7.0–7.4)呈红色,在碱性环境(pH>8.2)则为粉色。这为无需额外设备即可快速监测细胞培养状态提供了便利。
酚红是一种弱酸(pKa ≈ 8.0)。它根据环境的pH值获得或失去质子,从而改变颜色。在标准培养基条件下被认为是稳定的,并被包含在基础培养基如DMEM和RPMI 1640。
酚红有什么用途?
酚红的主要功能细胞培养基是作为实时pH指示剂。当细胞生长时,会产生代谢废物如二氧化碳和有机酸,这些物质会降低培养基的pH值。此时,酚红会从红色变为黄色,为用户提供一个清晰的视觉提示,表明培养基可能已耗尽或培养环境可能不处于最佳状态。另一方面,颜色变为粉红色则可能表示高pH环境。
酚红还可以作为污染的指示剂。细菌和真菌在生长过程中会使培养基酸化,从而导致酚红在出现浑浊或其他可见污染迹象之前发生颜色变化。这使其成为维持培养质量和避免实验受影响的有用工具。
为什么细胞培养基中含有酚红?
大多数市售培养基中添加了酚红,因为它在标准实验中通常是惰性的。它允许用户快速、直观地监测培养健康状况,这对于同时处理多个培养很有帮助。
然而,酚红并不总是完全惰性。有多项研究表明,酚红可以作为弱雌激素模拟物,尤其是在雌激素受体阳性的细胞系(如MCF-7乳腺癌细胞)中。因此,激素和受体敏感型检测通常采用无酚红培养基,以最小化背景雌激素效应。
为什么我要在细胞培养基中加入酚红?
- 视觉指示:酚红可以直观地显示pH的变化,帮助监测酸化或及早发现污染。
- 适应性强:酚红通常包含在大多数可购买的培养基系统中,无需额外处理材料。
- 低毒性:对于大多数细胞系和应用,酚红是安全的,不会干扰细胞生长或存活。
- 与广泛细胞系的使用历史:酚红已被用于细胞培养,涵盖多种类型的细胞,几十年来拥有可靠的使用记录。
为什么我不想使用酚红?
- 雌激素样活性:它可以刺激雌激素受体,这可能干扰激素信号研究。对于激素敏感型细胞,研究人员可能考虑使用无酚红培养基,并补充雌激素受体激动剂以获得更好的实验控制。
- 荧光成像或基于吸光度的检测:酚红的颜色可能会产生背景噪音或影响以光为基础的检测结果。研究人员应采用“仅培养基”对照条件来量化这些影响,或者在使用这些检测方法时考虑无酚红系统。
- 在特殊系统中的反应性:在含有如髓过氧化物酶等酶的细胞中,酚红可能发生化学变化,从而改变检测结果
通过了解酚红在细胞培养基中的作用和影响,您可以做出最适合您研究需求的明智决策。Gibco培养基选择工具可帮助您从各种格式和配置中选择目录配方,并提供定制配方选项。
相关内容:
- 在Gibco培养基选择工具中查找含酚红的细胞培养基Gibco培养基选择工具
- 搜索您感兴趣的细胞系,使用细胞培养选择工具
- 阅读更多了解我们的培养基、胎牛血清(FBS)和塑料制品如何经过验证,以确保卓越的产品性能,让您能够放心进行细胞培养。
参考文献:
- Berthois, Y., Katzenellenbogen, J. A., & Katzenellenbogen, B. S. (1986). Phenol red in tissue culture media is a weak estrogen: Implications concerning the study of estrogen-responsive cells in culture. Proceedings of the National Academy of Sciences, 83(8), 2496–2500.
- Morgan, A., Babu, D., Reiz, B., Whittal, R., Suh, L. Y. K., & Siraki, A. G. (2019). Caution for the routine use of phenol red – It is more than just a pH indicator. Chemico-Biological Interactions, 310, 108739.
- Węsierska-Gądek, J., Schreiner, T., Maurer, M., Waringer, A., & Ranftler, C. (2007). Phenol red in the culture medium strongly affects the susceptibility of human MCF-7 cells to roscovitine. Cellular & Molecular Biology Letters, 12(2), 280–293.
- Weiskirchen, S., Schröder, S. K., Buhl, E. M., & Weiskirchen, R. (2023). A beginner’s guide to cell culture: Practical advice for preventing needless problems. Cells, 12(5), 682.
© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。除非另有说明,所有商标均为 Thermo Fisher Scientific 及其子公司的财产。
发表回复