qPCR代表定量聚合酶链式反应这是一种利用PCR测量DNA的技术。
PCR与qPCR
大多数聚合酶链式反应的应用侧重于其作为将少量DNA扩增为大量DNA的方法。这对于凝胶电泳和大多数DNA测序形式来说是必要的。但这也限制了PCR所能提供的信息量。它通常被视为另一种测量中的一个步骤,而不是自身的一种工具。
定量PCR在标准PCR流程中增加了两个要素:
- 荧光染料
- 荧光计
这两个要素使得qPCR从其他程序中的一个处理步骤,转变为一种独立的测量技术。
用于qPCR的热循环仪配备了荧光计,以检测荧光信号。
荧光计在热循环仪运行过程中实时检测荧光,并在PCR扩增过程中持续提供读数。
因此,定量PCR也被称为real time PCR。
结合适当的标准曲线和参考值,这些关于反应速率和时间的实时信息可以转化为有关DNA相对和绝对含量的信息。
qPCR基因表达分析
qPCR最重要的优势之一是能够测量基因表达。
基因表达,即mRNA合成,是蛋白质合成的重要环节。基因表达是分子生物学家积极研究的领域,有助于理解众多生物通路和疾病。研究人员利用逆转录酶将样品中的RNA转录为互补DNA(cDNA),然后用该cDNA进行qPCR实验。
这一过程称为逆转录聚合酶链式反应(RT-PCR)。
最终获得的数据提供了有关原始未逆转录样品中难以直接测量的mRNA含量的信息。
qPCR运行所生成的数据类型在很大程度上取决于所使用的引物和染料。
通常,一次qPCR只收集一个基因的数据,因为qPCR中使用的染料通常是非特异性的,如果在同一混合物中使用多个引物,会将多个基因合并为一个读数。然而,如果使用荧光DNA探针而不是染料,就可以实现qPCR的“多重检测”,并测量多个DNA目标,只要每个目标对应的探针在不同频率下发出荧光即可。
如需了解更多关于qPCR应用、理论与实践的信息,请访问我们的‘Ask TaqMan’资源中心。
发表回复