稀土元素有哪些?了解全部17种
Deep excavation hole of an open pit mine for rare earth elements
稀土元素(REEs)似乎总是出现在新闻中。围绕金属需求的不确定性,采矿市场,以及中国经济,都影响着稀土元素的价值。不过可以确定的是,对稀土元素的需求将持续增长。稀土元素在现代生活的许多方面都有广泛应用。随着汽车、军事、清洁能源和医疗行业对电子产品需求的迅速上升——以及“物联网”不断创新——稀土矿产必须持续开采,因为美国地质调查局(USGS)提醒我们,目前从电池、永磁体和荧光灯中回收的稀土数量有限。但你真的知道什么是稀土元素吗?
但你甚至知道稀土元素是什么吗?
根据但你真的知道什么是稀土元素吗?稀土是一组相对丰富的17种元素,包括钪、钇和镧系元素。(在查看下方图表之前,试着把这17种元素都说出来。)这些元素在地壳中的丰度从铈(地壳中78种常见元素中排名第25,含量为每百万分之60)到铥和镥(最稀有的稀土元素,含量约为每百万分之0.5)。稀土的单质形式是铁灰色到银白色、有光泽的金属,通常较软、易延展且具有良好的韧性,并且通常很活泼,尤其是在高温或被细碎时。
实际上它们并不罕见,只是很少被开采,因为找到经济上可开采的浓度非常不寻常。你知道全部17种元素吗?这有点棘手,因为其中一种通常不被包括在内,因为它既稀有又不稳定*;另一个则不会在同样的地质环境中以经济浓度出现**。以下是按其在周期表上的原子序排列:
钪 (Sc) 钇 (Y) 镧 (La) 铈 (Ce) 镨 (Pr) 钕 (Nd) 钷 (Pm) 钐 (Sm) 铕 (Eu) 钆 (Gd) 铽 (Tb) 镝 (Dy) 钬 (Ho) 铒 (Er) 铥 (Tm) 镱 (Yb) 镥 (Lu)
便携式X射线荧光分析仪(PXRF)是矿业和矿产领域的重要工具。便携式X射线荧光(XRF)技术可以应用于广泛的矿物学和地质勘探市场,其中之一就是稀土元素(REEs)的开采。XRF技术是一种无损分析技术,用于确定材料的元素组成。XRF分析仪通过测量样品受到主X射线激发后发出的荧光(二次)X射线来工作。样品中存在的每个元素都会产生一组特征性的荧光X射线,即“独特指纹”。这些指纹对每个元素来说都是独一无二的,使得XRF分析成为定量和定性测量的优秀工具。稀土元素很少以纯净形式存在;它们通常集中于多种矿物中,每种矿物都需要不同且昂贵的提取技术与矿物加工方法。地球化学勘探是稀土主要的方法。
稀土元素很少以纯净形式存在;它们通常集中在多种矿物中,而每种矿物都需要不同且昂贵的提取技术和矿物加工方法。地球化学勘探是稀土元素的主要勘查方法。勘探。根据稀土项目的类型,便携式XRF分析仪是非常有用的仪器,可以对任何类型的地质样品中的稀土元素及其他元素进行实时、现场检测。
稀土矿物总结报告由美国地质调查局(USGS)于2023年1月发布,报告指出在进口来源方面:“稀土化合物和金属:来自中国74%;马来西亚8%;爱沙尼亚和日本各5%;其他8%。从爱沙尼亚、日本和马来西亚进口的化合物和金属源自澳大利亚、中国等地生产的矿石精矿和化学中间体……全球矿山产量估计已增加到30万吨稀土氧化物当量。中国工业和信息化部将2022年稀土开采与分离配额分别提高至21万吨和20.2万吨稀土氧化物当量。其中,轻稀土矿山生产配额为19.085万吨,离子型粘土为1.915万吨。”
那么你做得怎么样?在阅读本文之前,你能说出全部17种吗?能全部说出来的人很少见。
编者注:本文最初由Chris Calam于2016年3月3日发表,但已根据最新USGS信息进行了更新与刷新。
contact and techincal support
Chris Calam
Written by:
Chris Calam
Senior Sales Manager, Thermo Fisher Scientific
Chris Calam spent over 26 years at Thermo Fisher Scientific, focused on optical emission, X-Ray fluorescence and diffraction, X-ray for electron microscopes across the UK, in the industrial, research and academia markets.
Read more Calam, Chris
发表回复
您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注