长片段测序——解锁复杂基因组研究的钥匙
随着三代测序技术(如Oxford Nanopore和PacBio)的快速发展,科学家们能够更深入地探索复杂基因组结构、结构变异和表观遗传修饰。然而,长片段测序的成功高度依赖于高质量的高分子量(HMW)DNA。传统提取方法常面临DNA断裂、低纯度或产量不足等挑战,制约了测序数据的完整性和准确性。
MagMAX HMW DNA Kit——专为长片段测序开发
赛默飞世尔科技全新推出的Applied Biosystems™MagMAX™ HMW DNA Kit,专为高效性和可重复性设计,可从多种样品类型中提取高完整性、大片段DNA。提供手动和自动化两种方案,以最短处理时间满足多样化工作流程需求,为您的长片段测序保驾护航。
为什么选择我们?
- ✅ 超长片段:轻松提取>100 kb的HMW DNA,满足长片段测序需求。
- ✅ 快速高效:2小时内即可完成提取,无需过夜孵育。
- ✅ 适配性强:适用于血液、细胞、组织等多种样本,纯化DNA可直接用于Oxford Nanopore和PacBio的三代测序平台。
- ✅ 高质量产物:平均产量≥3 µg,260/280和260/230纯度比>1.8。
- ✅ 灵活兼容:支持手动与自动化流程(兼容KingFisher系列仪器),可提供大包装试剂,满足定制应用和扩展性需求。
MagMAX HMW DNA Kit工作流程
产品性能
图1. 使用MagMAX HMW DNA Kit在KingFisher纯化系统上,对不同样本进行高分子量(HMW)基因组DNA分离的平均得率(细胞样本1×106个,新鲜/冷冻全血200 µL,脑组织8 mg,其他组织2 mg)。通过Qubit进行定量测定,所有样本平均得率均超过3 µg。实际得率会因样本类型及供体差异而有所不同。
图2. 使用NanoDrop对MagMAX HMW DNA Kit在KingFisher纯化系统上分离的HMW基因组DNA(细胞1×106个、新鲜/冷冻全血200 µL、脑组织8 mg及其他组织2 mg)进行纯度检测,所得260/280和260/230吸光度比值的平均结果。
即刻来体验新品吧!
发表回复