限制性核酸内切酶几十年来一直是分子生物学中的基础工具,通常被认为是简单的DNA切割工具。然而,这些“分子剪刀”比表面上看起来要复杂和有趣得多。
目录
什么是限制性核酸内切酶?
限制性核酸内切酶,也被称为限制酶,是一类由细菌和一些古菌产生的特殊蛋白质,能够在特定序列(称为限制位点)上切割(通常是双链)DNA。
限制位点通常是短的回文序列,长度为四到八个碱基对。在这些识别位点上的甲基化可以防止宿主DNA自身被消化,使其对自身的限制性核酸内切酶切割具有抗性。
由限制酶产生的DNA片段可以具有粘性末端或平末端,这取决于酶如何切割DNA链。
- 粘性末端这些是由限制性酶在DNA上产生错位切割时形成的单链突出端。这些突出端位于5′或3′末端,可以与其他DNA片段上的互补序列形成氢键。由于这种特性,粘性末端在分子克隆中尤为有用,因为它们通过碱基配对促进DNA片段的精确高效连接,随后再由DNA连接酶封闭。
- 平末端这些是在限制性酶直接切割两条DNA链时产生的,结果是没有突出端的片段。由于平末端缺乏互补突出端,在连接过程中效率低于粘性末端。然而,它们具有通用兼容性的优势,即任何两个平末端片段都可以连接在一起,而不受其序列影响。
目前已知有超过4,000种限制性酶,针对400多个识别序列。
关于限制性核酸内切酶发展的里程碑事件,请参阅限制性核酸内切酶基础知识。
主要类型的限制性核酸内切酶
根据结构复杂度、识别位点、切割位点和辅因子需求,限制性核酸内切酶分为四大类或类型。
| 酶类别 | 特征 |
|---|---|
| I型 | – 多亚基蛋白,具有限制和甲基化双重活性 – 需要SAM、ATP和Mg2+需求条件 – 切割位点距离识别位点有可变距离 |
| II型 | – 具有特异性识别序列,切割位点在识别序列内或附近 – 在切割位点产生5′磷酸和3′羟基末端 – Mg2+大多数的要求 |
| III型 | – 两部分识别序列呈反向排列 – 切割位点距离其中一个识别序列有特定距离 – 需要ATP |
| IV型 | – 只切割甲基化DNA – 切割位点距离识别位点约30个碱基对 |
II型限制性酶是分子生物学中最常用的,因为它们能够在其识别序列内或附近的特定位点切割DNA,而无需ATP。
IIS型限制性内切酶在其作用机制上具有独特性。与识别回文序列并在其识别位点内或紧邻处切割DNA的IIP型酶不同,IIS型酶识别非回文DNA序列,并在距离该序列一定距离的位置进行切割。这一独特性质在Golden Gate组装中非常有用,因为可以生成带有自定义长度和序列的粘性末端的DNA片段,从而实现精确且无缝地连接。
限制性核酸内切酶的切割位点
同工限制酶是来自不同生物但具有相同限制位点并在相同位置切割DNA的限制性内切酶。例如,一对限制性内切酶SpeI 和BcuI 都能识别序列 5′-A↓CTAGT-3′ 并在相同位置进行切割,因此这两种酶可以互换使用。
新同工限制酶是同工限制酶的一类,它们能够识别相同的序列,但会在不同的位置切割DNA,从而产生多样化的末端。限制性内切酶SmaI 和Xma我识别序列5′-CCCGGG-3′,但是SmaI在限制性位点的正中间(5′-CCC↓GGG-3′)切割,产生平端,且XmaI在5′-C↓CCGGG-3′处切割,产生粘性末端。
同工酶为实验设计提供了多种优势:
- 性能提升新发现并商业化的同裂酶相比传统酶更具成本效益,并且拥有更优越的特性,例如更高的稳定性和无星活性。
- 甲基化敏感性有些同裂酶对DNA甲基化敏感,而另一些则不敏感。这一特性对于研究表观遗传修饰尤为有用。
如需了解更多信息,请访问我们的甲基化DNA消化页面
当你看到类似上述的酶名称时,BcuI(SpeI),括号中列出的酶,Spe我,代表一种原型
——即第一个被发现和鉴定的限制性内切酶。BcuI 是在原型之后发现的同工异构酶。SpeI 能识别并切割相同的 DNA 序列。
使用IIS型限制性核酸内切酶:Golden Gate克隆技术
Golden Gate 组装,也称为 Golden Gate 克隆,是一种利用 IIS 型限制性内切酶独特性质的方法。在该技术中最常用的酶包括:Eco31I (BsaI),BpiI(BbsI),以及Esp3I(BsmBI)。
由于识别位点和切割位点是分开的,DNA会在距离识别位点一定的位置被切割,而不是在序列本身内部,因此产生的粘性末端在不同的切割位点之间会有所不同。这使得可以灵活设计包含多个插入片段的构建体。
在Golden Gate组装中,插入片段和目的载体都含有兼容的切割位点,这些位点能够生成互补的粘性末端,从而使各个片段按照预期顺序进行组装。
识别位点在目的载体中被定位于外侧(即插入区域内,而非载体骨架),而在插入片段中则定位于内侧(即朝向待组装DNA),确保这些识别位点不会保留在最终构建体中。这允许所有插入片段和目的载体同时用限制性酶和DNA连接酶进行单次反应处理。如果插入片段未被组装到目的载体中,识别位点将会保留,使限制性酶将载体线性化。由于线性化的载体在细菌转化中的效率较低,可以最大程度减少转化背景。Golden Gate克隆技术最多可组装35个DNA片段[1].
无缝Golden Gate组装技巧
- 在实验开始前,使用SnapGene或Benchling等软件工具可视化并确认插入片段与目的载体中识别位点的方向。确保识别位点在目的载体中朝外,在插入片段中朝内。如果方向正确,消化后识别位点将在载体和插入片段上都被去除。
- 分析你的插入片段和目的载体序列,确保没有其他可能干扰克隆过程的额外识别位点。
- 最多可将10个片段组装到一个构建体中。
- 优化你的实验条件。确保你的连接缓冲液含有ATP。
应用:植物工程中的Golden Gate克隆技术
由于合成生物学的进步,植物研究和育种工作通过使用序列特异性核酸酶(如TALENs、ZFNs和CRISPR–Cas系统)得到了显著提升。[2]
植物基因工程研究通常涉及设计复杂的合成构建体,例如新的代谢途径、基因调控盒或用于基因组编辑的构建体。[3,4] 例如,用于基因工程的盒通常包含多个插入片段,这些片段编码一个或多个向导RNA以及所需的核酸酶。
合成途径构建需要对许多调控元件进行合理设计,以建立遗传逻辑门。在这种情况下,Golden Gate组装是一种有吸引力的工具,它通过允许在单次反应中同时组装多个DNA片段并减少大量筛选需求,简化了克隆过程,从而推动农业和生物技术领域的创新。[5]
关于限制性核酸内切酶的更多资源
- 英维创分子生物学学院:限制性酶教育
- 选择工具:常规限制性酶选择工具 & FastDigest限制性酶选择工具
- 计算器:双重消化计算器
- 目录:限制性酶
参考文献
- Pryor, J. M., Potapov, V., Kucera, R. B., Bilotti, K., Cantor, E. J., & Lohman, G. J. S. (2020). Enabling one-pot Golden Gate assemblies of unprecedented complexity using data-optimized assembly design. PloS one, 15(9), e0238592. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238592
- Osakabe, Y., & Osakabe, K. (2015). Genome editing with engineered nucleases in plants. Plant & cell physiology, 56(3), 389–400. https://doi.org/10.1093/pcp/pcu170
- Van Eck J. (2020). Applying gene editing to tailor precise genetic modifications in plants. The Journal of biological chemistry, 295(38), 13267–13276. https://doi.org/10.1074/jbc.REV120.010850
- Pan, C., Wu, X., Markel, K., Malzahn, A. A., Kundagrami, N., Sretenovic, S., Zhang, Y., Cheng, Y., Shih, P. M., & Qi, Y. (2021). CRISPR-Act3.0 for highly efficient multiplexed gene activation in plants. Nature plants, 7(7), 942–953. https://doi.org/10.1038/s41477-021-00953-7
- Karimi, M., & Jacobs, T. B. (2021). GoldenGateway: A DNA Assembly Method for Plant Biotechnology. Trends in plant science, 26(1), 95–96. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.10.004
- Hahn, F., Korolev, A., Sanjurjo Loures, L., & Nekrasov, V. (2020). A modular cloning toolkit for genome editing in plants. BMC plant biology, 20(1), 179. https://doi.org/10.1186/s12870-020-02388-2
##
© 2025 赛默飞世尔科技公司版权所有。除非另有说明,所有商标均为赛默飞世尔科技及其子公司的财产。如有说明则例外。
仅供科研使用,不用于诊断程序。
发表回复