采购扫描电镜(SEM)前应考虑的四个因素
扫描电子显微镜(SEM)是一项重大投资,尤其是对于预算有限的学术实验室而言。在进行采购时,重要的是要提前考虑您的长期需求。但具体来说,这些需求又是什么呢?您又如何确保今天购买的SEM在未来仍能持续良好地为您服务?
以下是一些学术实验室在努力实现尽可能具有未来适应性的投资决策时应考虑的四个标准:
  1. 投资一套足以处理各种样品的系统。大多数大学需要开展多种类型的研究,而这些研究又需要分析各种不同形状、尺寸和重量的材料样品。请确保您的SEM能够处理绝缘材料,能够应对体积较大、重量较重的样品,并且可以分析常规的小型样品。
  2. 选择一种能够灵活安装多种附件的SEM。无论是能量色散光谱(EDS)、波长色散光谱(WDS)、电子背散射衍射(EBSD)还是其他分析技术,如今的研究人员都需要能够探索不同类型信息的能力,或者作为实验的平台。请确保您的SEM配备灵活的样品室,并具备安装各种附件和探测器所需的接口。
  3. 购买一种能够让所有人员都能获取元素或化学信息的仪器,无论其经验水平如何。将扫描电镜(SEM)和能谱仪(EDS)集成于一台仪器中,可显著减少所需的培训时间,研究人员也无需花费时间设置多个系统或在不同用户界面之间切换。通过即时查看样品中存在哪些元素、它们位于何处以及其浓度是多少,用户能够加速取得研究成果。
  4. 选择具备高度自动化功能的扫描电镜(SEM)。随着大学不断发展,可能需要接纳越来越多的新扫描电镜用户。他们在培训上花费的时间越多,实验室能够运行的项目就越少。通过投资自动化程度高的扫描电镜,实现如对齐和聚焦等操作的自动化,大学可以容纳更多学生,同时确保最大化其研究效率。
研究人员在使用SEM仪器
随着大学的持续发展,学术实验室需要接纳越来越多的新扫描电镜研究人员,他们必须在极少培训的情况下迅速进入研究状态。
通过选择能够满足当前和未来需求的扫描电镜,学术实验室可以做出一项稳妥的投资,既节省预算,又加快研究项目的推进。
我们全新推出的Axia ChemiSEM价格实惠,既能保障您的研究成果面向未来,又不会超出您的预算。了解更多信息此处
Alex Ilitchev
Written by:
Alex Ilitchev, PhD
Technical Writer, Thermo Fisher Scientific
Alex Ilitchev, PhD, is a technical writer at Thermo Fisher Scientific. They have a background in biophysical chemistry, with a focus on protein misfolding, aggregation, and mass spectrometry. Alex supports technical communication and editing across a variety of analytical instruments and software from Thermo Fisher Scientific, with a focus on applications of electron microscopy in the life and materials sciences.
Read more Ilitchev, Alex
发表回复
您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注