扫描电镜(SEM):电子的类型及其提供的信息
电子显微镜是一种用途广泛的仪器,可以根据用户的需求提供多种多样的信息。正如其名称所表明的那样,电子显微镜使用电子束进行成像。电子与物质相互作用会产生不同的信号,每种信号都包含有关样品的有用信息。具体捕捉哪些信号则取决于显微镜操作者的选择。
扫描电镜的信号类型
例如,像透射电子显微镜(TEM)这种设备,正如其名称所表明的那样,探测的是穿透样品后的透射电子信号,从而提供样品内部结构的信息。而对于扫描电子显微镜(SEM)来说,通常会探测两种类型的电子:背散射电子(BSEs)和二次电子(SEs)。
背散射电子是电子束与样品发生弹性相互作用后被反射回来的电子。相比之下,二次电子则来源于样品本身的原子,是电子束与样品发生非弹性相互作用的结果。
扫描电子显微镜信号的比较
背散射电子来自样品较深的区域,而二次电子则来自样品的表面区域。因此,这两种电子携带的信息类型也不同。背散射电子图像对原子序数的差异具有高度敏感性;原子序数越高,材料在图像中显示得越明亮。而二次电子成像则能够提供更加详细的表面信息。
Electron signals generated in SEM and TEM
电子与物质的相互作用:产生的不同类型的信号
背散射电子成像
背散射电子(BSE)来源于相互作用体积内的广泛区域。它们是电子与原子发生弹性碰撞的结果,这种碰撞会导致电子运动轨迹的改变。可以把电子与原子的碰撞想象成所谓的“台球”模型,即较小的粒子(电子)与较大的粒子(原子)发生碰撞。重原子对电子的散射能力远强于轻原子,因此会产生更强的信号。到达探测器的背散射电子数量与其原子序数成正比。背散射电子数量随原子序数的变化关系有助于我们区分不同的相,从而提供包含样品成分信息的图像。BSE图像还可以提供有关晶体结构、表面形貌和样品磁场的宝贵信息。
Backscattered electron imaging illustration
a) Al/Cu样品的扫描电镜(SEM)图像,b) 和c) 电子束与铝和铜相互作用的简化示意图。铜原子(原子序数较高)向探测器方向散射的电子比较轻的铝原子更多,因此在SEM图像中显得更亮。
最常见的BSE探测器是固态探测器,通常包含p-n结。其工作原理基于背散射电子逃逸出样品并被探测器吸收后产生电子-空穴对。这些电子-空穴对的数量取决于背散射电子的能量。p-n结连接着两个电极,其中一个吸引电子,另一个吸引空穴,从而产生电流,电流的大小也取决于吸收的背散射电子数量。
BSE探测器位于样品的上方,围绕电子束呈“环形”排列,以最大限度地收集背散射电子。当启用探测器的所有部分时,图像的对比度反映了元素的原子序数。当仅启用探测器的特定象限时,可以从图像中提取表面形貌信息。
Backscattered and secondary electron detectors
背散射电子和二次电子探测器的典型位置。
二次电子
与BSE不同,SE(二次电子)来源于样品的表面或近表面区域。它们是初级电子束与样品发生非弹性相互作用的结果,能量低于背散射电子。二次电子对于观察样品表面的形貌非常有用。
Everhart-Thornley探测器是检测SE(二次电子)最常用的装置。它由位于法拉第笼内的闪烁体组成,该闪烁体带有正电荷,用于吸引SE。随后,闪烁体用于加速电子并将它们转化为光信号,再通过光电倍增管进行放大。SE探测器位于电子腔的一侧,并呈一定角度放置,以提高检测二次电子的效率。
Leaf backscattered electron and secondary electron images
a) 完整背散射电子探测器(BSD),b) 形貌BSD和c) 叶片的二次电子探测器图像。
背散射电子(BSE)和二次电子(SE)是SEM用户成像时最常用的信号。由于研究人员经常需要不同种类的数据,因此配备多种探测器使扫描电镜成为一种非常通用的工具,能够为许多不同的应用提供有价值的信息。
Alex Ilitchev
Written by:
Alex Ilitchev, PhD
Technical Writer, Thermo Fisher Scientific
Alex Ilitchev, PhD, is a technical writer at Thermo Fisher Scientific. They have a background in biophysical chemistry, with a focus on protein misfolding, aggregation, and mass spectrometry. Alex supports technical communication and editing across a variety of analytical instruments and software from Thermo Fisher Scientific, with a focus on applications of electron microscopy in the life and materials sciences.
Read more Ilitchev, Alex
发表回复
您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注