L-谷氨酰胺在细胞培养中的作用及基本指南
在细胞生物学领域,营养环境对于维持强健的细胞培养至关重要。在这些必需营养素中,谷氨酰胺是一种关键的氨基酸,参与多种细胞过程。无论你是研究人员还是科学爱好者,了解谷氨酰胺的作用都能为细胞代谢和实验优化提供宝贵见解。在本文中,我们将深入探讨谷氨酰胺背后的科学原理、它在细胞培养中的重要功能,以及如何确保你的细胞获得这种关键营养素最稳定的形式。欢迎加入我们,一起探索谷氨酰胺在细胞健康与科研中的不可或缺作用。
什么是谷氨酰胺?
谷氨酰胺是一种非必需氨基酸,在多种代谢过程中发挥着关键作用。它是人体内含量最丰富的游离氨基酸,参与蛋白质合成以外的众多生理功能。谷氨酰胺作为氮供体,对于核苷酸、氨基糖及其他氨基酸的合成至关重要。同时,它也是三羧酸循环中的碳源,有助于细胞能量产生。在大脑中,谷氨酰胺是神经递质如谷氨酸和γ-氨基丁酸(GABA)的前体,对神经功能有重要影响。
L-谷氨酰胺有什么用途?
L-谷氨酰胺是谷氨酰胺的L-异构体,具有生物活性,并对多项细胞功能至关重要。它是蛋白质和核苷酸合成的重要底物,支持细胞生长与分裂。L-谷氨酰胺还通过促进主要抗氧化剂——谷胱甘肽的合成,有助于维持细胞内氧化还原平衡。在快速分裂的细胞(如免疫系统和肠上皮)中,L-谷氨酰胺作为主要能量来源。因此,它有助于维持肠黏膜完整性并增强免疫细胞功能,是整体细胞健康与稳态不可或缺的重要因子。
为什么在细胞培养基中添加L-谷氨酰胺?
在细胞培养中,L-谷氨酰胺是一种必需的补充剂,因为它为细胞增殖和维持提供了必要的营养物质。培养的细胞依赖L-谷氨酰胺来合成蛋白质、核苷酸以及其他关键生物分子。培养基中存在L-谷氨酰胺可确保细胞持续获得这种不可或缺的氨基酸,从而支持其能量代谢和生长。如果L-谷氨酰胺供应不足,细胞可能表现出活性降低、生长速度减慢,以及执行基本功能的能力下降,这将影响实验结果的可靠性。
L-谷氨酰胺会在完全培养基中降解吗?
是的,L-谷氨酰胺会随着时间推移在完全培养基中降解。在水溶液中,尤其是在生理温度(37°C)下,L-谷氨酰胺可以自发分解为氨和吡咯烷羧酸(见图1)。这种降解不仅减少了L-谷氨酰胺的有效含量,还导致有毒的氨积累。高浓度的氨会改变培养基的pH值,对细胞代谢产生负面影响,并损害蛋白质糖基化过程,从而导致细胞生长和功能不佳。
展示 L - 谷氨酰胺分解为氨和吡咯烷酮羧酸的化学结构,其分解速率取决于 pH 值和温度。
图1. L-谷氨酰胺会自发分解为氨和吡咯烷羧酸,其分解速率取决于pH值和温度。
如何为我的细胞获得稳定的L-谷氨酰胺?
为了减少L-谷氨酰胺在细胞培养基中的不稳定性,研究人员可以使用该氨基酸的稳定形式。一种有效的方法是Gibco™ GlutaMAX™ 补充剂,它含有二肽形式的L-alanyl-L-glutamine。这种稳定形式能够抵抗降解,即使在37°C下长期孵育,也能显著减少氨的产生(见图2)。
折线图 2A 显示,在 L - 谷氨酰胺持续降解的情况下,GlutaMAX 补充剂在 7 天内的稳定性。折线图 2B 显示,在添加了 L - 谷氨酰胺的培养基中,氨浓度在 7 天内稳步上升。
图2。A)在37°C条件下,L-谷氨酰胺在培养基中的降解速度快于GlutaMAX补充剂。将DMEM分别添加GlutaMAX补充剂或L-谷氨酰胺,分装到小瓶中,并储存在37°C。每天取样并冷冻于–20°C。通过高效液相色谱法(HPLC)测定GlutaMAX补充剂和L-谷氨酰胺的含量。B) 补充培养基中的氨水平。将DMEM分别添加GlutaMAX补充剂或L-谷氨酰胺,分装到小瓶中,并储存在37°C。每天取样并冷冻于–20°C。通过高效液相色谱法(HPLC)测定氨的含量。
当细胞需要L-谷氨酰胺时,它们能够通过酶促反应将稳定的二肽分解为单独的L-谷氨酰胺和L-丙氨酸,然后代谢利用它们以支持多种途径和功能(见图3)。使用GlutaMAX补充剂可以提高细胞培养基的稳定性,确保细胞表现的一致性,并延长培养物的存活期,从而优化实验结果。
显示在细胞培养中 L - 谷氨酰胺分解为 PCA 和氨,而谷氨酰胺补充剂可使 L - 谷氨酰胺更可控地输送到细胞中,且不会产生这些有毒副产物的图表
图3. GlutaMAX补充剂可实现从培养基向培养细胞中受控释放L-谷氨酰胺。
总之,了解L-谷氨酰胺在细胞培养中的作用及其稳定性,对于优化细胞生长和实验结果至关重要。选择如GlutaMAX补充剂等稳定替代品,可以帮助研究人员获得更健康、更高产的细胞培养体系。如需了解更多关于如何利用含有GlutaMAX补充剂的培养基最大化您的细胞培养的信息,请访问:thermofisher.com/glutamax
相关内容:
来源:
contact and techincal support
Written by:
Dana D'Amico
Science Writer, Thermo Fisher Scientific
Dana D'Amico is an award-winning science writer with more than a decade of experience bringing research stories to life. She holds a B.S. in biology from Allegheny College and an MFA in creative nonfiction writing from the University of Minnesota.
Read more D’Amico, Dana
发表回复
您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注