当材料科学家寻求开发新的轻质、柔性、经济高效或其他更优解决方案时,他们经常会关注聚合物。对于食品包装、汽车零部件、建筑材料、电子产品、医疗保健和医学应用、纺织品和服装、航空航天与国防、清洁能源以及各种其他产品,研究人员通常会选择聚合物分析与开发流程。诸如挤出和混炼等工艺可以帮助开发具有特定所需性能的新型聚合物材料。
聚合物的制造过程
聚合物是由称为单体的重复亚单位组成的大分子。它们是由成千上万甚至数百万个单体通过共价键连接形成链状结构的高分子。将这些单体结合形成聚合物的过程被称为聚合反应。聚合物分为两种类型:一种是合成聚合物,即通过化学反应人工制造的聚合物;另一种是天然聚合物,由生物体通过生物过程产生。
现代聚合物化合物的配方可能非常复杂,包含许多成分。能够简化聚合物开发流程的设备,使研究人员能够尝试不同材料,同时确保产品质量的一致性。合适的仪器还能帮助科学家实现从实验室规模混炼到大规模生产的转变,并确保聚合物材料符合相关标准和法规。先进挤出设备可以优化混炼过程,促进这些复杂聚合物材料的生产。
无论目标是优化材料使用、开发环保新型聚合物,还是保证质量一致性,材料科学家都希望通过领先技术克服这些挑战,更高效地进行研发工作。
聚合物类型
聚合物根据其化学结构和单体排列方式,可以具有多种不同特性。一些常见的聚合物特性包括柔韧性、坚韧性、弹性、热稳定性、电绝缘性能、耐化学腐蚀以及生物相容性。
合成聚合物是通过对石油及其他原料衍生的单体进行聚合反应而制得。例如,常见的合成聚合物有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)以及聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。通过改变其化学结构,合成聚合物可针对具体应用需求调整性能,具备广泛用途。
天然聚合物顾名思义存在于自然界,由可再生资源获得,是由生物体通过生理过程产生。例如天然聚合物包括蛋白质(如胶原蛋白和丝绸)、核酸(如DNA和RNA)、碳水化合物(如纤维素和淀粉)以及天然橡胶。天然聚合物通常具有独特性能和良好的生物相容性,使其适用于食品、医药、纺织品及化妆品等多个领域。
工艺流程
原始聚合物开发过程涉及多个关键步骤,这些步骤对于创造新的聚合物材料至关重要。以下是一般涉及的步骤:
- 单体选择:单体是能够相互反应形成长链的小分子,是聚合物的基本构建块。选择哪些单体作为起始材料取决于最终聚合物所需的性能和特性。
- 聚合反应:聚合反应是将单体通过化学键连接起来形成聚合物链的过程。聚合方法有多种,包括加成聚合、缩聚和开环聚合。选择哪种聚合方法取决于所用单体以及期望获得的聚合物性能。
- 催化剂与引发剂:在聚合反应中可能会使用催化剂或引发剂来促进反应。催化剂可以提高反应速率,而引发剂则通过生成自由基或其他活性物种来启动聚合反应。
- 反应条件:温度、压力和溶剂等反应条件在聚合物开发过程中起着至关重要的作用。这些条件会影响反应速率、分子量、聚合物结构以及最终产品的整体性能。
- 纯化:在完成聚合反应后,通常需要对所得的聚合物进行纯化,以去除杂质或未反应的单体。纯化过程可以采用过滤、沉淀或萃取等技术。
- 表征:下一步是对聚合物的性质进行表征。这包括分析其分子量、热稳定性、机械性能、化学耐受性以及其他相关特性。采用光谱法、色谱法和显微镜等多种技术来评估聚合物的性能。
- 测试与优化:在聚合物完成表征后,需要通过测试来评估其在特定应用中的表现。这可能涉及强度、柔韧性、耐久性或化学耐受性的测试。根据测试结果,可以对聚合物配方进行调整或修改,以优化其性能。
- 放大生产与制造:经过成功的测试和优化后,聚合物开发过程将进入放大生产阶段。这包括大规模生产聚合物,优化制造流程,并确保质量控制的一致性。
需要注意的是,聚合物开发过程中涉及的具体步骤和流程会根据所需性能、应用领域及开发的聚合物类型而有所不同。
聚合物混配
塑料的多样性是通过聚合物混配来满足广泛潜在应用需求的。混配是将树脂通过使用一种或多种聚合物树脂及相应添加剂,配制成定制材料,以满足某一应用的具体要求。例如,在物理性能方面,这可能意味着开发具有更好耐热性、更高强度或更大柔韧性的材料,或者仅仅是确保正确的着色。
母粒也是一种化合物,由至少两种组分通过挤出工艺混合而成。“母粒”指的是以颗粒形式存在、含有比最终应用中更高浓度着色剂或添加剂的塑料添加剂。它们被加入到聚合物中,用于着色或改变其性能。与粉末添加剂相比,母粒提高了技术工艺的可靠性,并且易于加工。
主要的混配步骤包括投料、熔融、输送、混合、排气,以及挤出均质产品的成型。在投料区,通过体积式或重力式喂料器将固体材料投入系统。空气被移除,低密度材料被压实。在下一步,材料在部分填充且无压力的输送段向前移动并加热。在第一个混合区,材料被熔化和塑化。混合区完全充满材料。随后进入另一个输送区,可用于排气、分批投放填料或液体投放。之后交替进行混合和输送段,以实现产品均匀化。在排气区域内的输送螺杆元件用于在常压或真空下排除挥发物和空气。最后,通过挤出段建立压力并对材料进行成型。在大多数应用中,会挤出条状物,然后在水浴中冷却并切割成颗粒。
科研人员和工业界一直致力于材料开发,以便改良化合物,使其具有更优异性能、更好的可重复利用性或增强可持续性。需要系统性的开发方法来确定最适用于特定应用的化合物组成,并研究新型材料生产过程中的可加工性。在开发早期阶段,用于这些新化合物的新型材料可能只获得少量样品。为解决这一问题,研究人员可以采用小规模挤出机或微型混配器来评估混配行为,并进一步表征聚合物性能。一台能够在混配过程中检测相对粘度的微型混配器,可以提供关于因混配过程引起结构变化的额外信息。
总结
总体而言,聚合物作为关键材料,由于其独特性能和满足各行业及不同应用需求的多功能性,已经彻底改变了现代生活诸多方面。聚合物科学领域的研发不断进步,不断发现新的方法和技术用于聚合物开发。挤出技术帮助材料科学家高效且经济地进行大量试验,有助于更快地开发新型材料。
更多资源
- 挤出技术
- 复合与挤出在线资源
- 应用说明:在聚合物复合材料中加入敏感或低堆积密度填料
- 聚合物可持续性应用汇编
- 应用说明:为什么要使用双螺杆挤出机进行有机反应?
- 应用说明:溶剂减少型双螺杆复合对高效、环保及高性能锂离子电池的成本效益优势
发表回复