被抗体坑过的举手!
- Western条带糊了,分不清真信号还是杂带乱舞…
- 和低表达靶点玩捉迷藏,抗体灵敏度低到怀疑人生…
- 三个月前能用的抗体”罢工”了,实验重复性堪比玄学…
这时候就得提到我们科研圈的”六边形战士”——重组抗体!区别于传统的单克隆抗体和多克隆抗体,重组抗体利用了重组DNA和蛋白质工程技术,通过对抗体编码基因进行加工改造和重新装配,转染适当受体细胞进行体外表达后获取。
重组抗体的优势(太长不看版):高特异性、灵敏度和稳定性,且能稳定获得。
图1. Invitrogen重组抗体生产过程
【精准狙击模式】高特异性,兼具兔单抗的特异性和灵敏度
兔的免疫系统优于小鼠的免疫系统,兔源抗体能识别更多表位;另外筛选技术能帮助锁定高特异性序列,双管齐下获得高特异性和灵敏度的抗体。
【批次间稳定性高】告别传统动物免疫的”开盲盒”模式
重组抗体来源于细胞体外表达,避免了传统单/多克隆抗体直接免疫动物所带来的动物个体偏差而造成的抗体不稳定性;另外,单克隆抗体还可能会出现识别抗原丢失或隐蔽的问题,这是杂交瘤细胞随着时间的推移而改变表达模式的一种常见现象。
【产能开挂的秘密】容易实现大规模制备
重组抗体来源于细胞体外表达,因此不会受限于动物,通过体外培养细胞进行表达能获得源源不断的抗体,是全年无休的”抗体永动机”。
Invitrogen黑科技加持版- Fc区超改技术
除了重组抗体的固有优势外,我们从多个角度不断提高重组抗体的性能。譬如,创新专有的技术修饰抗体Fc区域,提高二抗结合能力,达到提高灵敏度的目的。一方面利于低丰度靶点的检测,另外也能拓展更多实验应用。
图2.经过FC 区专有设计的重组抗体灵敏度更高。Pakin (A,货号740019R) 和OCT4(B,740020R) 重组兔单克隆抗体的免疫荧光结果分析,后者的灵敏度更高。
重组多抗重磅消息!
Invitrogen聚焦开发的重组多克隆抗体,混合多种高特异性单克隆抗体,可以识别多个抗原位点,灵敏度up up up!。兼具多克隆抗体的灵敏度和单克隆的特异性,提供了只有重组抗体方能提供的一致性绝对是上选之策。
发表回复